HyPerforma Smartainer 3.0アウターサポートコンテナ
大容量の硬質ステンレス製アウターサポートコンテナ
Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0システムは、耐久性の高いステンレス製のアウターサポートコンテナで、大容量の滅菌が必要なプロセス液の保管や施設内での液体処理の操作において、シングルユースのバイオプロセスコンテナ(BPC)と組み合わせて使用します。
改良された設計により、簡単な構成になり、一部のサイズのものは積み重ねることができます。Smartainer 3.0ユニットは、アップストリームおよびダウンストリームのアプリケーションにおける大容量液体(LVL)の貯蔵に柔軟に対応します。
問い合わせる  製品パンフレットをダウンロードする  
大容量のステンレス製輸送用システム
ステンレス製のアウターコンテナSmartainer 3.0システムは、大容量のBPCに対応できるように設計されており、以下にその特長とアプリケーションをご紹介します:
主な特長:
  • サイズは100、200、500、1,000、1,500、2,000、2,500、および3,000 L
  • 304ステンレス製のコンテナ
  • 加熱および冷却が必要なアプリケーション向けに、ジャケットなしまたはジャケット付きのオプションから選択可能
  • BPCからのボトムドレインが可能なデザイン
  • 可動性およびBPCの操作性を高めるためにオプションでアクセサリを追加できるモジュラーシステム
  • 表面が滑らかで洗浄が容易
  • スタンダードBPCおよびカスタムBPCは、Aegis5-14、CX5-14およびASI 26/77フィルムから選択可能
アプリケーション:
以下のような滅菌が必要なプロセス液の取り扱いや保管にかかわるインプロセスでのアプリケーション:
  • プロセス液の保管や施設内での処理
  • バイオリアクターへの培地添加や、精製システムへのバッファー供給
  • バイオリアクターからハーベストを回収・保管
Smartainer 3.0システムは、以下のコンポーネントを使用します:
1.ジャケット付きまたはジャケットなしのHyPerforma Smartainer 3.0システム—BPCをサポートできる設計。
2.BPCホイスト—BPCの操作およびローディング用。500 Lにはオプションとして、1,000 Lには手動または空気圧式のホイスト(図参照)および1,000 Lを超えるシステムには空気圧式ホイストが利用可能。
3.トレイアセンブリ—分注ポンプ、チューブ溶接機、およびその他のアイテムを収納でき、保管やアクセスに便利。
カート上またはHyPerforma Smartainer 3.0システムの底部に設置可能。
4.カート—空のHyPerforma Smartainer 3.0システムを、施設内の保管場所またはクリーンルームエリア内の滑らかで水平な面で移動させるために使用。1,000 Lまでの容器に対応。
5.蓋—光や物理的損傷から確実にBPCを保護できるステンレス製の蓋。空気式リフトアシスト付きの断熱蓋および非断熱蓋のオプション。
6.ロードセル—すべてのサイズに搭載されたロードセルにより、コンテナ内の液体の重量測定が可能。
7.ディスプレイ位置—ロードセルおよび温度送信器トランスミッターは、HyPerforma Smartainer 3.0システムの左右どちら側にも取り付け可能。
8.ハンドル—1,000 Lまでの台車やキャスター付きの容器には、左右どちらにも取り付け可能。移動式ユニットにおすすめ。
9.キャスター—オプションで、1,000 Lまでのユニットをキャスターに直接取り付け可能。
10.文書ホルダー—工程管理や製造に必要な文書を入れられるホルダー。
11.トップポートアクセスカバー—光防護とポートへのアクセスを実現。
ステンレス製のアウターコンテナSmartainer 3.0システムは、大容量のBPCに対応できるように設計されており、以下にその特長とアプリケーションをご紹介します:
主な特長:
  • サイズは100、200、500、1,000、1,500、2,000、2,500、および3,000 L
  • 304ステンレス製のコンテナ
  • 加熱および冷却が必要なアプリケーション向けに、ジャケットなしまたはジャケット付きのオプションから選択可能
  • BPCからのボトムドレインが可能なデザイン
  • 可動性およびBPCの操作性を高めるためにオプションでアクセサリを追加できるモジュラーシステム
  • 表面が滑らかで洗浄が容易
  • スタンダードBPCおよびカスタムBPCは、Aegis5-14、CX5-14およびASI 26/77フィルムから選択可能
アプリケーション:
以下のような滅菌が必要なプロセス液の取り扱いや保管にかかわるインプロセスでのアプリケーション:
  • プロセス液の保管や施設内での処理
  • バイオリアクターへの培地添加や、精製システムへのバッファー供給
  • バイオリアクターからハーベストを回収・保管
Smartainer 3.0システムは、以下のコンポーネントを使用します:
1.ジャケット付きまたはジャケットなしのHyPerforma Smartainer 3.0システム—BPCをサポートできる設計。
2.BPCホイスト—BPCの操作およびローディング用。500 Lにはオプションとして、1,000 Lには手動または空気圧式のホイスト(図参照)および1,000 Lを超えるシステムには空気圧式ホイストが利用可能。
3.トレイアセンブリ—分注ポンプ、チューブ溶接機、およびその他のアイテムを収納でき、保管やアクセスに便利。
カート上またはHyPerforma Smartainer 3.0システムの底部に設置可能。
4.カート—空のHyPerforma Smartainer 3.0システムを、施設内の保管場所またはクリーンルームエリア内の滑らかで水平な面で移動させるために使用。1,000 Lまでの容器に対応。
5.蓋—光や物理的損傷から確実にBPCを保護できるステンレス製の蓋。空気式リフトアシスト付きの断熱蓋および非断熱蓋のオプション。
6.ロードセル—すべてのサイズに搭載されたロードセルにより、コンテナ内の液体の重量測定が可能。
7.ディスプレイ位置—ロードセルおよび温度送信器トランスミッターは、HyPerforma Smartainer 3.0システムの左右どちら側にも取り付け可能。
8.ハンドル—1,000 Lまでの台車やキャスター付きの容器には、左右どちらにも取り付け可能。移動式ユニットにおすすめ。
9.キャスター—オプションで、1,000 Lまでのユニットをキャスターに直接取り付け可能。
10.文書ホルダー—工程管理や製造に必要な文書を入れられるホルダー。
11.トップポートアクセスカバー—光防護とポートへのアクセスを実現。
関連製品
Ordering information
HyPerforma Smartainer 3.0ステンレス製アウターコンテナは、ジャケット付きおよびジャケットなしの仕様でご利用になれます。
  • スタンダード仕様には以下が含まれます:カート、ロードセル、文書ホルダー、ポートホルダー、容器内トレイ、ハンドル、温度ディスプレイ(ジャケット付きコンテナのみ)
  • オプションのアクセサリー:フロアマウント、キャスターレッグマウント、手動の蓋、補助の蓋(断熱)、アクセスカバー、予備トレイ、カートガイドのトレイ
  • スタンダード仕様には以下が含まれます:カート、ロードセル、文書ホルダー、ポートホルダー、容器内トレイ、ハンドル、温度ディスプレイ(ジャケット付きコンテナのみ)
  • オプションのアクセサリー:フロアマウント、キャスターレッグマウント、手動式ホイスト(左)、手動式ホイスト(右)、手動の蓋、リフトアシスト付きの蓋(断熱)、アクセスカバー、予備トレイ、カートガイドのトレイ
  • スタンダード仕様には以下が含まれます:カート、ロードセル、文書ホルダー、ポートホルダー、容器内トレイ、ハンドル、温度ディスプレイ(ジャケット付きコンテナのみ)
  • オプションのアクセサリー:フロアマウント、キャスターレッグマウント、手動式ホイスト(左)、手動式ホイスト(右)、手動の蓋、アシストリフトアシスト付きの蓋(断熱)、アクセスカバー、予備トレイ、カートガイドのトレイ
  • スタンダード仕様には以下が含まれます:ロードセル、文書ホルダー、ポートホルダー、容器内のトレイ、空気圧式ホイスト、温度ディスプレイ(ジャケット付きコンテナのみ)
  • オプションのアクセサリー:手動の蓋、リフトアシスト付き蓋(断熱)、アクセスカバー、予備トレイ
  • スタンダード仕様には以下が含まれます:ロードセル、文書ホルダー、ポートホルダー、容器内のトレイ、空気圧式ホイスト、温度ディスプレイ(ジャケット付きコンテナのみ)
  • オプションのアクセサリー:手動の蓋、リフトアシスト付き蓋(断熱)、アクセスカバー、予備トレイ
  • スタンダード仕様には以下が含まれます:ロードセル、文書ホルダー、ポートホルダー、容器内のトレイ、空気圧式ホイスト、温度ディスプレイ(ジャケット付きコンテナのみ)
  • オプションのアクセサリー:手動の蓋、リフトアシスト付き蓋(断熱)、アクセスカバー、予備トレイ
  • スタンダード仕様には以下が含まれます:ロードセル、文書ホルダー、ポートホルダー、容器内のトレイ、空気圧式ホイスト、温度ディスプレイ(ジャケット付きコンテナのみ)
  • オプションのアクセサリー:手動の蓋、リフトアシスト付き蓋(断熱)、アクセスカバー、予備トレイ
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
For Research Use or Further Manufacturing. Not for use in diagnostic procedures.