保管および輸送用ソリューション
当社の再利用可能なサポートコンテナ製品ポートフォリオは、幅広い機能を備え、各種サイズのチャンバーに対応します。BPCシステムとアウターコンテナシステムとの相互作用は、BPCシステムが出荷されていない時点のシンプルなリキッドハンドリングアプリケーションにおいて重要であり、輸送時にはさらに重要になります。お客さまの保管および輸送ニーズに合わせて、プラスチック製およびステンレス製のオプションをご用意しています。
保管および輸送関連ソリューション
お客さまの保管および輸送ニーズに合わせたオプション
内部および輸送アプリケーションに有用です。上部排水式のみ、および上部および底部排水式、高密度ポリエチレン製円筒型ドラムは50 L~300 L、四角形または角型ポリプロピレン製コンテナは200~1,000 Lをご用意しています。標準タンクおよび円筒型タンクは、75 L~757 LのサイズのHDPE、LLPDE、およびPP製もご用意しています。
100~3,000 LのThermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0システム。これらは、社内での大容量液体処理および保管操作に使用します。