Thermo Scientific DHX熱交換器
DHX熱交換器
当社の革新的なモジュール式システムは、BPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)を無菌の流路として使用します。BPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)は5枚のステンレス製プレートの間にぴったり収まり、液体の流れと逆流する方向で効率的に熱を伝達します。
滅菌されたシングルユースの流路により、このシステムは、発酵、回収培地の収集、タンパク質処理時の熱伝導に最適です。DHX熱交換器は、あらゆるプロセスに容易に統合できる効率的で無菌の熱伝導を提供します
DHX熱交換器の利点
主な特長とメリット
  • プロセス液と熱伝導流体の流路を完全に分離
  • 対向し、蛇行した流路パターン
  • プレート上のくぼみ付きジャケットにより、乱流を発生
  • オペレーターの介入なしにBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)を所定の位置に充填
  • モジュール式設計と小さな設置面積により、プロセスニーズの変化に対応
  • インフラ要件と処理時間の削減
  • 向上した製品一貫性
アプリケーション
  • 培地の保持
  • 混合および発酵
  • 細胞分離/タンパク質回収
  • 回収物の冷却
  • バッファー
  • タンパク質精製
  • バルク薬物物質
主な特長とメリット
  • プロセス液と熱伝導流体の流路を完全に分離
  • 対向し、蛇行した流路パターン
  • プレート上のくぼみ付きジャケットにより、乱流を発生
  • オペレーターの介入なしにBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)を所定の位置に充填
  • モジュール式設計と小さな設置面積により、プロセスニーズの変化に対応
  • インフラ要件と処理時間の削減
  • 向上した製品一貫性
アプリケーション
  • 培地の保持
  • 混合および発酵
  • 細胞分離/タンパク質回収
  • 回収物の冷却
  • バッファー
  • タンパク質精製
  • バルク薬物物質
Order information