シングルユースファーメンター
微生物発酵用に特化した設計
Thermo Scientific™ HyPerforma™シングルユースファーメンター(S.U.F.)は、シングルユースシステムによる柔軟性、簡便性および効率性を実現させながら、微生物培養用途としてユニークなソリューションを提供する、シングルユーステクノロジー市場でパイオニア的存在です。
HyPerfoma S.U.F.は、酵素物質移動、撹拌、温度制御が最適化できるように設計されています。大腸菌や酵母といった微生物培養は、動物細胞培養と比較して増殖速度が非常に速く、それに伴い酸素要求量も多くなります。その酸素要求量に応えるため、HyPerfoma S.U.F.は従来のステンレス製システムと同等の性能を発揮します。そして、基礎的な工学原理を使用しているのでスケールアップ作業やプロセス開発作業を容易にします。HyPerfoma S.U.F.は、ファーメンタータンク、標準タイプのHyPerfoma S.U.F.用のバイオプロセスコンテナ(B.P.C.)およびシングルユースバッグで構成されており、サイズは30 Lおよび300 Lをご用意しています。
お問い合わせ 製品パンフレットをダウンロードする
シングルユースファーメンターの利点
結果を得るための設計
S.U.F.は、3枚のRushtonインペラ(撹拌翼)とバッフル(邪魔板)による強力な撹拌、高速のガスフロー、より大きな容器表面積による効率的な冷却などの機能を通じて、最適な細胞増殖環境を実現します。S.U.F.は、微生物発酵プロセスの結果が得られるよう設計されています。
ステンレススチールの性能とシングルユースの利点
S.U.F.は、標準的なステンレススチール製ファーメンターの形状(高さ対直径の比3:1、ターンダウン比5:1)を基に開発されており、スケールアップやプロセス開発作業を簡素化します。シングルユースを用いると、従来のファーメンターで必要であった時間を要する定置洗浄(CIP)および定置滅菌(SIP)サイクルなどのバッチターンオーバー作業の軽減に役立ちます。これにより、コスト低減と生産性向上をもたらします。
柔軟性と拡張性
業界トップクラスのフィルム(Thermo Scientific CX5-14およびAegis5-14フィルム)を用いて成形された堅牢なS.U.F.バイオプロセスコンテナ(BPC)は発酵プロセスの間中、無菌を保ちます。バイオプロセスコンテナはパーツの組み合わせにより特定の用途のニーズを解決する柔軟性を備えています。
オープンアーキテクチャ方式により、お客様のコントロールユニットに S.U.F. を組み込むことが可能です。また、当社からの出荷前に、S.U.F.にコントローラーを組み込んだターンキーシステムも利用可能です。
ターンキーフォーマットで利用可能
  • 温度制御用ウォータージャケットが付属した完全ミキシングシステム
  • 駆動シャフトは、ミキシング駆動モーターを介してBPCに挿入され、S.U.F.のBPCアジテータアセンブリに固定されています。BPC
滅菌済みで、すぐに使用可能
  • アジテータアセンブリはシングルユースインペラ(ポリエチレン製)で、外部ミキサー駆動装置に連結するベアリング/シールアセンブリが付属
  • ドリルドホールスパージャーによるガス制御
  • 排気システムには、必要となるガス流量に応じた複数ベントフィルターを装備
  • S.U.F BPCには複数のポートがあり、センサープローブやラインセットを追加可能
  • CX5-14フィルムおよびAegis5-14フィルムで選択可能
システムオプション(お客様のご希望に対応)
  • 排気コンデンサーユニット
  • 排気ベントフィルターヒーター
  • 内蔵フォームセンサー
  • ロードセル(3)
  • ケーブルマネージメントツリー
  • プロセス制御システム
  • (オプション)攪拌リモートコントロール用電子ボックス
S.U.F.では、外部温度調節ユニットが別途必要です。オープンアーキテクチャ方式、あるいはすぐに利用できるS.U.F.システムであるターンキー方式を選択できます。
液体損失を最小限に抑えた高い酸素物質移動
独自のドリルドホールスパージ設計により、制御されたガスをフレキシブルに供給します。S.U.F.では、ガス分散のための強力な攪拌と組み合わせることで、プロセスニーズに合わせて酸素移動効率(kLa)を最適化します。最新型の排気システムとコンデンサーシステムにより、発酵プロセスでの液体損失を最小限にし、信頼性の高い排出ガス環境を実現。
高い物質移動のための強力な攪拌
S.U.F.では、3枚のRushtonインペラとバッフル容器によって強力な撹拌が可能です。このミキシング機能により、高い酸素物質移動性能と均一な反応が得られます。
冷却能力の向上
S.U.F.の実績のある高さ対幅サイズのアスペクト比(3:1)は、冷却対象となる表面積を最適化します。こうしたより広いの表面積や容器の高さにより、他の培養容器設計サイズの最適ではないアスペクト比(2:1)に比べ、S.U.F.は良好な冷却容量が確保されます。
発泡制御の自動化
発酵や条件によっては、攪拌中に発泡する可能性があります。当社が独自に開発したシングルユースの発泡感知プローブは、発泡制御を自動化し、コンタミネーションや排気フィルター不良といったリスクを軽減します。
結果を得るための設計
S.U.F.は、3枚のRushtonインペラ(撹拌翼)とバッフル(邪魔板)による強力な撹拌、高速のガスフロー、より大きな容器表面積による効率的な冷却などの機能を通じて、最適な細胞増殖環境を実現します。S.U.F.は、微生物発酵プロセスの結果が得られるよう設計されています。
ステンレススチールの性能とシングルユースの利点
S.U.F.は、標準的なステンレススチール製ファーメンターの形状(高さ対直径の比3:1、ターンダウン比5:1)を基に開発されており、スケールアップやプロセス開発作業を簡素化します。シングルユースを用いると、従来のファーメンターで必要であった時間を要する定置洗浄(CIP)および定置滅菌(SIP)サイクルなどのバッチターンオーバー作業の軽減に役立ちます。これにより、コスト低減と生産性向上をもたらします。
柔軟性と拡張性
業界トップクラスのフィルム(Thermo Scientific CX5-14およびAegis5-14フィルム)を用いて成形された堅牢なS.U.F.バイオプロセスコンテナ(BPC)は発酵プロセスの間中、無菌を保ちます。バイオプロセスコンテナはパーツの組み合わせにより特定の用途のニーズを解決する柔軟性を備えています。
オープンアーキテクチャ方式により、お客様のコントロールユニットに S.U.F. を組み込むことが可能です。また、当社からの出荷前に、S.U.F.にコントローラーを組み込んだターンキーシステムも利用可能です。
ターンキーフォーマットで利用可能
  • 温度制御用ウォータージャケットが付属した完全ミキシングシステム
  • 駆動シャフトは、ミキシング駆動モーターを介してBPCに挿入され、S.U.F.のBPCアジテータアセンブリに固定されています。BPC
滅菌済みで、すぐに使用可能
  • アジテータアセンブリはシングルユースインペラ(ポリエチレン製)で、外部ミキサー駆動装置に連結するベアリング/シールアセンブリが付属
  • ドリルドホールスパージャーによるガス制御
  • 排気システムには、必要となるガス流量に応じた複数ベントフィルターを装備
  • S.U.F BPCには複数のポートがあり、センサープローブやラインセットを追加可能
  • CX5-14フィルムおよびAegis5-14フィルムで選択可能
システムオプション(お客様のご希望に対応)
  • 排気コンデンサーユニット
  • 排気ベントフィルターヒーター
  • 内蔵フォームセンサー
  • ロードセル(3)
  • ケーブルマネージメントツリー
  • プロセス制御システム
  • (オプション)攪拌リモートコントロール用電子ボックス
S.U.F.では、外部温度調節ユニットが別途必要です。オープンアーキテクチャ方式、あるいはすぐに利用できるS.U.F.システムであるターンキー方式を選択できます。
液体損失を最小限に抑えた高い酸素物質移動
独自のドリルドホールスパージ設計により、制御されたガスをフレキシブルに供給します。S.U.F.では、ガス分散のための強力な攪拌と組み合わせることで、プロセスニーズに合わせて酸素移動効率(kLa)を最適化します。最新型の排気システムとコンデンサーシステムにより、発酵プロセスでの液体損失を最小限にし、信頼性の高い排出ガス環境を実現。
高い物質移動のための強力な攪拌
S.U.F.では、3枚のRushtonインペラとバッフル容器によって強力な撹拌が可能です。このミキシング機能により、高い酸素物質移動性能と均一な反応が得られます。
冷却能力の向上
S.U.F.の実績のある高さ対幅サイズのアスペクト比(3:1)は、冷却対象となる表面積を最適化します。こうしたより広いの表面積や容器の高さにより、他の培養容器設計サイズの最適ではないアスペクト比(2:1)に比べ、S.U.F.は良好な冷却容量が確保されます。
発泡制御の自動化
発酵や条件によっては、攪拌中に発泡する可能性があります。当社が独自に開発したシングルユースの発泡感知プローブは、発泡制御を自動化し、コンタミネーションや排気フィルター不良といったリスクを軽減します。
動画:HyPerformaシングルユースファーメンター