オペレーターによるinSITE完全性試験システム
inSITE完全性試験システム
BPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)はメーカーの施設で品質検査を受けていますが、不適切な取り扱いと積載手順によって、輸送、保管、および開梱時に欠陥が生じる場合があります。
inSITE完全性試験システムは、バイオ医薬品製造環境のユーザーがシングルユースBPCの完全性を確認することができる試験システムです。inSITEシステムは、滅菌空気を使用して、BPC充填直前の非常に重要なタイミングで、肉眼的および微細な欠陥を検出するのに役立ちます。マルチチャンネル機能により、複数のBPCで同時に試験を実施できます。さらに、マニホールドとアセンブリの試験も可能です。inSITEシステムは、地理的な場所を選ばずどのような場所でも、地域固有の電気的要件を考慮することなく利用できます。
資料を請求する製品パンフレットをダウンロードする  
inSITE完全性試験システムの利点
insite-thmb-key
システムの特長:
  • シングルおよびマルチチャンネル、完全性試験
  • どのような電力下でも、電源リスクの懸念を排除
  • ブロワーが搭載されているため、完全可動式になります
  • 内蔵プリンターを使用して、すべての試験結果ラベルを印刷できます
システムの機能:
  • ガイド付きバリデーションセットアップ
  • 最大5,000 LまでのBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)の試験
  • 肉眼的および微細な漏れ検出
  • 膨張手順により、タンクへの搭載と配置を改善
  • 液体充填サイクルでは、液体導入中、内部圧力を制御します
  • 停電が発生した場合でも、無停電電源装置が10~15分間の電力供給を行い、コンピュータシステムを復旧および作動させます
multichannel_operator_closeup
サーモフィッシャーサイエンティフィックがエンドユーザーに提供する品質レベルを保証します
すべての製品に対して、原材料検査、プロセス中の圧力降下試験、密封性バリデーション、梱包および輸送手順などの厳しい基準が適用されます。ただし、製品が施設から離れた後では、特にBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)の取り扱いおよび配置の際に、損傷を受ける可能性があります。inSITEシステムによって充填可能なBPCに製品が確実に充填される重要な液体充填の段階で、バイオ医薬品メーカーに高い信頼性をもたらします。
inSITE_multichannel_200L_500Ltab3
圧力降下試験の4つの異なる段階
  1. 膨張サイクル:
    膨張とは、搭載型ブロワーを介して事前に決められた試験圧力まで、BPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)に加圧する期間のことです。空気は0.2ミクロン(μm)の滅菌グレードフィルターを経て注入されます。
  2. 充電時間:
    充電時の段階ではBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)が伸長し、皺があったときにはこれが広げられます。必要に応じて、ブロワーは空気を加えて、事前に決められた初期の試験圧力を保ちます。
  3. 安定時間:
    安定段階とは、加圧によって生じる応力によりBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)の容量が変化し安定するまでの時間です。安定段階では、断熱温度も安定化します。
  4. 試験時間:
    試験時間は、圧力降下を測定および記録する期間を意味します。この圧力降下値により、欠陥のあるBPCと欠陥のないBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)を区別できます。
insite-thmb-key
システムの特長:
  • シングルおよびマルチチャンネル、完全性試験
  • どのような電力下でも、電源リスクの懸念を排除
  • ブロワーが搭載されているため、完全可動式になります
  • 内蔵プリンターを使用して、すべての試験結果ラベルを印刷できます
システムの機能:
  • ガイド付きバリデーションセットアップ
  • 最大5,000 LまでのBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)の試験
  • 肉眼的および微細な漏れ検出
  • 膨張手順により、タンクへの搭載と配置を改善
  • 液体充填サイクルでは、液体導入中、内部圧力を制御します
  • 停電が発生した場合でも、無停電電源装置が10~15分間の電力供給を行い、コンピュータシステムを復旧および作動させます
multichannel_operator_closeup
サーモフィッシャーサイエンティフィックがエンドユーザーに提供する品質レベルを保証します
すべての製品に対して、原材料検査、プロセス中の圧力降下試験、密封性バリデーション、梱包および輸送手順などの厳しい基準が適用されます。ただし、製品が施設から離れた後では、特にBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)の取り扱いおよび配置の際に、損傷を受ける可能性があります。inSITEシステムによって充填可能なBPCに製品が確実に充填される重要な液体充填の段階で、バイオ医薬品メーカーに高い信頼性をもたらします。
inSITE_multichannel_200L_500Ltab3
圧力降下試験の4つの異なる段階
  1. 膨張サイクル:
    膨張とは、搭載型ブロワーを介して事前に決められた試験圧力まで、BPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)に加圧する期間のことです。空気は0.2ミクロン(μm)の滅菌グレードフィルターを経て注入されます。
  2. 充電時間:
    充電時の段階ではBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)が伸長し、皺があったときにはこれが広げられます。必要に応じて、ブロワーは空気を加えて、事前に決められた初期の試験圧力を保ちます。
  3. 安定時間:
    安定段階とは、加圧によって生じる応力によりBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)の容量が変化し安定するまでの時間です。安定段階では、断熱温度も安定化します。
  4. 試験時間:
    試験時間は、圧力降下を測定および記録する期間を意味します。この圧力降下値により、欠陥のあるBPCと欠陥のないBPC(バイオプロセスコンテナ・シングルユースバッグ)を区別できます。
関連製品
Order information