Search Thermo Fisher Scientific
効果的ながん免疫療法の発見と開発には、腫瘍とその周囲環境をより深く理解する必要があります。がん進行のさまざまな段階は、腫瘍、それが存在する器官、および免疫反応に依存します。自然免疫反応と適応免疫反応、および関連する細胞分子因子は腫瘍微小環境の腫瘍形成と生化学的構造に影響を与えます。表現型マーカーに対する遺伝子型のプロファイリングは、薬物反応の予測や治療に対する耐性のメカニズムの解明に役立ちます。腫瘍の細胞および細胞外の特徴と免疫反応との関係を研究するために、当社は幅広い製品ポートフォリオを提供しています。
サイトカインは、腫瘍微小環境の細胞間のコミュニケーションを媒介する低分子量タンパク質です。免疫細胞(マクロファージやリンパ球など)や間質細胞(線維芽細胞や内皮細胞など)はサイトカインを放出し、細胞の分化、増殖、生存、移動、および免疫細胞の活性化に影響を与えます。サイトカインは、抗腫瘍性から腫瘍形成のさまざまな段階に影響を与えるまで、がん細胞に大きな影響を与える可能性があります。炎症の早期反応や、細胞の形質転換や悪性腫瘍などのその後の変化は、炎症性サイトカイン、サイトカイン受容体の発現パターン、および腫瘍微小環境のcellular make-upのバランスを取ることによって生じます。下表1は、腫瘍に関連する炎症の増殖に一般的に関連するサイトカイン、ケモカイン、および増殖因子の主な特徴を示しています。
表1.腫瘍微小環境の白血球に関連するタンパク質。
由来 | タンパク質 | 抗体 製品番号 | ELISAキット 製品番号 | ProQuantumキットカタログ番号 | 炎症とがんを結びつける機能 |
---|---|---|---|---|---|
TAM | TGF-β 1 | MA1-116 | BMS249-4. | 免疫不耐環境を作ることで発がんの後期における腫瘍増殖を促進します。 | |
MDSC、TAM | IL-6 | 700480 | KAC1261 | A35573 | 腫瘍増殖を促進します |
MDSC、TAM | IL-8 | 710256 | KAC1301 | A35575 | 増殖、遊走、血管新生を促進します |
MDSC、TAM、Tregs | IL-10 | 710170 | KAC1321 | 抗炎症;マクロファージにおけるTh1サイトカインおよび共刺激分子の発現を下方制御します | |
Th17細胞 | IL-17 | MA1069 | EHIL17B | 血管新生および予後不良に関連しています | |
Th17細胞 | IL-21 | 710141 | BMS2043 | 腫瘍の発生に関連しています | |
Th17細胞 | IL-22 | 701031 | BMS2047 | Th17細胞の分化を促進します | |
マクロファージ、単球、好中球、T細胞、NK細胞 | TNF-α | 710288 | KHC3011 | A35601 | DNA損傷を誘発し、DNA修復を阻害します。腫瘍増殖を促進し、血管新生因子を誘発します |
マクロファージ、T細胞、マスト細胞、NK細胞、内皮細胞、および線維芽細胞 | GM-CSF | 701136 | KHC2011 | A428915 | 顆粒球、マクロファージ、初期メガ核球、およびエオソイノシトール細胞の発生を刺激します |
内皮細胞、線維芽細胞 | M-CSF | PA1-20182 | EHCSF1 | 生産、分化、および機能を制御します | |
当社は、がん免疫関連抗体 、ELISAキット、および ProQuantumキットも提供しております。 |
略語:GM-CSF - 顆粒球-マクロファージコロニー刺激因子、 IL - インターロイキン、M-CSF - マクロファージコロニー刺激因子、 MDSC - 骨髄由来サプレッサー細胞、 TAM - 腫瘍関連マクロファージ、 TGF - トランスフォーミング増殖因子。
RNA解析は、細胞タイプ特異的マーカーを同定できる共阻害性および共刺激性チェックポイント分子、ならびにサイトカインおよびケモカインに加えて、関連する上流転写プロセスおよび経路を理解するのに役立ちます。ハイコンテント遺伝子発現プロファイリングを実行できるため、免疫活性化のモニタリングに加えて、複数の経路を同時に解析できます。QuantiGene Plexアッセイを使用すると、生、凍結、FFPE組織、全血など、あらゆるサンプルからmRNAおよびlncRNAターゲットを直接定量できます。
ヒト用のカスタマイズ可能な80のQuantiGeneパネルを以下に示します(アッセイID:M19082703)またはマウス(アッセイID:M19082702)標的を標的とし、Luminex 機器で解析できます(このパネルはHolmgaard et al.が発表した研究に基づいています。QuantiGene Plex T細胞活性化および炎症モニタリングパネルを組み立てるための見積依頼フォームにご記入ください。後日ご連絡させて頂きます。または、当社のプローブ設計チーム tlsg.qgprobe@thermofisher.comまで電子メールでお問い合わせください。
その他については、免疫チェックポイントタンパク質および免疫細胞機能を参照してください 共抑制および共刺激検出ソリューション
遺伝子およびタンパク質を正確かつ正確に定量する方法をご覧くださいQuantiGene PlexアッセイおよびProcartaPlexマルチプレックスイムノアッセイによる発現