Invitrogen EVOS M7000 Imaging System
パワフルかつ迅速に、柔軟性が高く直観的に操作できる完全に自動化したシステム
Invitrogen EVOS M7000 Imaging System は、高性能かつ高速の自動イメージングを提供します。このシステムは高度な機能で設計され、生細胞分析、イメージのタイリング、および z-スタッキングなど多くのことが要求される細胞ベースのイメージングアプリケーションを容易にします。その結果、装置の操作ではなくイメージやデータの取得に集中することができます。
デモ・見積もり依頼
  • スピード—96 ウェルプレート 1 枚あたり、3 つの蛍光チャネルで 5 分以内にスキャンします
  • 柔軟性—20 種類以上の LED ライトキューブ、デュアルカメラ(モノクロとカラー)、倍率 1.25 倍~ 100 倍のさまざまなレンズ、および複数のベッセルホルダーを選択することにより、システムをカスタマイズすることができます
  • タイムラプス生細胞イメージング—オプションの Onstage インキュベーターを用いることで、正常な酸素状態または低酸素状態で温度、湿度およびガスを任意に設定し、正確に制御することにより、生理学的条件下で広範囲の生物学的研究を実施できるようになります
  • 2 台のカメラ—すべてのシステムに蛍光イメージングと定量に最適化した専用の高感度モノクロカメラ、および比色法イメージングに最適化した専用の高解像度のカラーカメラの 2 台のカメラが搭載されています。
  • エリアビュー—単一視野モードと低倍率および高倍率スキャンモード間をより迅速かつシームレスに移動して、関心のあるエリアを簡単に、見つけ、撮影できます
  • 自動化—オートフォーカス、迅速なステージ可動、自動化されたルーチンといった機能により、実験完了までの時間を短縮するのに役立ちます。ハイスループット、高いデータ品質および実験の再現性が得られます
  • データ解析—Invitrogen Celleste Image Analysis Software と組み合わせた広範な定量的イメージングおよび統計解析は、細胞のカウントおよび変化の測定に使用できる画像のセグメンテーションおよび分類のための強力なツールを提供します
EVOS M7000 イメージングシステムは、以下の重要な利点をユーザーに提供します。
EOVS M7000 Imaging System を使用して撮影した画像
図 2.モバットペンタクローム染色と組み合わせた EdU ラベリングは、DAB とマルチカラーペンタクローム染色との互換性を示します。ラット腸クリプトでは、増殖中の細胞がクリプトの基底部に局所的に多く、上方部にいくに従い減少することを示しています。増殖中の細胞のシグナル(茶色)は、Verhoeff Van Gieson Elastin によるエラスチン(黒色)および核(紫色がかった灰色)の染色、アルコール含有サフランによるコラーゲン(黄色)の染色、アルシアンブルーによる杯細胞(青色)の染色、ならびに Crocein Scarlet–Acid Fuchsin による筋および赤血球(赤色)の染色により確認しました。
システムおよびハードウェアの仕様
光学系:無限補正光学系;45 mm 同焦点距離を有する RMS スレッド対物レンズ
イメージングモード:蛍光、明視野、カラー明視野、位相差
照明:4 つの蛍光ライトキューブに明視野を加えた 5 ポジションチャンバー。ハードコートフィルターセット内蔵の LED 光源を持つライトキューブ(耐用期間:5 万時間超)。ライトキューブはスタンダードなものから特殊なものまで幅広く選択可能
イメージング方法:シングルカラー、マルチカラー、モンタージュまたはタイルステッチによるエリアスキャン、タイムラプス、Z-スタック撮影、動画撮影
対物レンズの性能:5 ポジションターレット
対物レンズ(本体に標準付属ではありません)高品質の LWD やカバースリップ補正対物レンズから幅広く選択可能
コンデンサ:作動距離長 60 mmをカバーするコンデンサ、開口部と 3 つの位相スリットを装備した 4 ポジションターレット
ステージ:電動 X/Y スキャンステージ。ステージ可動範囲 120 mm x 80 mm、サブミクロン解像度を実現、長時間のスキャン中にサンプルを所定位置に固定するためのロックダウンホルダー、およびドロップイン方式のベッセルホルダー
フォーカス機構:サブミクロン解像度のオートフォーカス機構
液晶ディスプレイ:23 インチ型高解像度タッチスクリーン・カラーモニタ(マウス操作にも完全対応);解像度 1,920 × 1,080 ピクセル
カメラ:
  • 高感度 3.2 MP(2,048 x 1,536)CMOS モノクロセンサー(3.45 μm ピクセルサイズ)
  • 高感度 3.2 MP(2,048 x 1,536)カラー CMOS センサー(3.45 μm ピクセルサイズ)
コンピュータ:External Dell PC(Intel Core i7-8700 プロセッサー、32 GB DDR4 RAM、512 GB PCIe SSD および4 GB ディスクリートビデオグラフィックス装備の NVIDIA Quadro P1000 を搭載、タッチスクリーンモニタおよび本機器の操作に対応した Windows® 10
撮影画像:16 ビット RAW モノクロ:TIFF、PNG
8 ビット TIFF、PNG、JPG
動画およびタイムラプス:AVI、WMV
出力ポート:コンピュータ:1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C;5 x USB 3.1 Gen 1 Type-A;4 x USB 2.0 Type-A;1 Serial;2 DisplayPort 1.2;1 RJ-45;2 PS/2;1 UAJ;1 Line-out
ネットワーク機能:Ethernet ケーブル接続による Windows/SMB ネットワーク接続
電源:24 V AC アダプター(各国仕様の電源コードに対応)
サイズ(L x W x H)18 x 14 x 13 インチ
457 x 330 x 356 mm
重量:16/35(kg/lb)
EOVS M7000 Imaging System を使用して撮影した画像
図 2.モバットペンタクローム染色と組み合わせた EdU ラベリングは、DAB とマルチカラーペンタクローム染色との互換性を示します。ラット腸クリプトでは、増殖中の細胞がクリプトの基底部に局所的に多く、上方部にいくに従い減少することを示しています。増殖中の細胞のシグナル(茶色)は、Verhoeff Van Gieson Elastin によるエラスチン(黒色)および核(紫色がかった灰色)の染色、アルコール含有サフランによるコラーゲン(黄色)の染色、アルシアンブルーによる杯細胞(青色)の染色、ならびに Crocein Scarlet–Acid Fuchsin による筋および赤血球(赤色)の染色により確認しました。
システムおよびハードウェアの仕様
光学系:無限補正光学系;45 mm 同焦点距離を有する RMS スレッド対物レンズ
イメージングモード:蛍光、明視野、カラー明視野、位相差
照明:4 つの蛍光ライトキューブに明視野を加えた 5 ポジションチャンバー。ハードコートフィルターセット内蔵の LED 光源を持つライトキューブ(耐用期間:5 万時間超)。ライトキューブはスタンダードなものから特殊なものまで幅広く選択可能
イメージング方法:シングルカラー、マルチカラー、モンタージュまたはタイルステッチによるエリアスキャン、タイムラプス、Z-スタック撮影、動画撮影
対物レンズの性能:5 ポジションターレット
対物レンズ(本体に標準付属ではありません)高品質の LWD やカバースリップ補正対物レンズから幅広く選択可能
コンデンサ:作動距離長 60 mmをカバーするコンデンサ、開口部と 3 つの位相スリットを装備した 4 ポジションターレット
ステージ:電動 X/Y スキャンステージ。ステージ可動範囲 120 mm x 80 mm、サブミクロン解像度を実現、長時間のスキャン中にサンプルを所定位置に固定するためのロックダウンホルダー、およびドロップイン方式のベッセルホルダー
フォーカス機構:サブミクロン解像度のオートフォーカス機構
液晶ディスプレイ:23 インチ型高解像度タッチスクリーン・カラーモニタ(マウス操作にも完全対応);解像度 1,920 × 1,080 ピクセル
カメラ:
  • 高感度 3.2 MP(2,048 x 1,536)CMOS モノクロセンサー(3.45 μm ピクセルサイズ)
  • 高感度 3.2 MP(2,048 x 1,536)カラー CMOS センサー(3.45 μm ピクセルサイズ)
コンピュータ:External Dell PC(Intel Core i7-8700 プロセッサー、32 GB DDR4 RAM、512 GB PCIe SSD および4 GB ディスクリートビデオグラフィックス装備の NVIDIA Quadro P1000 を搭載、タッチスクリーンモニタおよび本機器の操作に対応した Windows® 10
撮影画像:16 ビット RAW モノクロ:TIFF、PNG
8 ビット TIFF、PNG、JPG
動画およびタイムラプス:AVI、WMV
出力ポート:コンピュータ:1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C;5 x USB 3.1 Gen 1 Type-A;4 x USB 2.0 Type-A;1 Serial;2 DisplayPort 1.2;1 RJ-45;2 PS/2;1 UAJ;1 Line-out
ネットワーク機能:Ethernet ケーブル接続による Windows/SMB ネットワーク接続
電源:24 V AC アダプター(各国仕様の電源コードに対応)
サイズ(L x W x H)18 x 14 x 13 インチ
457 x 330 x 356 mm
重量:16/35(kg/lb)
リソース
細胞解析ラーニングセンター
実験の計画と実施に役立つ情報を提供しております。ぜひ細胞解析のアプリケーションリソースにアクセスしてください。
サポート
細胞解析サポートセンター
細胞解析ワークフローに関するヒント、トラブルシューティングヘルプ、リソースがあります。