Search Thermo Fisher Scientific
カタログ番号:AMF5000SV
EVOS M5000は、幅広いアプリケーションとイメージング要件に対応している、細胞イメージングを行う研究室向けの優れた顕微鏡です。強力なソフトウェアツールにより、EVOS M5000は、お客様のイメージングワークフローに革命をもたらします。
Stage View機能を使用すると、手動でステージを移動させて細胞を探す際、位置を追跡できます。興味のある領域はいつでもマークして保存でき、いつでも戻ることができます。生物学者のために生物学者が設計したStage Viewを備えたEVOS M5000は、非常に簡単にお使いいただけます。
このビデオでは、関心のあるポイントを簡単に見つけて追跡し、記録する方法をご紹介します。
デモの実行前に、EVOS M5000のバーチャル360度ビューをご覧ください。
EVOS M5000は、すべてのEVOS顕微鏡に共通する特長に加え、以下を提供します:
特許取得済みのEVOS Stage Viewソフトウェアにより、正確なステージ位置に戻るのを簡素化するピン情報
メンテナンス、アセンブリ、調整、および校正が不要
ユーザー定義の4色の蛍光、透過光、およびカラーイメージ
画像はEVOS M5000からThermo Fisher Connectに直接アップロード可能。すべての新しいソフトウェアアップグレードは、接続された機器に直接ダウンロード可能。Thermo Fisher ConnectのEVOS Image Analysisアプリケーションを介して、画像取得後に追加の画像解析を実行可能。
オートフォーカス、Z-スタック機能、タイムラプスイメージング、およびシングルクリックによるマルチチャンネル取得
バイオセーフティキャビネットまたはフード内で使用可能
温度、湿度、およびガスの正確なコントロールにより生細胞解析に対応
オンボードソフトウェアで自動細胞カウントおよびコンフルエンス測定
多くの動作機能をソフトウェアでコントロールできるため、スライドのマウントとステージ調節以外で機器に触れる必要性を排除
2Dおよび3Dデコンボリューション、3Dの視覚化および解析を含む、高度な画像処理および解析に対応
独自のEVOS Stage View機能を使用すると、ステージを手動で移動させて細胞を探す際に位置を追跡できます。目的の領域をいつでもマークして保存したり、またその領域に戻すことができます。ピンのセットはマップとして保存できるため、装置の電源をオフにしても、後で保存した場所に戻ることができます。このソフトウェアを使用すると、保存したマップをロードし、サンプル内の関心領域を簡単に再確認できます。
EVOS M5000 Imaging SystemのStage View機能を使用して、観察していた細胞の位置に簡単に戻れます。U2OS細胞を事前にInvitrogen CellLight Tubulin-GFP, BacMam 2.0(カタログ番号C10613)およびCellLight Nucleus-RF, BacMam 2.0(カタログ番号C10603)でインキュベートした後、1 mMのpaclitaxelで処理した。0時間目にStage View機能を用いて複数のピンを配置した。9番目にピンで記録した細胞の位置情報を基に2.5、5、10時間後などの細胞の画像を取得した。
カテゴリー | 項目 | AMF5000SV* |
光学系 | 内容 | 無限補正光学系。45 mm同焦点距離を有するRMSスレッドの対物レンズ |
イメージングモード | 蛍光、明視野、カラー明視野、位相差 | |
イメージング方法 | シングルカラー、マルチカラー、タイムラプス、Z-スタッキング、動画撮影 | |
照明 | 強度の調節が可能なLEDライトキューブ、ハードコートフィルターセット付き、>50,000時間の寿命 | |
ライトキューブの性能 | 4つの蛍光ライトキューブに明視野の4ポジションチャンバー。 | |
ライトキューブ(別売) | 標準ライトキューブ、および特殊ライトキューブの幅広い選択肢。一般的に使用されるライトキューブ(励起/発光): • DAPI(357/447 nm) • GFP(470/525 nm) • RFP(531/593 nm) • Texas Red(585/624 nm) • Cy5(628/692 nm) | |
対物レンズの性能 | 自動ではなく手動の5ポジションターレット | |
対物レンズ(別売) | 高品質の長作動距離(LWD)およびカバースリップ補正対物レンズのい選択肢 | |
コンデンサー | 60 mmのLWDコンデンサー;鮮明な開口と3つの位相環帯を有する4ポジションターレット | |
フォーカス機構 | オートフォーカス、サブミクロン(0.150 µm)解像度(シングルステップの精度) | |
モノクロカメラ | 3.45 µm画素解像度の、高感度3.2MP(2,048 x 1,536)CMOSセンサー | |
撮影画像 | 16ビットRAWモノクロ:TIFF、PNG(12ビットのダイナミックレンジ) 8ビットカラー:TIFF、PNG、JPG 動画およびタイムラプス:AVI、WMV | |
物理特性 | 電源 | 24V ACアダプター、各国仕様の電源コード付き** |
寸法(W x H x D) | 18 x 23 x 18インチ 45.7 x 58.4 x 45.7 cm | |
重量 | 36 lb(16.4 kg) | |
ステージ | X/Yステージ | 移動範囲120 mm x 80 mm、サブミクロン解像度 ベッセルホルダーを受け止めるドロップインインサート |
ステージ機構 | 機械式 | |
ステージ位置追跡 | ステージ位置を追跡するためのEVOS Stage View Software独自の機能 | |
システム | コンピューター | 4 GB RAMの内蔵PC |
ストレージ | 10 GB SSD 16 GB USB 3.0メモリースティック | |
出力ポート | 電力;4 x USB 2.0;1 x USB 3.0;ディスプレイポート;RJ45 1つ | |
ネットワーク機能 | Ethernetケーブル接続によるWindows/SMBネットワーク接続 USB 3.0 WiFiドングル | |
*AMF5000SVは、一部の地域で試験販売を開始しました。
**タイプB(北米)電源プラグを使用しない地域では、地域専用の電源コードを1つ別途注文する必要があります。
AMEP4646 EVOS電源コード、タイプC(欧州) AMEP4708 EVOS電源コード、タイプD(インド/南アフリカ) AMEP4645 EVOS電源コード、タイプG(英国) AMEP4649 EVOS電源コード、タイプH(イスラエル) AMEP4647 EVOS電源コード、タイプI(オーストラリア) AMEP4782電源コード、タイプI(中国、CCC認証) AMEP4786電源コード、タイプJ(スイス) AMEP4648 EVOS電源コード、タイプL(イタリア) |
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。