EVOS Cell Imaging Systemの特長
優れた光学系、統合された使いやすさ、コンパクト、シンプルながらパワフル。
非常に美しく、取得が容易な画像
すべてのEVOS Cell Imaging Systemに共通する主な特長は、驚異的な画質です。わずか数回クリックするだけで、鮮明で明るく、出版品質の画像やビデオを取得でき、データのストーリーを知ることができます。
HeLa細胞
EVOS M7000、60X対物レンズ。色素:NucBlue(核)、Phalloidin(F-アクチン)。Celleste 5.0 Image Analysis Softwareによるデコンボリューション。
ミツバチ爪の11枚スライス画像のZ-スタック
カラーモードのEVOS M5000、10x Apo対物レンズ。
ヒト人工多能性幹細胞
EVOS Floid。染色:Lin28A(緑)、Tubulin(赤)、Hoechst(青)。
マウスメラニン細胞
EVOS XL Core、20x。 
EVOS 15周年記事コレクション
明るいLED光源
すべてのEVOS Imaging Systemは、明るいLED光源を備えており、これは明るい(調整可能)照明を50,000時間以上にわたり安定して提供し、(水銀アークランプとは異なり)経時的な劣化は最小限です。EVOS LEDライトキューブはコスト効率が高くて環境にやさしく、精密なコントロール、最小限のメンテナンス、および比類ない信頼性を実現するよう設計されています。
M7000とM5000では、コンパクトで交換しやすいLEDライトキューブを、アプリケーションの特定の色素、または蛍光タンパク質のスペクトルに合わせることができます。各キューブには励起フィルター、二色ビームスプリッター、および発光フィルターが含まれます。フィルターは、透過効率を最大化するためハードコートされています。
EVOSは、新しくアップデートされ最適化されたライトキューブを提供しています。このライトキューブでは光学機械設計が向上しており、スペクトル的に最適化された光学コンポーネント、および最高レベルのスペクトルフィデリティと切り替え性能が特長です。詳細は、「アクセサリ」をご参照ください。
コンパクトなLEDライトキューブ
交換が容易で、水銀や金属ハロゲンバルブよりも優れたシグナル対ノイズ比を提供します。当社の「ライトキューブ選択ガイド」を参照すると、お客様のアプリケーションに最適なライトキューブを選択できます。
安定した光強度 
水銀アークランプは、稼働の最初の100時間で強度を50%失う可能性があります。さらに、異なるセッションで取得した画像は、複雑な校正を行わないと定量的に比較できません。EVOS LED光源は安定した光強度を提供するため、ユーザーは一貫した照明を信頼でき、異なる日に取得した画像から得た結果を定量的に比較できます。
経時的な光強度の安定性
LED光源(上部の線)は長い寿命期間中、安定した光強度を提供します。対照的に、水銀アークランプ(下部の線)は光強度を急速に失い、頻繁に交換する必要があります。
低コストの所有と維持。
EVOSシステムのLEDバルブは、50,000時間以上(約17年)の定格です。一般的な水銀バルブは300時間(金属ハロゲンバルブは1,500時間)です。すなわち、機器の全体的な維持費を大幅に節約できます。
光源の真のコスト
EVOS LEDライトキューブは、長期的には金属ハロゲンランプや水銀ランプより安価です。
透過効率を高めるハードコートフィルターセット
ハードコートフィルターセットはより高価ですが、端部が一層シャープで、透過効率が大幅に高くなるため、従来のソフトコートフィルターより25%以上高い光透過を達成します。EVOSシステムのハードコートフィルターセットにより、ライトキューブのコストは長期的に安価になり、より明るい蛍光、より高い透過効率、弱い蛍光シグナルの検出、およびシグナル対ノイズ比の向上を実現できます。
透過効率の比較
グラフは、ハードコートEVOSフィルターを使用して観察された優れた透過効率(上のグラフ)を、ソフトコートフィルターの場合(下のグラフ)と比較して示しています。励起フィルター(紫)、発光フィルター(赤)、およびAlexa Fluor 488励起(青)および発光(ピンク)のスペクトルに対する二色ミラー(緑)のシグナルが示されています。
高解像度カメラと対物レンズの選択肢
EVOS Cell Imaging Systemには、モデルにより、蛍光イメージングに最適な高感度モノクロカメラ、比色分析イメージングに最適な高感度カラーカメラ、または最大限の柔軟性を実現するモノクロカメラとカラーカメラの両方を含む選択肢があります。 
倍率1.25~100倍の範囲の、30種を超える高性能対物レンズから選択できるため、イメージングタイプ、サンプルタイプ、およびベッセルに応じて光学系を合わせることができます。 画像取得は迅速で、M7000は自動マルチウェルスクリーニングにより、96ウェルプレートを3つの蛍光チャンネルで5分以内にスキャンできます。EVOS Cell Imaging Systemでは、出版品質の画像を数秒で容易に取得できます。
「光学系は素晴らしいです。カメラは解像度の点だけでなく、速度と画素次元に関しても、とても良い画像を提供してくれます。EVOSからの広視野蛍光画像は本当に素晴らしいです。」
Peter Drian、
PhD
Peter Drain、PhD、准教授、Cell Biology & Physiology
University of Pittsburgh School of Medicine
革新的な光路
光源を対物レンズタレットに可能な限り近く配置すると、光路の光学素子の数が最小限になります。短い光路の高強度照明はフルオロフォアの励起効率を高め、弱い蛍光シグナルの検出を向上させます。
高品質の対物レンズ
対物レンズは、細胞イメージングシステムにとって重要なコンポーネントです。最良の結果を得るため、イメージングタイプ、サンプルタイプ、使用するベッセルに適したレンズをお選びください。
コンパクトで効率的な設計
EVOSの顕微鏡は、科学者の作業スペースやワークフローのニーズを念頭に置いて設計されました。コンポーネントやコントロールは、1つの軽量なシステムに便利に統合されているため、ベンチトップに収まり、教室、教育用ラボや、会議室まで容易に移動できます。EVOS顕微鏡のサイズや可搬性により、必要な時にいつでもどこでも画像を取得および確認できます。
「教育用ツールとしてのEVOSは、デジタル顕微鏡の最前線です。これは顕微鏡の未来です。数年前は、学生は接眼レンズをのぞき込んでいました。今は、共同で画面を見ることができます。」
Joanne Broughton氏
Queensland University of Technology
安全性の向上、最小限の取り扱い
すべてのEVOS Imaging Systemでは、大きくて明るい、高解像度のモニターにより、暗室かの外で細胞を観察でき、ほぼどのようなスペースでも安全なコラボレーションが容易です。接眼レンズをのぞくために安全ゴーグルを外す必要はありません。これにより、困難なユーザー間の除染を最小限に抑え、コラボレーションと安全性を両立させることができます。
大きくて明るい、高解像度のモニター
モニターは、暗室の外での画像観察を可能にし、ほぼどのようなスペースでも安全なコラボレーションを促進します。
EVOS M5000、FLoid、およびXL Coreは、必要に応じて白衣、手袋、およびゴーグルまたは顔面シールドを装着しながら、バイオセイフティキャビネットやフード内で使用できるよう設計されています。細胞を継代、分割、トランスフェクション、形質導入する、またはその他の操作を行う際の汚染のリスクは最小限です。
細胞培養時の最小限の汚染リスク。
(左)接眼顕微鏡を使用する研究者は、開放されたベンチで細胞培養を操作する際に細胞培養を汚染するリスクがあります。(右)EVOS FLoidは、細胞培養フードまたはバイオセイフティキャビネット内で使用できます
さらに、高度なEVOS Imaging Systemでは、ソフトウェアで大部分またはすべての顕微鏡操作をコントロールします。フォーカス、ズーム、パンを調節でき、(EVOS M7000では)機器に触れることなく、ソフトウェアを介してリモートでステージ移動をコントロールできるため、物理的接触による感染や交差汚染の可能性を最小限に抑えます。また、M7000では、マルチウェルプレートのスキャンや、指定した領域の連続スキャンやなど、自動でルーチンを実行できます。機器に必要な唯一の操作は、スライド、プレート、または他のベッセルを取り付けることです。
強力で直感的なソフトウェア
すべてのEVOS顕微鏡にはオンボードのソフトウェアが付属し、画像の迅速かつ容易な表示、取得、および処理を可能にします。以下のことが可能です:
  • 画像を見ながらカラーを選択し、輝度を調節
  • コントラスト、飽和度、およびカラーバランスを調節
  • 高解像度と迅速取得から選択
  • 画像を取得し保存
M7000およびM5000のオンボードソフトウェアは、細胞カウント、コンフルエンス、Z-スタッキング、画像のタイル表示やステッチ、タイムラプス動画、RGB合成など、精密な操作コントロールと強力な画像処理ツールがを提供します。これらのツールは、最低限のトレーニングで直観的に操作でき、オンボードのSmartStartガイドでサポートされています。オートフォーカスやその他の自動ツールは時間と労力を節約します。M7000には高度な自動機能と完全なプログラムによるコントロールが追加されているため、機器に触れることなく、ソフトウェアのみでイメージングが可能です。EVOS M7000およびM5000ソフトウェアの最新のアップデートをダウンロードしてください。
直感的に操作できるソフトウェアインターフェース
使いやすく合理化されたワークフローにより、初心者でも熟練ユーザーでも、数分で優れた画像を取得できます。たとえば、EVOS M5000やM7000の画像増強には、各チャンネルに対する輝度、コントラスト、およびガンマがあります。また、輝度ヒストグラムウィンドウを開いて、ピクセル数と強度のプロットを表示させることができます。 
生HeLa細胞の全ウェルステッチ
EVOS M7000、10x対物レンズ、13x18ステッチ画像。染色:Calcein AM。ウェル全体をステッチする際、各視野の解像度は保持されます。
コンフルエンスの計算
細胞(緑の円)とバックグラウンド(赤の円)を特定すると、M5000ソフトウェアはテクスチャーと強度を使用して、パーセントコンフルエンスを計算します。
迅速で堅牢なオートフォーカス
M7000のオートフォーカスを使用すると、フィラメントなどの小構造、全細胞染色などの大構造、および核染色など小さくて明るい対象物などにフォーカスできます。
プログラムのコントロール
M7000の領域表示で、ベッセル自体の内部でナビゲートおよびイメージングできます。低倍率で対象領域を特定してから高倍率で容易にスキャンできます。
「トレーニングや使用が簡単で、培養中の細胞でも実験が成功したかどうかをすぐに判断できます。」
K Sakamoto氏
University of Georgia
高度な画像処理や解析には、Celleste Image Analysis Softwareオプションが、複雑な画像をセグメント化、カウント、サイズ調節、分類、および解析するための強力なツールを追加で提供します。これは、高度な画像解析や定量用の機械学習アルゴリズムを含みます。オプションモジュールのデコンボリューション、3D視覚化、および3D解析を使うと、必要に応じて機能をカスタマイズできます。
Thermo Fisher Cloud接続
すべてのEVOS機器の画像は、ConnectのEVOS Image Analysisアプリを使用してソートおよび解析できます。Connectは、サーモフィッシャーサイエンティフィックが提供する、データ保存、科学解析アプリ、およびコラボレーションツール用の安全なクラウドベースのプラットフォームです。お客様のThermo Fisher ConnectアカウントをEVOS M5000イメージングシステムに、ほんのわずかなステップでリンクさせることができます。これは機器から直接、モバイルデバイスから、またはコンピューターから操作可能です。M5000機器からThermo Fisher Cloudアカウントにサインインすると、ローカルストレージに加え、取得した画像をクラウドアプリケーションに直接アップロードすることを選択できます。アップロードが完了すると、ユーザーとその同僚はコラボレーションして、世界中のあらゆるウェブブラウザからユーザーのギャラリーにアクセスしたり、ユーザーの画像を検索、解析、および編集できます。他のConnectアプリケーションを実行して、接続された機器のステータスや構成をモニタリングできます。
Thermo Fisher Connectへの画像のアップロード
世界のどこからでもコラボレーションで画像を取得、解析、および操作できます。
クラウドベースのEVOS Image Analysisアプリ
細胞を自動的にカウントし、領域と蛍光強度を定量します。
Image Analysisアプリで、画像をズームおよびパンしたり、各チャンネルの輝度とコントラストを調節したり、疑似カラーを適用できます。領域をオーバーレイして、その次元を表示することも可能です。画像を解析する際、ターゲットの細胞vsバックグラウンドを特定すると、アプリは任意の領域にある細胞を自動的にカウントし、領域、蛍光強度、および真円度を定量します。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。