画像取得及び画像処理
Q   フォーカスアシストとは、何ですか?
A    フォーカスアシストとは、サンプルにフォーカスする際に即座にピントを合わせ、フォーカスがぼやけて見失ってしまうのを軽減してくれるゲージです。スケー ルバーには、対物レンズの位置に沿って数値が表示されています。その数値を特定のサンプルと関連付けることで、以後同様のサンプル形態のサンプルに、より 迅速にフォーカスすることが可能になります。
Q    FLoid™ セルイメージングステーションでどのように画像を取得するのですか?
A     FLoid™装置は、スマートフォンのように、主にグラフィカル・ユーザーインターフェースで操作します。ノブを回転させ、サンプルにフォーカスします。
Q    FLoid™装置で画像内の細胞を測定することはできますか?  
A     はい、できます。デジタルズームの倍率が変わると、同時にスケールバーも連動し、サンプルのサイズを容易に推定することができます。
Q    FLoid™ セルイメージングステーションで画像をどのように処理するのですか?
A    簡単です。FLoid™装置は画像処理機能が内蔵されているので、画像の明るさとコントラストを簡単に調整することができます。また、画像はカラーまたはモノクロ表示に対応しています。
Q    FLoid™セルイメージングステーションから画像を印刷することはできますか?
A    はい、できます。FLoid™装置は、分子生物学のゲルデータを記録するステーションのように機能設計させています。装置上で数回クリックすれば、すぐに
クレジットカード程の大きさの画像が印刷されます。画像写真は背面をはがせば、シールのように実験ノートに貼り付けることができます。
Q    自分のコンピューターのサムドライブに保存された結果を閲覧するには何らかの特別なソフトウェアが必要ですか?
A     いいえ、必要ありません。大半のコンピューターには、JPEG、TIFF、BMP、PNG等のファイルを開く画像表示のソフトウェアが搭載されています。
装置操作
Q    画像作成にどのくらい時間がかかりますか?
A     FLoid™装置は大半のサンプルにおいて1–2分ほどで画像が作成できます。
Q    FLoid™装置は暗室に置く必要がありますか?
A     いいえ、必要ありません。遮光体により、大抵の周辺光が遮断できるので、通常の照明でベンチや組織培養施設でイメージングが可能となります。
Q    独力で装置をセットアップすることはできますか?
A     はい、できます。装置を箱から取り出し、10分で画像を収集することができます。インストールにフィールドエンジニアを必要としません。
Q    FLoid™ セルイメージングステーションはどのようなサンプル形態に対応していますか?
A     Tフラスコ、ペトリ皿、6-ウェルプレートや96-ウェルプレート、顕微鏡スライド、カバースリップ、及びマテック皿です。
Q    クリーニングやメンテナンスの方法を教えてください。
A     蒸留水で湿らせた汚れのない柔らかい布で外側を拭き取ってください。クリーニングを行った後すぐに水気を拭き取ってください。
Q    使用前に、どのくらい装置を温めたほうがいいですか?
A     光源はイメージング前にウォームアップする必要はありません。スタートアップに1分弱要し、その後イメージング可能です。
Q    FLoid™装置はコンピューターが必要になりますか?
A     いいえ、必要ありません。FLoid™セルイメージングステーションは、コンピューターとワイドスクリーンのLCDモニターを搭載、光学や電子技術、力学を組み合わせた完全なる統合システムです。
Q    FLoid™装置をコンピューターに繋ぐことはできますか?
A     いいえ、できませんが、USBドライブを使えば簡単にデータを移行することができます。
Q    自分のコンピューターにソフトウェアを取り込む必要がありますか?
A     いいえ、大半のコンピューターには、JPEG、TIFF、BMP、PNG等のファイルを開く画像表示のソフトウェアが搭載されています。
Q    FLoid™装置は画像を保存することはできますか?  
A     はい、できます。画像は、JPEG、TIFF、BMP、またはPNGのファイル形式で保存されます。各チャネルのTIFFファイルをそのまま変えずに保存するには、対応チャネルをチェックし保存してください。
Q    ユーザーインターフェースで他の言語を選択することはできますか?
A     はい、できます。英語、スペイン語、ドイツ語、中国語(簡体字)、フランス語、イタリア語、日本語から選択できます。
装置仕様
Q    装置本体の大きさはどのくらいですか?
A     40.4cm(W) x 53.6cm(H) x 35.3 cm(D)
Q    FLoid™装置の重さはどのくらいですか?
A     13kg
Q    FLoid™ セルイメージングステーションは何チャネルに対応していますか?
A     4チャネルに対応しています。明視野、蛍光色素の青、緑、赤チャネル。
Q    励振源は何に対応していますか?
A     LED光源で390/40nm(青チャネル)、482/18nm(緑チャネル)、586/15nm(赤チャネル)に対応しています。
Q    蛍光波長はいくつですか?
A     蛍光波長は、446/33 nm(青チャネル)、532/59 nm(緑チャネル)、646/68 nm(赤チャネル)になります。
Q    FLoid™セルイメージングステーションの発光フィルターを変えることはできますか?
A     FLoid™装置の発光波長は決まっているため、フィルターは常備されているのでいつでも使える状態にあります。
Q    FLoid™セルイメージングステーションは何の染色に対応していますか?
A     FLoid™セルイメージングステーションは蛍光イメージングで最も一般的なチャネル:DAPI、Alexa Fluor® 488
dye、及びTexas Red® dyeに対応しています。対応しているMolecular
Probes®蛍光色素一覧は、FLoid™セルイメージングステーション蛍光染色の互換性ページを参照してください。
Q    Molecular Probes®の試薬タブにはどのような試薬が含まれていますか?
A    試薬情報のタブには、セルイメージングに関連した20アプリケーションのカテゴリー内に約160種の試薬が網羅されています。各試薬にはクイック・リファ
レンスのアイコン及び最大の有用性に関する概要の付いたプロトコルが内蔵されています。
Q    FLoid™セルイメージングステーションには延長保証がありますか?
A     装置には12カ月の保証が付帯されています。延長したい場合は12カ月追加で延長保証を購入してください。
Q    FLoid™セルイメージングステーションにはキーボードとマウスが付属されていますか?
A     はい、キーボード、マウス、電源コード、USBフラッシュメモリースティックが付属されています。
Q    拡大表示は何倍率ですか?
A     FLoid™セルイメージングステーションは、460倍の光学倍率~最大1,840倍のデジタルズームが実装されています。
For Research Use Only.  Not intended for human or animal therapeutic or diagnostic use.
© 2011 Life Technologies Corporation. All rights reserved. The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation and/or its affiliate(s) or their respective owners.