Search Thermo Fisher Scientific
EVOS® FLoid® Cell Imaging Stationは、蛍光標識されたサンプルの迅速な検出と検証のための手頃な価格で、使いやすいイメージングソリューションです。コンパクトでありながら、クリックひとつで細胞やサンプルの透過光と3色の蛍光画像をキャプチャすることができます。ここには最新のソフトウェアとファームウェアのバージョンを掲載しています。最適なパフォーマンスでEVOS® FLoid® Cell Imaging Stationをお使いください。
バージョン1.3は、EVOS® FLoid® Cell Imaging Stationのパフォーマンスを向上させ、既存の機能のバグ修正と改良が含まれています。加えて、我々は大幅に画像取得、処理、分析、および印刷を強化するいくつかの機能を追加しました。
お使いのソフトウェアを更新する前に、インストール手順を確認してください。
Release Notes *May 23, 2013*
主な改善点
Update to | Version No. | Released | |
---|---|---|---|
Firmware | 22809 | 5/23/2013 |
|
※“右クリック”で「対象をファイルに保存」してください。
Internet Explorerの場合、ダウンロードされたファイル名が.zipになっていましたら、.lftに変更してください。
Step1: USBのフォーマット
①USBをPCに挿入し、ComputerからUSBのアイコンを表示させる
②USBのアイコン上で右クリックし、出てきたメニューからFormatを選択する。
③FAT32形式でQuick Formatを選択し、FormatをStartさせる。
④完了したらOKをクリックし、終了させる
Step2: FirmwareをUSBへ保存する。
①新しくフォーマットされたUSBドライブにアップデートファイル(FLoidUpdate_Rev130_22809.lft)を保存します。
Step3: FirmwareをFLoidへUpdate
①Firmwareを保存したUSBをFLoidのUSBポートに挿入する。
②FLoidのモニタに表示されているセッティング画面へのアイコンをクリックし、セッティング画面を表示させる。
③セッティング画面中の【Update】ボタンをクリックし、Updateを開始させる。
④【Update】ボタンをクリックすると、ファイルのunpackingが始まる。
⑤終了するとupdateの確認用のポップアップが表れる。
【Yes】をクリックすると、Updateが始まる。
⑥Firmwareのインストール(update)が終了したら、USBを抜き、FLoidを再起動させる。
⑦セッティング画面を開き、Firmware(Software)のversionが【22809】になっている事を確認する。