Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen™ Attune™ NxT cytometerは、あなたが現在実験しているパネルにも適合するように、フローサイトメトリー用として一般性の高い蛍光色素と蛍光タンパク質に対応する仕様となっています。Attune NxT cytometerの4レーザー仕様によって、多数の蛍光タンパク質を検出することができます。 ポスターサイズ版(PDF)の試薬セレクションガイドをダウンロードする
|
以下の各タブをクリックすると、抗体標識とアプリケーションベースの試薬、および所定のレーザー励起光源に対応した蛍光試薬を表示します。
青 | 緑 | オレンジ | 赤 | |
発光フィルター | 440/50 nm | 512/25 nm | 603/48 nm | 710/50 nm |
チャンネル名 | VL1 | VL2 | VL3 | VL4 |
対応する蛍光タンパク質 | ▪シリウス ▪アズライト ▪ eCFP ▪ eBFP ▪ mTarquoise ▪セルリアン | ▪ vGFP | ||
抗体標識 | ▪ Alexa Fluor 405 ▪パシフィックブルー | ▪パシフィックグリーン ▪ Qdot 525 | ▪ パシフィックオレンジ ▪ Qdot 605 | ▪ Qdot 705 |
生存率色素(固定化に対応) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Violet | ▪ LIVE/DEAD Fixable Aqua | ▪ LIVE/DEAD Fixable Yellow | |
生存率色素(非固定細胞) | ▪ DAPI ▪ SYTOX Blue | ▪ PI | ||
DNA含有量/ 細胞周期用色素(生細胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Violet | |||
DNA含有量/ 細胞周期用色素(固定細胞) | ▪ FxCycle Violet | |||
アポトーシス色素 | ▪ Annexin V AF350 ▪ PO-PRO-1 | ▪バイオレットレシオメトリックプローブ(F2N12S) | ▪バイオレットレシオメトリックプローブ(F2N12S) | |
細胞増殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Pacific Blue ▪ CellTrace Violet | |||
ROS検出 | ||||
食作用 |
カラー | 緑 | オレンジ | オレンジ | 遠赤 | 近赤外 |
---|---|---|---|---|---|
発光フィルター | 530/30 nm | 574/26 nm | 590/40 nm | 695/40 nm | 780/60 nm |
チャンネル | BL1 | BL2 (イエローレーザーの提示無し) | BL2 (イエローレーザーの提示有り) | BL3 | BL4 |
対応する蛍光タンパク質 | ▪ eGFP | ▪ eYFP ▪ mCitrine ▪ Venus | |||
抗体標識 | ▪ Alexa Fluor 488 ▪ FITC | ▪ Alexa Fluor 546 ▪ Qdot 565 ▪ Qdot 585 ▪ PE | ▪ PE-Alexa Fluor 610 ▪ PE-Texas Red ▪ Qdot 585 ▪ PE | ▪ PE-Alexa Fluor 700 ▪ PE-Cy®5.5 ▪ PerCP ▪ PerCP-Cy®5.5 ▪ Qdot 705 ▪ Tri-Color | ▪ Pe-Cy®7 ▪ PE-Alexa Fluor 750 ▪ Qdot 800 |
生存率色素(固定化に対応) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Green | ▪ LIVE/DEAD Fixable Red | |||
生存率色素(非固定細胞) | ▪ SYTOX Green | ▪ PI ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX Orange ▪ SYTOX AADVanced | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADVanced | |
DNA含有量/ 細胞周期用色素(生細胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Green | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA含有量/ 細胞周期用色素(固定細胞) | ▪ FxCycle PI/Rnase | ||||
アポトーシス色素 | ▪ Annexin V AF488 ▪ MitoProbe JC-1 ▪ CellEvent Caspase-3/7 Green ▪ anti-PARP-FITC ▪ YO-PRO-1 iodide ▪ APO-BrdU TUNEL - Alexa Fluor 488 ▪ MitoProbe Transition Pore ▪ MitoProbe DiOC2(3) ▪ Annexin V FITC | ▪ Annexin V PE ▪ TMRE ▪ TMRM ▪ MitoProbe JC-1 | ▪ Annexin V PE ▪ TMRE ▪ TMRM | ||
細胞増殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Alexa Fluor 488 ▪ CellTrace CFSE | ||||
ROS検出 | CellROX Green | ||||
食作用 | ▪ pHrodo Green E. coli BioParticles ▪ pHrodo Green S. aureus BioParticles | ▪ pHrodo Red E. coli BioParticles ▪ pHrodo Red Phagocytosis |
カラー | オレンジ | 赤 | 遠赤 | 近赤外 |
---|---|---|---|---|
吸収フィルター | 585/16 nm | 620/15 nm | 695/40 nm | 780/60 nm |
チャンネル | YL1 | YL2 | YL3 | YL4 |
対応する蛍光タンパク質 | ▪ mOrange ▪ RFP ▪ dTomato | ▪ mCherry ▪ DsRed ▪ mKate ▪ mStrawberry | ||
抗体標識 | ▪ Alexa Fluor 568 ▪ PE ▪ Qdot 565 ▪ Qdot 585 | ▪ Alexa Fluor 594 ▪ PE- Alexa Fluor 610 ▪ PE-Texas Red | ▪ PE-Alexa Fluor 700 ▪ PE-Cy®5.5 ▪ Qdot 705 ▪ TRI-COLOR | ▪ PE-Alexa Fluor 750 ▪ PE-Cy®7 ▪ Qdot 800 |
生存率色素(固定細胞に対応) | ||||
生存率色素(非固定細胞) | ▪ PI ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADvanced ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADvanced | |
DNA含有量/細胞周期用色素(生細胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA含有量/細胞周期用色素(固定細胞) | ▪ FxCycle PI/Rnase | |||
アポトーシス色素 | ▪ Annexin V AF568 ▪ Annexin V AF594 ▪ MitoTracker Red CMXRos ▪ MitoTracker Orange CMTMRos ▪ TMRM | |||
細胞増殖 | ||||
ROS検出 | ▪ CellROX Orange | |||
食作用 |
カラー | 遠赤 | 遠赤 | 近赤外 |
---|---|---|---|
吸収フィルター | 670/14 nm | 720/30 nm | 780/60 nm |
チャンネル | RL1 | RL2 | RL3 |
対応する蛍光タンパク質 | |||
抗体標識 | ▪ APC ▪ Alexa Fluor 647 ▪ Alexa Fluor 660 ▪ Qdot 655 | ▪ Alexa Fluor 680 ▪ Alexa Fluor 700 ▪ APC-Alexa Fluor 700 ▪ Qdot 705 | ▪ APC-Alexa Fluor 750 ▪ APC-Cy® 7 ▪ Qdot 800 |
生存率色素(固定細胞に対応) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Far Red | ▪ LIVE/DEAD Fixable Near-IR | |
生存率色素(非固定細胞) | ▪ SYTOX Red | ||
DNA含有量/細胞周期用色素(生細胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA含有量/細胞周期用色素(固定細胞) | ▪ FxCycle Far Red | ||
アポトーシス色素 | ▪ Annexin V APC ▪ Annexin V AF647 ▪ Annexin V AF 680 ▪ TO-PRO-3 ▪ MitoProbe DilC1(5) | ||
細胞増殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Alexa Fluor 647 ▪ CellTrace Far Red | ||
ROS検出 | ▪ CellROX Deep Red | ||
食作用 |
青 | 緑 | オレンジ | 赤 | |
発光フィルター | 440/50 nm | 512/25 nm | 603/48 nm | 710/50 nm |
チャンネル名 | VL1 | VL2 | VL3 | VL4 |
対応する蛍光タンパク質 | ▪シリウス ▪アズライト ▪ eCFP ▪ eBFP ▪ mTarquoise ▪セルリアン | ▪ vGFP | ||
抗体標識 | ▪ Alexa Fluor 405 ▪パシフィックブルー | ▪パシフィックグリーン ▪ Qdot 525 | ▪ パシフィックオレンジ ▪ Qdot 605 | ▪ Qdot 705 |
生存率色素(固定化に対応) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Violet | ▪ LIVE/DEAD Fixable Aqua | ▪ LIVE/DEAD Fixable Yellow | |
生存率色素(非固定細胞) | ▪ DAPI ▪ SYTOX Blue | ▪ PI | ||
DNA含有量/ 細胞周期用色素(生細胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Violet | |||
DNA含有量/ 細胞周期用色素(固定細胞) | ▪ FxCycle Violet | |||
アポトーシス色素 | ▪ Annexin V AF350 ▪ PO-PRO-1 | ▪バイオレットレシオメトリックプローブ(F2N12S) | ▪バイオレットレシオメトリックプローブ(F2N12S) | |
細胞増殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Pacific Blue ▪ CellTrace Violet | |||
ROS検出 | ||||
食作用 |
カラー | 緑 | オレンジ | オレンジ | 遠赤 | 近赤外 |
---|---|---|---|---|---|
発光フィルター | 530/30 nm | 574/26 nm | 590/40 nm | 695/40 nm | 780/60 nm |
チャンネル | BL1 | BL2 (イエローレーザーの提示無し) | BL2 (イエローレーザーの提示有り) | BL3 | BL4 |
対応する蛍光タンパク質 | ▪ eGFP | ▪ eYFP ▪ mCitrine ▪ Venus | |||
抗体標識 | ▪ Alexa Fluor 488 ▪ FITC | ▪ Alexa Fluor 546 ▪ Qdot 565 ▪ Qdot 585 ▪ PE | ▪ PE-Alexa Fluor 610 ▪ PE-Texas Red ▪ Qdot 585 ▪ PE | ▪ PE-Alexa Fluor 700 ▪ PE-Cy®5.5 ▪ PerCP ▪ PerCP-Cy®5.5 ▪ Qdot 705 ▪ Tri-Color | ▪ Pe-Cy®7 ▪ PE-Alexa Fluor 750 ▪ Qdot 800 |
生存率色素(固定化に対応) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Green | ▪ LIVE/DEAD Fixable Red | |||
生存率色素(非固定細胞) | ▪ SYTOX Green | ▪ PI ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX Orange ▪ SYTOX AADVanced | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADVanced | |
DNA含有量/ 細胞周期用色素(生細胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Green | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA含有量/ 細胞周期用色素(固定細胞) | ▪ FxCycle PI/Rnase | ||||
アポトーシス色素 | ▪ Annexin V AF488 ▪ MitoProbe JC-1 ▪ CellEvent Caspase-3/7 Green ▪ anti-PARP-FITC ▪ YO-PRO-1 iodide ▪ APO-BrdU TUNEL - Alexa Fluor 488 ▪ MitoProbe Transition Pore ▪ MitoProbe DiOC2(3) ▪ Annexin V FITC | ▪ Annexin V PE ▪ TMRE ▪ TMRM ▪ MitoProbe JC-1 | ▪ Annexin V PE ▪ TMRE ▪ TMRM | ||
細胞増殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Alexa Fluor 488 ▪ CellTrace CFSE | ||||
ROS検出 | CellROX Green | ||||
食作用 | ▪ pHrodo Green E. coli BioParticles ▪ pHrodo Green S. aureus BioParticles | ▪ pHrodo Red E. coli BioParticles ▪ pHrodo Red Phagocytosis |
カラー | オレンジ | 赤 | 遠赤 | 近赤外 |
---|---|---|---|---|
吸収フィルター | 585/16 nm | 620/15 nm | 695/40 nm | 780/60 nm |
チャンネル | YL1 | YL2 | YL3 | YL4 |
対応する蛍光タンパク質 | ▪ mOrange ▪ RFP ▪ dTomato | ▪ mCherry ▪ DsRed ▪ mKate ▪ mStrawberry | ||
抗体標識 | ▪ Alexa Fluor 568 ▪ PE ▪ Qdot 565 ▪ Qdot 585 | ▪ Alexa Fluor 594 ▪ PE- Alexa Fluor 610 ▪ PE-Texas Red | ▪ PE-Alexa Fluor 700 ▪ PE-Cy®5.5 ▪ Qdot 705 ▪ TRI-COLOR | ▪ PE-Alexa Fluor 750 ▪ PE-Cy®7 ▪ Qdot 800 |
生存率色素(固定細胞に対応) | ||||
生存率色素(非固定細胞) | ▪ PI ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADvanced ▪ SYTOX Orange | ▪ 7-AAD ▪ PI ▪ SYTOX AADvanced | |
DNA含有量/細胞周期用色素(生細胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Orange | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA含有量/細胞周期用色素(固定細胞) | ▪ FxCycle PI/Rnase | |||
アポトーシス色素 | ▪ Annexin V AF568 ▪ Annexin V AF594 ▪ MitoTracker Red CMXRos ▪ MitoTracker Orange CMTMRos ▪ TMRM | |||
細胞増殖 | ||||
ROS検出 | ▪ CellROX Orange | |||
食作用 |
カラー | 遠赤 | 遠赤 | 近赤外 |
---|---|---|---|
吸収フィルター | 670/14 nm | 720/30 nm | 780/60 nm |
チャンネル | RL1 | RL2 | RL3 |
対応する蛍光タンパク質 | |||
抗体標識 | ▪ APC ▪ Alexa Fluor 647 ▪ Alexa Fluor 660 ▪ Qdot 655 | ▪ Alexa Fluor 680 ▪ Alexa Fluor 700 ▪ APC-Alexa Fluor 700 ▪ Qdot 705 | ▪ APC-Alexa Fluor 750 ▪ APC-Cy® 7 ▪ Qdot 800 |
生存率色素(固定細胞に対応) | ▪ LIVE/DEAD Fixable Far Red | ▪ LIVE/DEAD Fixable Near-IR | |
生存率色素(非固定細胞) | ▪ SYTOX Red | ||
DNA含有量/細胞周期用色素(生細胞) | ▪ Vybrant DyeCycle Ruby | ||
DNA含有量/細胞周期用色素(固定細胞) | ▪ FxCycle Far Red | ||
アポトーシス色素 | ▪ Annexin V APC ▪ Annexin V AF647 ▪ Annexin V AF 680 ▪ TO-PRO-3 ▪ MitoProbe DilC1(5) | ||
細胞増殖 | ▪ Click-iT Plus Edu Alexa Fluor 647 ▪ CellTrace Far Red | ||
ROS検出 | ▪ CellROX Deep Red | ||
食作用 |
以下からAttune NxT flow cytometerの7種類の各レーザー構成をクリックすると、それぞれに対応する抗体標識と蛍光タンパク質を表示します。
励起レーザー | 吸収フィルター(nm) | チャンネル | 抗体標識 | 対応する蛍光タンパク質 |
---|---|---|---|---|
ブルー–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP エメラルド eYFP |
574/26 | BL2 | Alexa Fluor 546 PE Qdot 565 Qdot 585 | eYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy®5.5 PerCP PerCP-Cy®5.5 Qdot 705 Tri-Color | ||
780/60 | BL4 | Pe-Cy®7 PE-Alexa Fluor 750 Qdot 800 |
励起レーザー | 吸収フィルター (nm) | チャンネル | 抗体標識 | 対応する蛍光タンパク質 |
---|---|---|---|---|
ブルー–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP エメラルド eYFP |
590/40 | BL2 | PE PE-Alexa Fluor 610 PE-Texas Red Qdot 585 | ||
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 Tri-Color PE-Cy®5.5 PerCP PerCP-Cy®5.5 Qdot 705 | ||
イエロー–561 nm | 585/16 | YL1 | PE | mOrange RFP dTomato |
620/15 | YL2 | PE- Alexa Fluor 610 PE-Texas Red | mCherry DsRed mKate mStrawberry | |
695/40 | YL3 | PE-Alexa Fluor 700 PE-Cy®5.5 Qdot 705 Tri-Color | ||
780/60 | YL4 | PE-Cy®7 Qdot 800 |
励起レーザー | 吸収フィルター(nm) | チャンネル | 抗体標識 | 対応する蛍光タンパク質 |
---|---|---|---|---|
バイオレット–405 nm | 440/50 | VL1 | Alexa Fluor 405 Pacific Blue | シリウス アズライト eCFP eBFP mTarquoise セルリアン |
512/25 | VL2 | パシフィックグリーン | vGFP | |
603/48 | VL3 | パシフィックオレンジ Qdot 605 | ||
710/50 | VL4 | Qdot 705 | ||
ブルー–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP エメラルド eYFP |
574/26 | BL2 | Alexa Fluor 546 PE Qdot 565 Qdot 585 | eYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 Tri-Color PE-Cy®5.5 PerCP PerCP-Cy®5.5 Qdot 705 | ||
780/60 | BL4 | Pe-Cy®7 PE-Alexa Fluor 750 Qdot 800 |
励起レーザー | 吸収フィルター(nm) | チャンネル | 抗体標識 | 対応する蛍光タンパク質 |
---|---|---|---|---|
ブルー–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor 488 FITC | eGFP エメラルド eYFP |
574/26 | BL2 | Alexa Fluor 546 PE Qdot 565 Qdot 585 | eYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor 700 Tri-Color PE-Cy®5.5 PerCP PerCP-Cy®5.5 Qdot 705 | ||
780/60 | BL4 | Pe-Cy®7 PE-Alexa Fluor 750 Qdot 800 | ||
レッド–637 nm | 670/14 | RL1 | APC Alexa Fluor 647 Qdot 655 | |
720/30 | RL2 | Alexa Fluor 680 Alexa Fluor 700 APC-Alexa Fluor 700 Qdot 705 | ||
780/60 | RL3 | APC-Alexa Fluor 750 APC-Cy® 7 Qdot 800 |
励起レーザー | 吸収フィルター(nm) | チャンネル | 抗体標識 | 対応する蛍光タンパク質 |
---|---|---|---|---|
バイオレット–405 nm | 440/50 | VL1 | Alexa Fluor™ 405 Pacific Blue™ | シリウス アズライト eCFP eBFP mTarquoise セルリアン |
512/25 | VL2 | Pacific Green™ | vGFP | |
603/48 | VL3 | Pacific Orange™ Qdot™ 605 | ||
710/50 | VL4 | Qdot™ 705 | ||
ブルー–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor™ 488 FITC | eGFP エメラルド eYFP |
590/40 | BL2 | PE PE-Alexa Fluor™ 610 PE-Texas Red™ Qdot™ 585 | ||
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor™ 700 Tri-Color™ PE-Cy®5.5 PerCP PerCP-Cy®5.5 Qdot™ 705 | ||
イエロー–561 nm | 585/16 | YL1 | PE | mOrange RFP dTomato |
620/15 | YL2 | PE- Alexa Fluor 610 PE-Texas Red™ | mCherry DsRed mKate mStrawberry | |
695/40 | YL3 | PE-Alexa Fluor™ 700 PE-Cy®5.5 Qdot™ 705 Tri-Color™ | ||
780/60 | YL4 | PE-Cy®7 Qdot™ 800 |
励起レーザー | 吸収フィルター(nm) | チャンネル | 抗体標識 | 対応する蛍光タンパク質 |
---|---|---|---|---|
バイオレット–405 nm | 440/50 | VL1 | Alexa Fluor™ 405 Pacific Blue™ | シリウス アズライト eCFP eBFP mTarquoise セルリアン |
512/25 | VL2 | Pacific Green™ | vGFP | |
603/48 | VL3 | Pacific Orange™ Qdot™ 605 | ||
710/50 | VL4 | Qdot™ 705 | ||
ブルー–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor™ 488 FITC | eGFP エメラルド eYFP |
574/26 | BL2 | Alexa Fluor 546 PE Qdot 565 Qdot 585 | eYFP mCitrine Venus | |
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor™ 700 Tri-Color™ PE-Cy®5.5 PerCP PerCP-Cy®5.5 Qdot™ 705 | ||
780/60 | BL4 | Pe-Cy®7 PE-Alexa Fluor™ 750 Qdot™ 800 | ||
レッド–637 nm | 670/14 | RL1 | APC Alexa Fluor® 647 Qdot™ 655 | |
720/30 | RL2 | Alexa Fluor™ 680 Alexa Fluor™ 700 APC-Alexa Fluor™ 700 Qdot™ 705 | ||
780/60 | RL3 | APC-Alexa Fluor™ 750 APC-Cy® 7 Qdot™ 800 |
励起レーザー | 吸収フィルター(nm) | チャンネル | 抗体標識 | 対応する蛍光タンパク質 |
---|---|---|---|---|
バイオレット–405 nm | 440/50 | VL1 | Alexa Fluor™ 405 Pacific Blue™ | シリウス アズライト eCFP eBFP mTarquoise セルリアン |
512/25 | VL2 | Pacific Green™ | vGFP | |
603/48 | VL3 | Pacific Orange™ Qdot™ 605 | ||
710/50 | VL4 | Qdot™ 705 | ||
ブルー–488 nm | 530/30 | BL1 | Alexa Fluor™ 488 FITC | eGFP エメラルド eYFP |
590/40 | BL2 | PE PE-Alexa Fluor™ 610 PE-Texas Red™ Qdot™ 585 | ||
695/40 | BL3 | PE-Alexa Fluor™ 700 Tri-Color™ PE-Cy®5.5 PerCP PerCP-Cy®5.5 Qdot™ 705 | ||
イエロー–561 nm | 585/16 | YL1 | PE | mOrange RFP dTomato |
620/15 | YL2 | PE- Alexa Fluor 610 PE-Texas Red™ | mCherry DsRed mKate mStrawberry | |
695/40 | YL3 | PE-Alexa Fluor™ 700 PE-Cy®5.5 Qdot™ 705 Tri-Color™ | ||
780/60 | YL4 | PE-Cy®7 Qdot™ 800 | ||
レッド–637 nm | 670/14 | RL1 | APC Alexa Fluor® 647 Qdot™ 655 | |
720/30 | RL2 | Alexa Fluor™ 680 Alexa Fluor™ 700 APC-Alexa Fluor™ 700 Qdot™ 705 | ||
780/60 | RL3 | APC-Alexa Fluor™ 750 APC-Cy® 7 Qdot™ 800 |
Panel Design tool を利用すると、次の3段階でユーザー独自のフローサイトメトリーパネルに適したの蛍光標識抗体を簡単に選ぶことができます:1)検索対象に含めたい抗体の種交差性を選びます、2)ご興味のあるターゲットを最大14個まで選択できます、3)表示させたいレーザーやフルオロフォアを選びます(上)。
ご希望のターゲットに対応した抗体と色素は、各レーザーのタブに表示されます。または、ページを下へスクロールしても各レーザー一覧をご覧になれます。ご入手可能な製品数が各欄に表示されます;数字の上をクリックし、ポップアップ画面のリストにある欲しい製品を選択するだけです。ご選択したパネルが表の上部に表示されます (下)。製品のご選択後には、印刷または電子メールによりリストを保管しておいてください。
BioProbes 71 の記事を読む: フローサイトメトリーの パネルデザイン:基礎事項
Read the BioProbes 71 article: Flow Cytometry Panel Design: The Basics