Search Thermo Fisher Scientific
死細胞染色用の Molecular Probes® SYTOX® 製品群は、強力なシグナルで正確に死細胞を識別します。カラー オプションも豊富で、どのフローサイトメトリーの実験にも適応可能です。
SYTOX® 死細胞染色>について詳しく知る |
Molecular Probes® LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kit は、固定や透過処理したサンプルの正確な細胞生存率を確実に評価できるように設計しています。
全ての LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stains >を見る |
Molecular Probes® は、細胞生存率、細胞の代謝活性、化合物の細胞毒性などを容易かつ高感度で検出できる優れた製品を提供しています。
LIVE/DEAD® Cell Viability Assays >について詳しく知る |
レーザー | 従来の染色 | 固定可能染色 | |
---|---|---|---|
UV | SYTOX® Blue (450/50)* | LIVE/DEAD® Fixable Violet Dead Cell Stain (350/40)* | |
405 nm | SYTOX®Blue (350/40)* | LIVE/DEAD® Fixable Violet Dead Cell Stain (450/40)* LIVE/DEAD® Fixable Aqua Dead Cell Stain (530/50)* LIVE/DEAD® Fixable Yellow Dead Cell Stain (585/42)* | |
488 nm | SYTOX® Green (530/30)* SYTOX® AADvanced™ Stain (>650)* | LIVE/DEAD® Fixable Green Dead Cell Stain (530/30)* LIVE/DEAD® Fixable Red Dead Cell Stain (>650 or 600/20)* | |
532 nm | SYTOX® Orange (585/42)* SYTOX® AADvanced™ Stain (>650)* | LIVE/DEAD® Fixable Red Dead Cell Stain (>650 または赤色バンドパス)* | |
561 nm | LDS 751 (700/20)* | LIVE/DEAD® Fixable Red Dead Cell Stain (>650 または 赤色)* | |
633/5 nm | SYTOX® Red (660/20)* | LIVE/DEAD® Fixable Far Red Dead Cell Stain (660/20)* LIVE/DEAD® Fixable Near IR Red Dead Cell Stain (780/60)* |
*推奨フィルター
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Download Flow Cytometry Protocols Handbook
Spectral Flow Cytometry Fundamentals
Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.