Best Practices for Intracellular Flow Cytometry
細胞内フローサイトメトリーにおけるベストプラクティス
細胞内分子を染色して検出する能力は、特徴的な細胞サブセットを識別できる可能性、ならびに細胞集団の特徴を一層明らかにできる可能性をもたらします。当社のリソース、ツールおよび製品は、フローサイトメトリー実験を計画する際に時間と労力を節約し、効率を高めるのに役立ちます。
当社の効率的アプローチを用いて時間とエネルギーを節約することにより、必要とする抗体が迅速かつ容易に見つかります。
抗体を見つける
フローサイトメトリー用に細胞内染色を行う場合、固定および透過処理用のバッファーの選択は、データの品質および正確さに大きな影響を与えます。フローサイトメトリー用に細胞内可溶質のタンパク質、核タンパク質および分泌タンパク質を染色するための最適化したソリューションを提供しています。
  • 固定および透過処理用のバッファーは、データの品質および正確度に大きな影響を与えます
  • 最適化された染色用バッファーを使用して、ご自分で差異を調べてください
細胞質染色
 eBioscience Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer SetFIX & PERM Cell Fixation & Cell Permeabilization Kit
用途
  • 細胞質タンパク質、およびケモカインやサイトカインなどの分泌経路のタンパク質の染色。
  • 核内染色には推奨されません。
IC Fix & Perm buffer set の詳細を見る
  • 細胞質または核内の酵素、がんタンパク質、サイトカイン、イムノグロブリンなどの細胞内マーカーの染色に使用。
  • 形態的な散乱光特性をそのまま残す、細胞の穏和な固定および透過処理。
FIX & PERM Kit の詳細を見る
内容
  • IC Fixation Buffer
  • Permeabilization Buffer (10X)
  • Fixation Medium (Medium A)
  • Permeabilization Medium (Medium B)
サイズ1 キット50 回分
製品番号88-8824-00GAS003
規制状況RUO–研究目的の使用に限定。診断目的の用途には使用禁止。汎用試薬。
適用研究目的の使用に限定(すなわち、任意のサンプルタイプの研究)。診断目的で人体から検体を採取、調整、および検査するために使用される一般的な研究用途に使用。
核染色
 eBioscience Foxp3 / Transcription Factor Staining
Buffer Set
用途
  • Foxp3 や Ki-67 などの転写因子および核タンパク質に対する抗体を用いて染色するために調整され最適化。
  • 核と細胞質(サイトカインおよび転写因子)の同時染色にも使用可能。
Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Set について詳しく知る
内容
  • Fixation/Permeabilization Concentrate
  • Fixation/Permeabilization Diluent
  • Permeabilization Buffer (10X)
サイズ1 キット
製品番号00-5523-00
e-learning:マルチカラーフローサイトメトリーパネル設計の基本
  • 初心者に最適、実施時間は 1 時間
  • スタンフォード大学の Holden T. Maecker 博士は、良好なパネル設計に関する以下の注意事項について論じています。
    • 例および実際の応用
    • コントロールおよび標準化
    • マスサイトメトリープラットフォームに対するパネル設計の適合性
Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stains を使用して死細胞や余計なアーティファクトを効率的に除去することにより、時間を節約し、細胞集団の分析が不正確になるのを防止します。
細胞の制御
  • 細胞の固定および透過処理は細胞死をもたらし、しばしば余計なアーチファクトの発生につながります
  • 時間を節約し、細胞集団の分析が不正確になるのを防止してください。
  • こうした死細胞やあらゆる余計なアーティファクトを効率的に除去してください
下記レーザー用の LIVE/DEAD キットをご覧ください。UV & 405 nm レーザー | 488 & 561 nm レーザー | 633/635 レーザー
UV & 405 nm レーザー
 LIVE/DEAD Fixable Blue
染色剤
LIVE/DEAD Fixable Violet
染色剤
LIVE/DEAD Fixable Aqua
染色剤
LIVE/DEAD Fixable Yellow
染色剤
アッセイの基本LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain キットは、細胞膜の統合性および利用可能なアミンの利用に基づいて、死細胞から生細胞を識別する固定可能な生存率解析用色素です。次いで、細胞は元の細胞染色パターンを失わずに、細胞内抗原検出用に固定することができます。死細胞はフローサイトメトリーのリードアウトから簡単に除外されます。
リードアウト死細胞は蛍光が強く、生細胞から識別されやすいため、最小限の蛍光で染色されます。
レーザー(nm)
UV
405
405
405
Ex/Em(nm)
350/450
416/451
367/526
400/575
文献目録
引用文献
マルチプレックス利用
あり
はい
はい
あり
色素適合性Indo-1(青色)、DAPI、Hoechst 33342 などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできませんPacific Blue 色素、CellTrace Violet 染色剤、FxCycle Violet 染色剤、BV421 または eFluor 450 などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできませんPacific Green 色素、F2N12S アポトーシスアッセイ, AmCyan またはB V510 などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできませんPacific Orange 色素、Qdot 605、F2N12S アポトーシスアッセイまたは BV605 などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできません
固定可能
あり
はい
はい
あり
サンプルのタイプ
生細胞
サイズ80 回分
製品番号
488 & 561 nmレーザー
 LIVE/DEAD Fixable Green 染色剤LIVE/DEAD Fixable Red 染色剤
アッセイの基本LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain キットは、細胞膜の統合性および利用可能なアミンの利用に基づいて、死細胞から生細胞を識別する固定可能な生存率解析用色素です。次いで、細胞は元の細胞染色パターンを失わずに、細胞内抗原検出用に固定することができます。死細胞はフローサイトメトリーのリードアウトから簡単に除外されます。
リードアウト死細胞は蛍光が強く、生細胞から識別されやすいため、最小限の蛍光で染色されます。
レーザー(nm)
488
488
561
Ex/Em(nm)
495/520
595/615
文献目録
引用文献
マルチプレックス利用
あり
あり
色素適合性FITC、Alexa Fluor 488、GFP または CellTrace CSFE 染色剤などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできませんR-PE、ヨウ化プロピジウム、SYTOX AADvanced 染色剤、7-AAD、PE-Alexa Fluor 610 および PE-Texas Red タンデムなどの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできません
固定可能
あり
あり
サンプルのタイプ
生細胞
サイズ80 回分
製品番号
633/635 nmレーザー
 LIVE/DEAD Fixable Far Red 染色剤LIVE/DEAD Fixable Near-IR 染色剤
アッセイの基本LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain キットは、細胞膜の統合性および利用可能なアミンの利用に基づいて、死細胞から生細胞を識別する固定可能な生存率解析用色素です。次いで、細胞は元の細胞染色パターンを失わずに、細胞内抗原検出用に固定することができます。死細胞はフローサイトメトリーのリードアウトから簡単に除外されます。
リードアウト死細胞は蛍光が強く、生細胞から識別されやすいため、最小限の蛍光で染色されます。
レーザー(nm)
633/635
633/635
Ex/Em(nm)
650/665
750/775
文献目録
引用文献
マルチプレックス利用
あり
あり
色素適合性APC、Alexa Fluor 647 色素、FxCycle Far Red および CellTrace Far Red 染色剤などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできませんAPC-Alexa Fluor 750、APC-Cy7 または Vybrant DyeCycle Ruby 染色剤などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできません
固定可能
あり
あり
サンプルのタイプ
生細胞
サイズ80 回分
製品番号
L34973
L34975
フローサイトメトリー用に細胞内標的を染色する場合は、しばしば重複する蛍光放射スペクトルを持つ複数の抗体の使用を必要とします。測定する蛍光シグナルが目的の蛍光色素、すなわち目的の細胞集団に起因することを確実にするため、放射スピルオーバーを適切に補正しなければなりません。
実験上のコントロール
  • 実験上の抗体補正コントロールを適切かつ簡単に設定して時間を節約してください
  • 抗体補正コントロールの設定に必要なことは、1 本のバイアルに1滴を滴下するだけです
抗体補正のための eBeads マイクロスフェアについて詳しく知る
     UltraComp eBeads
    用途ビーズは、蛍光標識抗体を用いる免疫表現型分類実験での色素の補正用に設計されており、単色補正コントロールとしての使用を目的に、個々の蛍光色素結合抗体で染色することができます。
    反応性ハムスター、マウスおよびラットの抗体、ならびに κ 鎖および λ 鎖の認識
    フォーマット1 本のバイアルに 1 滴を滴下するだけ
    レーザー適合性 ほぼ標準的なレーザーである UV ~ 633 nm に適合
    サイズ25 回分
    製品番号01-2222-41
    当社の効率的アプローチを用いて時間とエネルギーを節約することにより、必要とする抗体が迅速かつ容易に見つかります。
    抗体を見つける
    フローサイトメトリー用に細胞内染色を行う場合、固定および透過処理用のバッファーの選択は、データの品質および正確さに大きな影響を与えます。フローサイトメトリー用に細胞内可溶質のタンパク質、核タンパク質および分泌タンパク質を染色するための最適化したソリューションを提供しています。
    • 固定および透過処理用のバッファーは、データの品質および正確度に大きな影響を与えます
    • 最適化された染色用バッファーを使用して、ご自分で差異を調べてください
    細胞質染色
     eBioscience Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer SetFIX & PERM Cell Fixation & Cell Permeabilization Kit
    用途
    • 細胞質タンパク質、およびケモカインやサイトカインなどの分泌経路のタンパク質の染色。
    • 核内染色には推奨されません。
    IC Fix & Perm buffer set の詳細を見る
    • 細胞質または核内の酵素、がんタンパク質、サイトカイン、イムノグロブリンなどの細胞内マーカーの染色に使用。
    • 形態的な散乱光特性をそのまま残す、細胞の穏和な固定および透過処理。
    FIX & PERM Kit の詳細を見る
    内容
    • IC Fixation Buffer
    • Permeabilization Buffer (10X)
    • Fixation Medium (Medium A)
    • Permeabilization Medium (Medium B)
    サイズ1 キット50 回分
    製品番号88-8824-00GAS003
    規制状況RUO–研究目的の使用に限定。診断目的の用途には使用禁止。汎用試薬。
    適用研究目的の使用に限定(すなわち、任意のサンプルタイプの研究)。診断目的で人体から検体を採取、調整、および検査するために使用される一般的な研究用途に使用。
    核染色
     eBioscience Foxp3 / Transcription Factor Staining
    Buffer Set
    用途
    • Foxp3 や Ki-67 などの転写因子および核タンパク質に対する抗体を用いて染色するために調整され最適化。
    • 核と細胞質(サイトカインおよび転写因子)の同時染色にも使用可能。
    Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Set について詳しく知る
    内容
    • Fixation/Permeabilization Concentrate
    • Fixation/Permeabilization Diluent
    • Permeabilization Buffer (10X)
    サイズ1 キット
    製品番号00-5523-00
    e-learning:マルチカラーフローサイトメトリーパネル設計の基本
    • 初心者に最適、実施時間は 1 時間
    • スタンフォード大学の Holden T. Maecker 博士は、良好なパネル設計に関する以下の注意事項について論じています。
      • 例および実際の応用
      • コントロールおよび標準化
      • マスサイトメトリープラットフォームに対するパネル設計の適合性
    Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stains を使用して死細胞や余計なアーティファクトを効率的に除去することにより、時間を節約し、細胞集団の分析が不正確になるのを防止します。
    細胞の制御
    • 細胞の固定および透過処理は細胞死をもたらし、しばしば余計なアーチファクトの発生につながります
    • 時間を節約し、細胞集団の分析が不正確になるのを防止してください。
    • こうした死細胞やあらゆる余計なアーティファクトを効率的に除去してください
    下記レーザー用の LIVE/DEAD キットをご覧ください。UV & 405 nm レーザー | 488 & 561 nm レーザー | 633/635 レーザー
    UV & 405 nm レーザー
     LIVE/DEAD Fixable Blue
    染色剤
    LIVE/DEAD Fixable Violet
    染色剤
    LIVE/DEAD Fixable Aqua
    染色剤
    LIVE/DEAD Fixable Yellow
    染色剤
    アッセイの基本LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain キットは、細胞膜の統合性および利用可能なアミンの利用に基づいて、死細胞から生細胞を識別する固定可能な生存率解析用色素です。次いで、細胞は元の細胞染色パターンを失わずに、細胞内抗原検出用に固定することができます。死細胞はフローサイトメトリーのリードアウトから簡単に除外されます。
    リードアウト死細胞は蛍光が強く、生細胞から識別されやすいため、最小限の蛍光で染色されます。
    レーザー(nm)
    UV
    405
    405
    405
    Ex/Em(nm)
    350/450
    416/451
    367/526
    400/575
    文献目録
    引用文献
    マルチプレックス利用
    あり
    はい
    はい
    あり
    色素適合性Indo-1(青色)、DAPI、Hoechst 33342 などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできませんPacific Blue 色素、CellTrace Violet 染色剤、FxCycle Violet 染色剤、BV421 または eFluor 450 などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできませんPacific Green 色素、F2N12S アポトーシスアッセイ, AmCyan またはB V510 などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできませんPacific Orange 色素、Qdot 605、F2N12S アポトーシスアッセイまたは BV605 などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできません
    固定可能
    あり
    はい
    はい
    あり
    サンプルのタイプ
    生細胞
    サイズ80 回分
    製品番号
    488 & 561 nmレーザー
     LIVE/DEAD Fixable Green 染色剤LIVE/DEAD Fixable Red 染色剤
    アッセイの基本LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain キットは、細胞膜の統合性および利用可能なアミンの利用に基づいて、死細胞から生細胞を識別する固定可能な生存率解析用色素です。次いで、細胞は元の細胞染色パターンを失わずに、細胞内抗原検出用に固定することができます。死細胞はフローサイトメトリーのリードアウトから簡単に除外されます。
    リードアウト死細胞は蛍光が強く、生細胞から識別されやすいため、最小限の蛍光で染色されます。
    レーザー(nm)
    488
    488
    561
    Ex/Em(nm)
    495/520
    595/615
    文献目録
    引用文献
    マルチプレックス利用
    あり
    あり
    色素適合性FITC、Alexa Fluor 488、GFP または CellTrace CSFE 染色剤などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできませんR-PE、ヨウ化プロピジウム、SYTOX AADvanced 染色剤、7-AAD、PE-Alexa Fluor 610 および PE-Texas Red タンデムなどの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできません
    固定可能
    あり
    あり
    サンプルのタイプ
    生細胞
    サイズ80 回分
    製品番号
    633/635 nmレーザー
     LIVE/DEAD Fixable Far Red 染色剤LIVE/DEAD Fixable Near-IR 染色剤
    アッセイの基本LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain キットは、細胞膜の統合性および利用可能なアミンの利用に基づいて、死細胞から生細胞を識別する固定可能な生存率解析用色素です。次いで、細胞は元の細胞染色パターンを失わずに、細胞内抗原検出用に固定することができます。死細胞はフローサイトメトリーのリードアウトから簡単に除外されます。
    リードアウト死細胞は蛍光が強く、生細胞から識別されやすいため、最小限の蛍光で染色されます。
    レーザー(nm)
    633/635
    633/635
    Ex/Em(nm)
    650/665
    750/775
    文献目録
    引用文献
    マルチプレックス利用
    あり
    あり
    色素適合性APC、Alexa Fluor 647 色素、FxCycle Far Red および CellTrace Far Red 染色剤などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできませんAPC-Alexa Fluor 750、APC-Cy7 または Vybrant DyeCycle Ruby 染色剤などの Invitrogen 製品群と組み合わせて使用することはできません
    固定可能
    あり
    あり
    サンプルのタイプ
    生細胞
    サイズ80 回分
    製品番号
    L34973
    L34975
    フローサイトメトリー用に細胞内標的を染色する場合は、しばしば重複する蛍光放射スペクトルを持つ複数の抗体の使用を必要とします。測定する蛍光シグナルが目的の蛍光色素、すなわち目的の細胞集団に起因することを確実にするため、放射スピルオーバーを適切に補正しなければなりません。
    実験上のコントロール
    • 実験上の抗体補正コントロールを適切かつ簡単に設定して時間を節約してください
    • 抗体補正コントロールの設定に必要なことは、1 本のバイアルに1滴を滴下するだけです
    抗体補正のための eBeads マイクロスフェアについて詳しく知る
       UltraComp eBeads
      用途ビーズは、蛍光標識抗体を用いる免疫表現型分類実験での色素の補正用に設計されており、単色補正コントロールとしての使用を目的に、個々の蛍光色素結合抗体で染色することができます。
      反応性ハムスター、マウスおよびラットの抗体、ならびに κ 鎖および λ 鎖の認識
      フォーマット1 本のバイアルに 1 滴を滴下するだけ
      レーザー適合性 ほぼ標準的なレーザーである UV ~ 633 nm に適合
      サイズ25 回分
      製品番号01-2222-41
      Resources
      Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
      Download Flow Cytometry Protocols Handbook
      Spectral Flow Cytometry Fundamentals
      Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
      Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
      Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
      Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
      5 Steps Resources
      Support
      Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
      Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.
      Flow Cytometry Protocols
      Flow Cytometry Application Notes and Posters
      Contact us