Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen OneComp および UltraComp eBeads コンペンセーションビーズは、ポリスチレン製のマイクロスフェアで、抗体で被覆したポジティブコンペンセーションビーズと被覆していないネガティブコンペンセーションビーズの混合物を含み、1 本のバイアル中で組み合わされたものです。eBead を 1 滴分注するだけで簡単に補正できます。UltraComp eBeads マイクロスフェアは、OneComp eBeads マイクロスフェアと同じベネフィットを有するように開発され、バイオレットレーザーでの使用に対して最適化されているという利点が追加されています。eBeads は、ウサギ由来のいくつかの抗体と交差反応しますが、この反応性については詳細に調べられていません。
従来のコンペンセーションビーズは、バイオレットレーザーで使用する場合、通常、組み込むバイオレット放射蛍光色素を増やしていくと不十分な補正値をもたらします。UltraComp eBeads は、確実に明るいシグナルを出すように開発されたため、スピルオーバー値を計算した場合、高い正確度が得られます。
UltraComp eBeads マイクロスフェアの利点:
図 1.フローサイトメトリーで一般的に使用される各サブクラスの1つなど13種類の異なる Invitrogen eFluor 450 色素結合モノクローナル抗体を用いた UltraComp eBeads の染色。ビーズを各抗体 0.25 μg で染色し、フローサイトメトリーで分析した。各ヒストグラムは染色抗体を表す(アイソタイプおよびクローンが示されているラット IgG2a およびハムスター抗体を除き、アイソタイプおよびマーカーを右に示す)。
図 2.Invitrogen eFluor 506 色素結合抗体の補正に UltraComp eBeads マイクロスフェアを使用すると、正確に補正されたデータが得られる。
UltraComp eBeads | OneComp eBeads | |||
---|---|---|---|---|
反応性 | ハムスター、マウスおよびラットの抗体、ならびに κ 鎖および λ 鎖の認識 | |||
フォーマット | 1 本のバイアルに 1 滴を滴下するだけ | |||
レーザー適合性 | ほぼ標準的なレーザーである UV ~ 633 nm に適合 | バイオレットレーザーには適合していません | ||
サイズ | 検査 25 回分 | 検査 100 回分 | 検査 25 回分 | 検査 100 回分 |
Cat.No. | 01-2222-41 | 01-2222-42 | 01-1111-41 | 01-1111-42 |
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Download Flow Cytometry Protocols Handbook
Spectral Flow Cytometry Fundamentals
Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.