Search Thermo Fisher Scientific
SYTOX® Dead Cell染色試薬は、正常な細胞膜を透過せず、dsDNAに結合すると強い蛍光を示すため、弊社の最も鮮やかな死細胞染色試薬となっています(図1)。使いやすいSYTOX®死細胞染色試薬は、水溶性培地中では非蛍光性であるため、追加の洗浄ステップなしで細胞に添加するだけで可視化することができます。これらの色素は、多くの単一カラーフォーマットにて利用可能であり、多くのレーザーと適合しているため、お客様が必要とする柔軟性をもたらします。また、こうした染色試薬は、蛍光顕微鏡法、フローサイトメトリー、およびマイクロプレートなど複数のプラットフォームで使用することができます。
図 1. SYTOX® Dead Cell染色試薬を透過させない生細胞 熱処理済みおよび無処理のヒト末梢血白血球の混合物を、Alexa Fluor® 488標識抗ヒトCD3抗体、R-PE標識抗ヒトCD8抗体、および5 nMのSYTOX® Red Dead CellStainで染色した後、フローサイトメトリーを使用して励起波長488 nmおよび635 nmで解析しました。 (A) 2種の細胞集団の蛍光強度分布を示すヒストグラム--死細胞は強いSYTOX® Redの蛍光シグナルを示していますが、生細胞は示していません。 (B)生細胞にゲートオンした後のCD8およびCD3染色のデュアルパラメータープロット。 |
細胞非透過性の従来のDNA結合色素には、propidium iodideおよび7-AADなどがあります(図2)。これら色素のいずれもが、488または532 nmのレーザーで励起されて610 nm超の蛍光を発するため、フローサイトメトリーでの生存率アッセイに広く使用されてきました。
図 2. propidium iodideを用いた死細胞染色。 Jurkat細胞を、10 μMのカンプトテシンで4時間処理した後、 Alexa Fluor® 488標識Annexin V & propidium iodideが入っている死細胞アポトーシスキットを用いて染色しました。 細胞は、フローサイトメトリーを用いて励起波長488 nmで解析し、530/30と575/24のバンドパスフィルターを装着したAttune® Acoustic Focusing Cytometerにて、標準的な100 μL/minのflow rateで回収しました。 死(壊死)細胞では、アポトーシス細胞や生細胞に比べ、強いpropidium iodide染色が示されました。 A=アポトーシス細胞、V = 生細胞、N = 壊死細胞。 |
CellTrace™カルセインAM色素は、接着細胞および非接着細胞内に受動的にロードすることができます。こうした細胞透過性エステラーゼ基質は、蛍光の活性化に必要な酵素活性、およびそれら蛍光産物の細胞内保持に必要な細胞膜完全性を測定する生存率プローブとして役に立ちます。青色、紫色、および緑色の蛍光として利用可能なこれらの色素は、生細胞の短期間染色に理想的であり、マルチプレックス化したフローサイトメトリー実験で使用することができます(図3)。
図 3. 生細胞のCellTrace™ Calcein Green AM染色。 ヒトB細胞とエタノール固定した(死んだ)ヒトB細胞の1:1混合物を、calcein green AMおよびethidium homodimer-1で染色しました。 5分後、フローサイトメトリー解析を励起波長488 nmで行いました。 得られた二変量の度数分布は、緑色蛍光(530 nm)の生細胞集団が、赤色蛍光(585 nm)の死細胞集団から明瞭に分離していることを示しています。 |
LIVE/DEAD® Violet Viability/Vitalityキットを使用すれば、細胞の健康状態の有効なパラメーターを測定する2種のプローブによる生細胞および死細胞の同時測定を基にした、2色蛍光での細胞生存率および活力アッセイを行うことができます。これらパラメーターは、細胞生存率の指標としての原形質膜の完全性、および細胞活性の指標としての細胞内エステラーゼ活性です(図4)。CellTrace™ Calcein Violet AMおよびLIVE/DEAD® Fixable Aqua fluorescent reactive色素は、このアプリケーションに最適です。いずれの色素もバイオレットレーザーを利用しているため、他のレーザーをより一般的なマーカー用に使用することが可能になります。
IVE/DEAD® Viability/Vitalityキットの詳細をご覧ください
図 4. 加熱により死滅させた細胞と無処理のJurkat細胞の混合物の染色。 Jurkat細胞は、LIVE/DEAD® Violet Viability/Vitalityキットのプロトコルに従って染色されました。 calcein violetで標識した生細胞(L)は450/50 nmのバンドパスフィルターを使用し、auqa-dyeで標識された死細胞 (D)は525/50 nmバンドパスフィルターを使用して、405 nmレーザーを備えたフローサイトメーターで細胞を解析しました。 |
SYTOX® Blue Dead Cell染色試薬 | SYTOX® Green Dead Cell染色試薬 | SYTOX® Orange Dead Cell染色試薬 | SYTOX® Red Dead Cell染色試薬 | SYTOX® Dead Cell Stain Sampler Pack | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アッセイの基礎 | SYTOX® Dead Cell染色試薬は、細胞膜の損傷した細胞の中に入り、dsDNA/RNAと結合します。色素は核酸に結合するまでほとんど無蛍光です。正常な細胞膜の通過することができず、固定不可な色素です。固定細胞のDNA含量細胞周期解析にも使用できますが、RNaseの添加が必要です。死細胞をフローサイトメトリー解析結果から除くことが可能です。 | |||||
リードアウト | 死細胞は強い蛍光を発しますが、生細胞は染色されません | |||||
レーザー (nm) | 450 | 488 | 488 | 532 | 633/635 | 様々 |
励起/蛍光 (nm) | 444/480 | 504/523 | 547/570 | 640/658 | 様々 | |
文献 | 引用文献 | |||||
マルチプレックス利用 |
可
|
可
|
可
|
可
|
可
| |
組み合わせの出来ない色素 | Pacific Blue™色素、CellTrace™ Violet 染色試薬、FxCycle™ Violet染色試薬、LIVE/DEAD® Fixable Violet染色試薬、BV421またはeFluor® 450との併用不可 | FITC、Alexa Fluor® 488、GFP、CellTrace™ CSFE染色試薬またはLIVE/DEAD® Fixable Green染色試薬との併用不可 | R-PE、propidium iodide、SYTOX® AADvanced染色試薬、7-AAD、PE-Alexa Fluor® 610 and PE-Texas Red® tandem色素との併用不可 | APC、Alexa Fluor® 647、FxCycle™ Far Red、CellTrace™ Far Red染色試薬との併用不可 |
—
| |
固定可能 |
不可
|
不可
|
不可
|
不可
|
不可
| |
サンプルタイプ |
生細胞
| |||||
フォーマット |
1000テスト
|
1000テスト
|
1000テスト
|
1000テスト
|
1種類あたり50テスト
| |
カタログ 番号 |
propidium iodide | 7-AAD (7-aminoactinomycin D) | |||
---|---|---|---|---|
アッセイの基礎 | 従来のDNA結合性死細胞色素は、細胞膜の損傷した細胞の中に入り、dsDNA/RNAと結合します。正常な細胞膜を通過することができず、固定不可な色素です。固定細胞のDNA含量細胞周期解析にも使用できますが、RNaseの添加が必要です。死細胞をフローサイトメトリー解析結果から除くことが可能です。 | |||
リードアウト | 死細胞は強い蛍光を発しますが、生細胞は染色されません | |||
レーザー (nm) | 488 | 532 | 488 | 532 |
励起/蛍光 (nm) | 535/617 | 546/647 | ||
文献 |
引用文献
|
引用文献
| ||
マルチプレックス利用 |
可
|
可
| ||
組み合わせの出来ない色素 | R-PE、SYTOX® Orange Dead cell染色試薬、SYTOX® AADvanced染色試薬、7-AAD、PE-Alexa Fluor® 610またはPE-Texas Red® tandem色素との併用不可 | R-PE、SYTOX® Orange Dead cell染色試薬、SYTOX® AADvanced染色試薬、7-AAD、PE-Alexa Fluor® 610またはPE-Texas Red® tandem色素との併用不可 | ||
固定可能 |
不可
|
不可
| ||
サンプルタイプ |
生細胞
| |||
フォーマット |
100 mg
|
100 mg
| ||
カタログ 番号 |
CellTrace™ Calcein Blue, AM | CellTrace™ Calcein Violet, AM AM | CellTrace™ Calcein Green, AM | |
---|---|---|---|
アッセイの基礎 | CellTrace™ calcein AM色素は、AMエステルが正常な場合は無蛍光であり、すべての細胞の膜を透過します。いったん生細胞の中に入ると、活性のあるエステラーゼはAM(アセトキシメチル)基を切断し、これにより色素は蛍光を発します。死細胞中では、AM基が切断されないため、色素は蛍光を発しません。この色素の使用上の特長は短い標識時間であり、いったんAM群が切断されると、数時間以内に活発に細胞から搬出されます。 | ||
リードアウト | 生細胞は強い蛍光を発しますが、死細胞はわずかな蛍光を示します | ||
レーザー (nm) | UV | 405 | 488 |
励起/蛍光 (nm) | 322/425 | 400/452 | 495/515 |
文献 | 引用文献 | 引用文献 | 引用文献 |
マルチプレックス利用 | 可 | 可 | 可 |
組み合わせの出来ない色素 | Indo-1 (Blue)、DAPIまたはHoechst 33342との併用不可 | Pacific Blue™色素、CellTrace™ Violet染色試薬、FxCycle™ Violet染色試薬、LIVE/DEAD® Fixable Violet染色試薬、BV421またはeFluor® 450との併用不可 | FITC、Alexa Fluor® 488、GFPまたはCellTrace™ CSFE染色剤との併用不可 |
固定可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
サンプルタイプ | 生細胞 | ||
フォーマット | 20 x 50 µg | 20 x 50 µg | 20 x 50 µg |
カタログ 番号 |
アッセイの基礎 | LIVE/DEAD® Violet Viability/Vitalityキットを使用すれば、細胞の健康状態の有効なパラメーターを測定する2種のプローブによる生細胞および死細胞の同時測定を基にした、2色蛍光での細胞生存率および活力アッセイを行うことができます。これらパラメーターは、細胞生存率の指標としての原形質膜の完全性、および細胞活性の指標としての細胞内エステラーゼ活性です。 | |
蛍光標識 | Calcein Violet, AM | LIVE/DEAD® Aqua stain |
リードアウト | 生細胞は強い蛍光を発しますが、死細胞は非常に薄暗いものとなります | 生細胞はわずかな蛍光を示しますが、死細胞は強い蛍光を発します |
レーザー (nm) | 405 | 405 |
励起/蛍光 (nm) | 400/452 | 367/526 |
マルチプレックス利用 | 可 | 可 |
組み合わせの出来ない色素 | Pacific Blue™色素、CellTrace™ Violet染色試薬、FxCycle™ Violet染色試薬、LIVE/DEAD® Fixable Violet染色試薬、BV421またはeFluor® 450との併用不可 | Pacific Green™色素、F2N12SアポトーシスアッセイAmCyanまたはBV510との併用不可 |
固定可能 | 不可 | |
サンプルタイプ | 生細胞 | |
フォーマット | 20テスト | |
カタログ 番号 |
SYTOX® Blue Dead Cell染色試薬 | SYTOX® Green Dead Cell染色試薬 | SYTOX® Orange Dead Cell染色試薬 | SYTOX® Red Dead Cell染色試薬 | SYTOX® Dead Cell Stain Sampler Pack | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アッセイの基礎 | SYTOX® Dead Cell染色試薬は、細胞膜の損傷した細胞の中に入り、dsDNA/RNAと結合します。色素は核酸に結合するまでほとんど無蛍光です。正常な細胞膜の通過することができず、固定不可な色素です。固定細胞のDNA含量細胞周期解析にも使用できますが、RNaseの添加が必要です。死細胞をフローサイトメトリー解析結果から除くことが可能です。 | |||||
リードアウト | 死細胞は強い蛍光を発しますが、生細胞は染色されません | |||||
レーザー (nm) | 450 | 488 | 488 | 532 | 633/635 | 様々 |
励起/蛍光 (nm) | 444/480 | 504/523 | 547/570 | 640/658 | 様々 | |
文献 | 引用文献 | |||||
マルチプレックス利用 |
可
|
可
|
可
|
可
|
可
| |
組み合わせの出来ない色素 | Pacific Blue™色素、CellTrace™ Violet 染色試薬、FxCycle™ Violet染色試薬、LIVE/DEAD® Fixable Violet染色試薬、BV421またはeFluor® 450との併用不可 | FITC、Alexa Fluor® 488、GFP、CellTrace™ CSFE染色試薬またはLIVE/DEAD® Fixable Green染色試薬との併用不可 | R-PE、propidium iodide、SYTOX® AADvanced染色試薬、7-AAD、PE-Alexa Fluor® 610 and PE-Texas Red® tandem色素との併用不可 | APC、Alexa Fluor® 647、FxCycle™ Far Red、CellTrace™ Far Red染色試薬との併用不可 |
—
| |
固定可能 |
不可
|
不可
|
不可
|
不可
|
不可
| |
サンプルタイプ |
生細胞
| |||||
フォーマット |
1000テスト
|
1000テスト
|
1000テスト
|
1000テスト
|
1種類あたり50テスト
| |
カタログ 番号 |
propidium iodide | 7-AAD (7-aminoactinomycin D) | |||
---|---|---|---|---|
アッセイの基礎 | 従来のDNA結合性死細胞色素は、細胞膜の損傷した細胞の中に入り、dsDNA/RNAと結合します。正常な細胞膜を通過することができず、固定不可な色素です。固定細胞のDNA含量細胞周期解析にも使用できますが、RNaseの添加が必要です。死細胞をフローサイトメトリー解析結果から除くことが可能です。 | |||
リードアウト | 死細胞は強い蛍光を発しますが、生細胞は染色されません | |||
レーザー (nm) | 488 | 532 | 488 | 532 |
励起/蛍光 (nm) | 535/617 | 546/647 | ||
文献 |
引用文献
|
引用文献
| ||
マルチプレックス利用 |
可
|
可
| ||
組み合わせの出来ない色素 | R-PE、SYTOX® Orange Dead cell染色試薬、SYTOX® AADvanced染色試薬、7-AAD、PE-Alexa Fluor® 610またはPE-Texas Red® tandem色素との併用不可 | R-PE、SYTOX® Orange Dead cell染色試薬、SYTOX® AADvanced染色試薬、7-AAD、PE-Alexa Fluor® 610またはPE-Texas Red® tandem色素との併用不可 | ||
固定可能 |
不可
|
不可
| ||
サンプルタイプ |
生細胞
| |||
フォーマット |
100 mg
|
100 mg
| ||
カタログ 番号 |
CellTrace™ Calcein Blue, AM | CellTrace™ Calcein Violet, AM AM | CellTrace™ Calcein Green, AM | |
---|---|---|---|
アッセイの基礎 | CellTrace™ calcein AM色素は、AMエステルが正常な場合は無蛍光であり、すべての細胞の膜を透過します。いったん生細胞の中に入ると、活性のあるエステラーゼはAM(アセトキシメチル)基を切断し、これにより色素は蛍光を発します。死細胞中では、AM基が切断されないため、色素は蛍光を発しません。この色素の使用上の特長は短い標識時間であり、いったんAM群が切断されると、数時間以内に活発に細胞から搬出されます。 | ||
リードアウト | 生細胞は強い蛍光を発しますが、死細胞はわずかな蛍光を示します | ||
レーザー (nm) | UV | 405 | 488 |
励起/蛍光 (nm) | 322/425 | 400/452 | 495/515 |
文献 | 引用文献 | 引用文献 | 引用文献 |
マルチプレックス利用 | 可 | 可 | 可 |
組み合わせの出来ない色素 | Indo-1 (Blue)、DAPIまたはHoechst 33342との併用不可 | Pacific Blue™色素、CellTrace™ Violet染色試薬、FxCycle™ Violet染色試薬、LIVE/DEAD® Fixable Violet染色試薬、BV421またはeFluor® 450との併用不可 | FITC、Alexa Fluor® 488、GFPまたはCellTrace™ CSFE染色剤との併用不可 |
固定可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
サンプルタイプ | 生細胞 | ||
フォーマット | 20 x 50 µg | 20 x 50 µg | 20 x 50 µg |
カタログ 番号 |
アッセイの基礎 | LIVE/DEAD® Violet Viability/Vitalityキットを使用すれば、細胞の健康状態の有効なパラメーターを測定する2種のプローブによる生細胞および死細胞の同時測定を基にした、2色蛍光での細胞生存率および活力アッセイを行うことができます。これらパラメーターは、細胞生存率の指標としての原形質膜の完全性、および細胞活性の指標としての細胞内エステラーゼ活性です。 | |
蛍光標識 | Calcein Violet, AM | LIVE/DEAD® Aqua stain |
リードアウト | 生細胞は強い蛍光を発しますが、死細胞は非常に薄暗いものとなります | 生細胞はわずかな蛍光を示しますが、死細胞は強い蛍光を発します |
レーザー (nm) | 405 | 405 |
励起/蛍光 (nm) | 400/452 | 367/526 |
マルチプレックス利用 | 可 | 可 |
組み合わせの出来ない色素 | Pacific Blue™色素、CellTrace™ Violet染色試薬、FxCycle™ Violet染色試薬、LIVE/DEAD® Fixable Violet染色試薬、BV421またはeFluor® 450との併用不可 | Pacific Green™色素、F2N12SアポトーシスアッセイAmCyanまたはBV510との併用不可 |
固定可能 | 不可 | |
サンプルタイプ | 生細胞 | |
フォーマット | 20テスト | |
カタログ 番号 |
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Download Flow Cytometry Protocols Handbook
Spectral Flow Cytometry Fundamentals
Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.