EasYDish 丸型細胞培養ディッシュ
次世代の細胞培養ディッシュデザイン
Thermo Scientific Nunc EasYDish 丸型細胞培養ディッシュは、研究室における細胞培養容器のハンドリングやスタッキング、移動を改善するためにデザインされた次世代の細胞培養用ディッシュです。Nunclon Delta 表面処理が施された EasYDish ディッシュのすべてのロットは、信頼できる Gibco 培地を用いて検証されており、複数の異なる細胞株で一貫した細胞の増殖性が確認されています。
ハンドリングに悩まないデザイン
お客様が使用したことのないデザインのディッシュです。隆起した外縁を付けたため、ディッシュが滑らないか悩まずに済み、また、グリップリングが付いたことで途切れることなくスタッキングを行えます。必要な結果を得るために安心して素早い動作ができます。
細部まで考慮
刻印された識別マークにより、お使いのディッシュの向きが簡単にわかり、空欄の指定された書き込みスペースに支障なく記入できます。注文する
four different diameters of easydish dishes placed on a lab bench
EasYDish dish partially filled with red-colored culture medium
すぐに増殖可能
Nunclon Delta 表面処理が施された細胞培養用プラスチック製品のすべてのロットは、信頼できる Gibco 培地を用いて検証されており、複数の異なる細胞株で一貫した細胞の増殖性が確認されています。成功と失敗を分ける優れた組み合わせです。
Gibco 培地と Nunc 細胞培養用プラスチック製品の組み合わせが優れている理由については、詳細をご覧ください。
機能の詳細を見る
お客様の推薦
EasYDish の動画を見る
arrow indicates location of grip ring on an easydish dish within a stack of dishes
ギザギザしたグリップリング
手袋をした手でディッシュをつかむことや操作がより簡単です
arrow indicates improved ventilation an easydish dish within a stack of dishes
独自のノッチデザイン
  • 無菌性を維持しながら、通気を最大化します
  • ディッシュのふたと縁の間の摩擦を最小化します
  • ふたの動きを制限することにより、ふたとディッシュの確実なフィッティングに役立ちます
  • ディッシュの物理的強度を高めます
arrow indicates raised outer edge on an easydish dish within a stack of dishes
ディッシュのふたに付いている隆起した外縁
複数のディッシュを積み重ねることができ、移動中の優れた安定性と安全性を得られます。
four red arrows mark the location of the orientation marks on an easydish dish
ディッシュの底の方向を示すマーク
顕微鏡下で細胞を探すのが簡単です
パラメーター仕様
製品試験RNase、DNase、ヒト DNA フリー
細胞無毒性
パイロジェンフリー
細胞接着性に関するロット試験
材質ポリスチレン、USP class VI
有効期限製造日から 5 年間
滅菌ガンマ線照射により無菌性保証水準(SAL)10–6
Thermo Scientific Nunc EasYDish ディッシュ(いずれの製品も滅菌済みかつふた付きでご提供)
 ディッシュのサイズ寸法
パックサイズ製品番号
35 mm ディッシュ8.8 cm2;高さ 13 mm10/パック、500/ケース150460
60 mm ディッシュ21.5 cm2;高さ 16 mm10/パック、280/ケース150462
100 mm ディッシュ56.7 cm2;高さ 17 mm10/パック、150/ケース150464
100 mm ディッシュ56.7 cm2;高さ 21 mm10/パック、240/ケース150466
150 mm ディッシュ145 cm2;高さ 21 mm10/パック、80/ケース150468