96 ウェル細胞培養用プレート
細胞培養研究の目的に応じたプレートをお選びください
Themro Scientific Nunc 96 ウェルプレートは、細胞株の培養からハイスループットスクリーニングへのスケールアップまで、お客様のニーズにお応えします。表面修飾技術、ウェル形状、光学的な透明度の進歩により、当社はお客様の用途に合わせた細胞培養用 96 ウェルプレートをご提供しています。
表面処理から細胞培養用プレートを選択する
細胞培養のあらゆるステージに対応できる柔軟で再現性の高い信頼ある結果を得るために、当社は細胞の接着性や増殖性に関するさまざまなニーズに合わせて最適化された表面処理が施された細胞培養用プレートをご提供しています。 
細胞の種類ごとの使用法に関する追加カイドラインについては、表面選択ガイドをご覧ください。
表面Nunclon Delta
未処理オプティカルボトムプレートNunclon SpheraECM コート済み
画像
アプリケーション接着細胞培養
詳細を見る
浮遊培養、一般生化学アッセイ
詳細を見る
細胞イメージング
詳細を見る
3D スフェロイド・オルガノイド培養
詳細を見る
接着が困難な細胞の初代培養
詳細を見る
Nunc Edge 2.0 96 ウェルプレート
セルベースアッセイを最先端へ導く
Nunc Edge 2.0 96 ウェルプレートを用いることで、最外周ウェルの培地蒸発を懸念することなく、96 ウェルすべてのウェルを最大限活用することができます。Edge 2.0 96 ウェルプレートを囲む大きなリザーバーは、滅菌水などを満たすことで、蒸発や温度変動によって生じる「エッジ効果」を効果的に抑制します。
もっと詳しく
接着細胞用 Nunc 細胞培養用 96 ウェルプレート
接着細胞用の細胞培養用 96 ウェルプレート
Thermo Scientific Nunclon Delta 細胞培養表面はさまざまな細胞の接着性を促します。
Nunclon Delta 処理が施された表面は、疎水性ポリスチレン表面をエネルギー処理で親水性に改質されており、細胞の接着性と増殖性を促進します。Nunclon Delta 製品に添付される保証書は、高い品質とロット間の一貫性を保証します。
細胞培養用 96 ウェルプレート、平底(F)PS
Catalog #製品名表面処理滅菌済みパックサイズ製品のサイズ 
167008Nunc 96 ウェル平底Nunclon Delta透明個包装50/ケース注文する
161093Nunc 96 ウェル平底Nunclon Delta透明10/包160/ケース注文する
136101Nunc 96 ウェル平底Nunclon Delta白色個包装50/ケース注文する
136102Nunc 96 ウェル平底Nunclon Delta白色10/包160/ケース注文する
137101Nunc 96 ウェル平底Nunclon Delta黒色個包装50/ケース注文する
137103Nunc 96 ウェル平底Nunclon Delta黒色10/包160/ケース注文する
168055Nunc 96 ウェル平底Nunclon Delta透明X個包装50/ケース注文する
細胞培養用 96 ウェルプレート、丸底(U)PS
Catalog #製品名表面処理滅菌済みパックサイズ製品のサイズ 
163320Nunc 96 ウェル丸底Nunclon Delta透明個包装50/ケース注文する
168136Nunc 96 ウェル丸底Nunclon Delta透明10/包160/ケース注文する
143761Nunc 96 ウェル丸底Nunclon Delta透明X個包装50/ケース注文する
浮遊培養用またはアッセイ用 Nunc 未処理 96 ウェルプレート
浮遊培養用およびアッセイ用 96 ウェルプレート
Nunc ポリスチレン製プレートは、接着せず増殖し成長する浮遊細胞の培養をサポートします。
Nunc 96 ウェルプレートは高品質な USP クラス VI バージンポリスチレン製で、発色・蛍光・発光での検出による細胞解析やタンパク質結合アッセイに理想的です。
96 ウェル未処理プレート、透明 平底(F)
Catalog #製品名表面処理滅菌済みパックサイズ製品のサイズ 
269620Nunc 96 ウェル平底未処理透明X
X 5/包60/ケース注文する
260860Nunc 96 ウェル平底未処理透明10/包160/ケース注文する
266120Nunc 96 ウェル平底未処理透明25/包100/ケース注文する
243656Nunc 96 ウェル平底未処理透明はい6/包108/ケース注文する
269787Nunc 96 ウェル平底未処理透明X個包装50/ケース注文する
260895Nunc 96 ウェル平底未処理透明X10/包160/ケース注文する
260844Nunc 96 ウェル平底、バーコード付き未処理透明XX10/包180/ケース注文する
260887Nunc 96 ウェル平底、バーコード付き未処理透明10/包160/ケース注文する
256510Nunc 96 ウェル平底未処理透明X10/包180/ケース注文する
260836Nunc 96 ウェル平底未処理透明XX10/包180/ケース注文する
10/包
10/包
96 ウェル未処理プレート、黒色 平底(F)PS
Catalog #製品名表面処理滅菌済みパックサイズ製品のサイズ 
237108Nunc 96 ウェル平底未処理黒色X X10/包180/ケース注文する
237105Nunc 96 ウェル平底未処理黒色個包装50/ケース注文する
237107Nunc 96 ウェル平底未処理黒色10/包160/ケース注文する
96 ウェル未処理プレート、白色 平底(F)PS
Catalog #製品名表面処理滅菌済みパックサイズ製品のサイズ 
236108Nunc 96 ウェル平底未処理白色X X10/包180/ケース注文する
236105Nunc 96 ウェル平底未処理白色個包装50/ケース注文する
236107Nunc 96 ウェル平底未処理白色10/包160/ケース注文する
96 ウェル未処理プレート、 透明 丸底(U)PS
Catalog #製品名表面処理滅菌済みパックサイズ製品のサイズ 
268152Nunc 96 ウェル丸底未処理透明XX10/包180/ケース注文する
268200Nunc 96 ウェル丸底未処理透明10/包160/ケース注文する
262162Nunc 96 ウェル丸底未処理透明X個包装50/ケース注文する
278606Nunc 96 ディープウェル丸底未処理透明X4/包32/ケース注文する
278605Nunc 96 ディープウェル丸底未処理透明XX 4/包32/ケース注文する
262146Nunc 96 ウェル丸底未処理透明XX 135/バルクパック135/ケース注文する
260210Nunc 96 ウェル丸底未処理透明X10/包180/ケース注文する
96 ウェル未処理プレート、透明 コニカル底(V)PS
Catalog #製品名表面処理滅菌済みパックサイズ製品のサイズ 
249570Nunc 96 ウェル V 底未処理透明XX10/包180/ケース注文する
249662Nunc 96 ウェル V 底未処理透明X個包装50/ケース注文する
249952Nunc 96 ウェル V 底未処理透明10/包160/ケース注文する
249935Nunc 96 ウェル V 底未処理透明10/包80/ケース注文する
249940Nunc 96 ウェル V 底未処理透明X10/包80/ケース注文する
細胞イメージング用オプティカルボトムプレート(OBP)
オプティカルボトム 96 ウェルプレート
イメージングアプリケーション用オプティカルボトムプレート
優れたイメージング品質とバックグラウンドノイズとウェル間のクロストークを最小に抑えた Nunc オプティカルボトムプレートは、蛍光発光・発光イメージングアプリケーション向けに最適化されています。
オプティカルボトム 96 ウェルプレート、ポリマーフィルム底
Catalog #製品名表面処理滅菌済みパックサイズ製品のサイズ 
165305Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底Nunclon Delta黒色10/包30/ケース注文する
165306Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底Nunclon Delta白色10/包30/ケース注文する
152036Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底コラーゲン I黒色5/包20/ケース注文する
152040Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底コラーゲン I白色5/包20/ケース注文する
152037Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底ポリ-D-リジン黒色5/包20/ケース注文する
152028Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底ポリ-D-リジン白色5/包20/ケース注文する
265301Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底未処理黒色X
X10/包30/ケース注文する
265302Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底未処理白色X X10/包30/ケース注文する
はい
はい
オプティカルボトム 96 ウェルプレート、カバーグラス底
Catalog #製品名表面処理滅菌済みパックサイズ製品のサイズ 
164588Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、1.5 カバーグラス底細胞培養用処理黒色はい6/包30/ケース注文する
164590Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、1.5 カバーグラス細胞培養用処理白色はい6/包30/ケース注文する
160376Nunc 96 ウェル、 1.5 CC2 カバーグラスCC2 表面処理黒色はい6/包30/ケース注文する
265300Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、1.5 カバーグラス未処理黒色X X 5/包30/ケース注文する
超低結合表面 Nunclon Sphera プレート
Nunclon Sphera plates with ultra-low binding surface
Thermo Scientific Nunclon Sphera 表面では、細胞が培養容器にほとんど付着せずに成長し凝集します。
Nunclon Sphera プレートは、がんおよび幹細胞研究における疾病モデリングおよび薬剤スクリーニングアプリケーションに生理学的に関連のある 3D 細胞培養フォーマットを提供し、さらに特定のオルガノイドに分化できる再現性のあるスフェロイドを形成します。
3 次元スフェロイド培養用 Nunclon Sphera 96 ウェルプレート
Catalog #製品名表面処理滅菌済みパックサイズ製品のサイズ 
174925Nunclon Sphera 96 ウェル丸底(U)Nunclon Sphera透明個包装8/ケース注文
174929Nunclon Sphera 96 ウェル丸底(U)Nunclon Sphera透明5/包50/ケース注文する
174927Nunclon Sphera 96 ウェル平底(F)Nunclon Sphera透明個包装8/ケース注文
接着が困難な細胞向けの Nunc ECM コート済みプレート
Nunc ECM-coated
Thermo Scientific Nunc ECM コート済み表面は、通常の組織培養表面に接着させるのが難しい細胞を培養するのに理想的です。
Nunc Poly-D-Lysine(PDL)とコラーゲン I がコート済みのプレートは、初代細胞や接着が困難な細胞株の接着と成長を in vitro で促進するように設計されています。Nunc 標準プレートまたは Nunc オプティカルボトムプレートには、PDL 合成素材と動物由来コラーゲン I タンパク質が無菌状態(滅菌保証レベル(SAL)10-3)でコートされています。
Nunc 細胞外マトリックス(ECM)コーティング 96 ウェルプレート
Catalog #製品名表面処理滅菌済みパックサイズ製品のサイズ 
152038Nunc 96 ウェル平底(F)コラーゲン I透明5/包20/ケース注文する
152039Nunc 96 ウェル平底(F)ポリ-D-リジン透明5/包20/ケース注文する
152036Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底コラーゲン I黒色5/包20/ケース注文する
152040Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底コラーゲン I白色5/包20/ケース注文する
152037Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底ポリ-D-リジン黒色5/包20/ケース注文する
152028Nunc 96 ウェルオプティカルボトム、ポリスチレンポリマー底ポリ-D-リジン白色5/包20/ケース注文する
Thermo Scientific Multi-well plates and Microplates
アプリケーションに最適な細胞培養プレートをお選びください
利用可能なオプションから基準を選択するだけです。細胞培養プレートガイドは選択に一致するすべてのプレートを反映します。
細胞培養プレートを検索する
プレートリーディングアッセイに最適なプレートを見つけてください
Flyer: Nunc Plate Selection Table for Plate Readers
蛍光分光、発光のどちらを用いて研究を行っていても、プレートリーダーの検出技術に最適な Thermo Scientific Nunc プレートを見つけてください。Nunc プレートのサイズは ANSI 規格に準拠し、細胞接着は最適化済みで、透明度の高いオプティカルボトムや蒸発防壁などの特長も備え、アッセイの一貫性や出力データの向上に役立ちます。
プレートの選択
関連製品
ラボで求めるものが吸光、蛍光、発光、時間分解蛍光、AlphaScreen のいずれであろうと、柔軟性と性能が高く使いやすいマイクロプレートリーダーソリューションを、ニーズに応じて提供します。
ハイスループットスクリーニング(HTS)およびハイコンテントアナリシス(HCA)において、より良いアッセイ結果をご提供します。
高品質な 1536 ウェルプレートを用いることで、4 倍のサンプル数をスクリーニングできます。ハイスループットスクリーニングに最適です。
リッド、シーリングテープ、マットおよびウェルキャップを用いることで、プレート内容物を完全な状態で維持、サンプルを確実に保存できます。