Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Nunc Lab-Tek および Lab Tek II™ チェンバースライドはチェンバー部分を取り外すことができ、 1 つのスライド上で細胞の播種、培養、固定、染色ができます。
Nunc Lab-Tek チェンバースライドシステム | Nunc Lab-Tek II チェンバースライドシステム | Nunc Lab-Tek II CC2 チェンバースライドシステム | |
---|---|---|---|
フォーマット | 1, 2, 4, 8, 16 well | 1, 2, 4, 8 well | 1, 2, 4, 8 well |
チェンバー材質 | 透明ポリスチレン製/フタに持ち手がなく積み重ねに便利、顕微鏡視野が向上 | 透明ポリスチレン製/フタに持ち手付きで無菌操作に便利 | 透明ポリスチレン製/フタに持ち手付きで無菌操作に便利 |
スライド材質 |
|
|
|
シーラント | 医療グレードのシリコン/除去可能でありカバーグラスでの封入に便利 | 生体適合性をもつ接着剤 | 生体適合性をもつ接着剤 |
カバースリップでの封入 | Yes | Yes | Yes |
書き込みエリア | すりガラス状 | スーパーフロスト(白) | スーパーフロスト(青) |
備考 | N/A |
|
|
今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 |