Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ および Lab-Tek II™ チェンバーカバーグラス製品は、高倍率の顕微鏡観察と共焦点顕微鏡を用いたイメージングに適した光学特性をもちます。
Nunc Lab-Tek カバーグラスチェンバー | Nunc Lab-Tek II カバーグラスチェンバー | |
---|---|---|
フォーマット | 1, 2, 4, 8 ウェル | 1, 2, 4, 8 well |
チェンバー材質 | 透明ポリスチレン製/フタに持ち手がなく積み重ねに便利 | 透明ポリスチレン製/フタに持ち手付きで無菌操作に便利 |
カバーグラス材質 | No.1.0 ホウケイ酸ガラス | No.1.5 ホウケイ酸ガラス |
シーラント | 医療用グレードのシリコン(無毒性) | 生体適合性をもつアクリル系接着剤 |
チェンバーの取り外し | 不可 | 不可 |
イメージングアプリケーション | 倒立顕微鏡 | 倒立顕微鏡 |
今すぐ注文 | 今すぐ注文 |