Search Thermo Fisher Scientific
製品 | 対象細胞 | 無タンパク質 | 無血清 | 動物由来成分不含 | 馴化済み細胞株もご提供。 |
Sf-900™ III SFM | Suspension Sf9, Sf21 cells (Spodoptera frugiperda) | X | X | X | Sf9 Cells (12659-017) Sf21 Cells (12682-019) |
Express Five® SFM* | 浮遊BT1-TN-5B1-4昆虫細胞 | X | X | High Five™ 細胞 (B855-02) | |
Sf-900™ II SFM* | Suspension Sf9, Sf21 cells (Spodoptera frugiperda), TN368 cells (Trichoplusia ni) | X | X | Sf9 Cells (11496-015) Sf21 Cells (11497-013) |
All three media used for the growth and maintenance of cells in the baculovirus expression vector systems (BEVS) for adherent or suspension culture. Also for large-scale production of recombinant proteins expressed by BEVS
*Drug Master File Available.
注: 異なるソースからの細胞株、および同じ細胞株の異なるクローンによって、非常に特異な栄養要求性を有する可能性があるため、特定の培地が好まれることがあります。 複数の培地組成(利用可能な場合)を評価して最善のオプションを決定する必要があります。