Search Thermo Fisher Scientific
昆虫細胞培養は異種タンパク質発現のための一般的な選択肢です。大スケールの生産や基礎研究では、昆虫細胞は複雑な翻訳後修飾を伴うタンパク質を大量に発現させることができます。
Gibco昆虫培地は最大の細胞増殖とタンパク質収量を提供できるよう組成されています。 この培地をGibco適応済み細胞株と組み合わせることで、時間と労力を節約できる便利なシステムを提供します。
血清フリーのHigh Five細胞増殖&タンパク質発現 | 血清フリーの細胞増殖&タンパク質発現 | アニマルフリー細胞増殖&タンパク質発現 | 高い一貫性&タンパク質発現 | |
Express Five SFM | Sf-900 II SFM | Sf-900 III 詳細を見る | ExpiSf CD 詳細を見る | |
既知組成 | ✓ | |||
血清不含 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
タンパク質不含 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
原料の由来 | 血清不含 | 血清不含 | 動物由来成分不含 | 動物由来成分不含 |
ロット間の均一性 | 中(中程度の加水分解物濃度) | 中(中程度の加水分解物濃度) | 高(低い加水分解物濃度) | 高(加水分解物非含有) |
起泡防止のための最適化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
使用可能な昆虫細胞 | High five(BTI-TN-5B1-4)細胞 | Sf9およびSf21細胞 | Sf9およびSf21細胞 | ExpiSf9、Sf9およびSf21細胞 |
対応可能な細胞密度(Sf9細胞/mL) | 6x106細胞/mL | 10x106細胞/mL | 10–14x106細胞/mL | 20x106細胞/mL |
パッケージ | 1000 mL | 500 mL、1000 mL, 5 L(bags)、10 L(bags)、20 L(bags) | 500 mL、1000 mL、10 L(bags)、20 L(bags) | 500 mL、1000 mL、10 L(bags)、20 L(bags) |
Order Now | Order Now | Order Now | Order Now |
Drosophila S2細胞は、Drosophila Expression System(DES)での異種タンパク質発現を目的として使用します。S2細胞株はキイロショウジョウバエ後期胚の初代培養に由来します(Schneider、1972)。この適応可能な細胞株は、Schneider's Drosophila Mediumで、半接着性の単層または浮遊細胞としてCO2非存在下、室温で増殖します。
Grace's Insect Mediumは、昆虫細胞培養用の古典的な培地です。これはAustralian Emperor Gum Moth(Antherea eucalypti)由来のもので、細胞増殖用に設計されています。Supplemented Grace's Insect Mediumは、Spodeptera frugiperda細胞(Sf9およびSf21)の培養に使用されます。Sf9およびSf21細胞は、バキュロウイルス発現ベクターシステム(BEVS)を使用して組み換えタンパク質の発現させるために日常的に使用されています。また、昆虫細胞のトランスフェクションやタンパク質標識研究(メチオニンを使用)に使用可能なGibco Unsupplemented Grace's製品も提供しています。
Grace's Insect Mediumの詳細を見る
当社は、お客様の研究ニーズに応える製品を提供することに努め、天然資源の使用と環境への影響を最小限に抑える方法で製品を開発しています。
細胞培養サポートセンター
細胞培養ワークフローに関するヒント、トラブルシューティング、およびリソースをご覧ください。