Search Thermo Fisher Scientific
CO2 インキュベーター、生物学的安全キャビネット、汎用遠心分離器、ラボ用冷蔵庫およびフリーザー、自動セルカウンター、細胞イメージングシステムなど、実績のある細胞培養関連機器や装置で、研究を進展できます。
発見は自信という培地で育ちます。 Thermo Scientific CO2 インキュベーターは、培養において他のどのブランドよりも、多くの世界中の科学者から信頼を得ています。
関連するアプリケーションノートを読む
基本に戻る: ご使用の CO2 インキュベーターの適切なお手入れとメンテナンス(英語)
防護は 1 日も怠ってはいけません。 Thermo Scientific 生物学的安全キャビネット(BSC )は、認証済みの性能と保護機能を日々提供します。 通常のキャビネットでは得られない性能と保護機能です。
関連するアプリケーションノートを読む
研究や日常的なサンプル処理を迅速化します。 当社の汎用遠心分離器は、3 L 用の設置面積で 4 L、または最高 40 個の 50 mL コニカルチューブを収容でき、確かなパフォーマンスと一貫した結果を実現するようデザインされています。
手間および時間のかかる手動によるセルカウントから解放します。 あらゆる研究室のニーズを満たすよう設計された 2 種類の高性能自動セルカウンターからお選び頂けます。
解析する細胞が蛍光性であっても非蛍光性であっても、これらのシンプルでお求めやすい価格の機器は、フード内またはインキュベーターの隣に収まる設置面積です。
Preceision 汎用ウォーターバスは、水温を室温~ 100°C の範囲で維持できるよう設計されており、細胞培養アプリケーションをサポートします。浅型モデルを含め、2 L ~ 28 L の容量を取り揃えています。
お客様とサイエンスのための Smart H2O です。 純水は研究の成否に関わる要素となりえます。 研究をサポートし、予算に適した純水装置システムをお求めください。
培地、試薬、その他の細胞培養用の重要な材料を安全に保管するようデザインされています。 当社のラボグレード冷蔵庫は、家庭用、小売用、またはケータリング用の保管設備とは異なる重要な機能を提供します。
多数の選択肢から、どの CO2 インキュベーターを選ぶべきでしょうか? お客様の細胞培養用途、ニーズ、希望に応じて、セレクターがラボに最適のインキュベーター選択をお手伝いします。
お客様個別のニーズに合致する最適のインキュベーターの選択をお手伝いし、他社ブランドよりも Thermo Scientific CO2 インキュベーターがなぜ科学者に信頼されているかをご説明します。
細胞培養&トランスフェクションラーニングセンターで、アプリケーションノート、動画と e-learning、Gibco 学習仮想ラボなど、細胞培養の成功に必要な情報をご確認ください。
細胞培養&トランスフェクションラーニングセンターで、細胞培養のワークフローのヒント、トラブルシューティングガイド、リソースをご確認ください。