DMEM、DMEM/F-12、MEM、および RPMI-1640 培地に適した Gibco 培地組成を見つけます。
細胞培養培地のベストプラクティス
細胞培養培地の最適なパフォーマンスを確実に維持するために役立ついくつかの簡単なヒントやコツがあります。
加熱を示す波状の矢印
冷蔵している場合、使用前に細胞培養培地を温めます。細胞は 2 ~ 8℃では冷たいため、細胞も温めることになります!
電球印
細胞培養培地を光から保護します。光に曝露されると、細胞の成長に必要な培地中の必須ビタミンが分解されます。
雪印
細胞培養培地に FBS を添加したら、完全培地を冷蔵庫(2 ~ 8℃)に入れパフォーマンスを維持します。
カレンダー印
汚染の可能性および pH 変動の影響を低減させるため、添加済みの培地は 2 ~ 4 週間以内に使用します。
リソース
Cell Culture & Transfection Learning Center
より良い実験計画と実施のための細胞培養およびトランスフェクションの教育用リソースにアクセスできます。
Gibco 細胞培養の基礎
Gibco 細胞培養の基礎ハンドブックおよび動画は、お客様のラボが再現性のある結果を得るためのサポートをします。
関連製品
サポート
細胞培養&トランスフェクションサポートセンター
実験準備に関するヒントやトラブルシューティングに役立つ詳細情報など、細胞培養およびトランスフェクションワークフローにおけるテクニカルサポート情報をご覧いただけます。
テクニカルサポートが必要ですか?製品に関する技術的なお問い合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。