tryple-bottle3
トリプシンの優れた代替品
Gibco TrypLE試薬はブタトリプシンに代わる高純度の組換え細胞解離酵素です。これらの試薬は、血清含有および血清不含の両条件で接着依存性細胞株の解離に最適で、プロトコルを変更することなくトリプシンの代わりに直接使用することができます。
TrypLE試薬:
  • 細胞に優しい—細胞の表面タンパク質を保護
  • 室温で安定—凍結する必要がないため、必要な時にすぐに使用可能
  • 動物由来成分不含—動物由来成分不含製品をお探しの場合に重要
TrypLE Express試薬は細胞表面のエピトープ発現の維持においてトリプシンよりも優れています
EM5036271-support
Jurkat細胞を0.05%トリプシン(A)またはTrypLE Express試薬(B)で最長20分間処理しました。その後、細胞表面のCD2レベルを、APC標識抗CD2モノクローナル抗体を用いてフローサイトメトリーで測定しました。グラフに示されているように、0.05%トリプシンで処理した細胞はCD2 レベルが明らかに時間依存的に低下しますが、TrypLE Express試薬で処理した細胞は測定可能なCD2 損失は見られません。
フローサイトメトリー解析:マウスCNS組織からの細胞解離
フローサイトメトリーは、細胞生物学の分野において科学者のツールボックスの中でも貴重な部分であり、豊富な情報を提供してくれます。ある研究では、さまざまな細胞解離試薬を比較し、細胞生存率と膜タンパク質の完全性への影響を評価されました。著者らは、TrypLE試薬による解離は効率的であり、細胞生存率と細胞表面のタンパク質エピトープの完全性の両方を維持すると結論付けています。
TrypLE試薬は細胞生存率の維持に役立ちます
細胞生存率はAccutase試薬と比較してTrypLE試薬で良好です。解離時間:10分;生存率(%)+/- 標準誤差。Stem Cells, 25:1560(2007). doi:10.1634/stemcells.2006-0260に示されているデータから適応。
TrypLE試薬は細胞表面のエピトープの保護に役立ちます
CD24エピトープはTrypLEを使用した場合に保持されますが、パパインの使用では、CD24エピトープは完全に失われます(Stem Cells, 25:1560(2007). doi:10.1634/stemcells.2006-0260に示されているデータから適応)。
TrypLE Express試薬は細胞表面のエピトープ発現の維持においてトリプシンよりも優れています
EM5036271-support
Jurkat細胞を0.05%トリプシン(A)またはTrypLE Express試薬(B)で最長20分間処理しました。その後、細胞表面のCD2レベルを、APC標識抗CD2モノクローナル抗体を用いてフローサイトメトリーで測定しました。グラフに示されているように、0.05%トリプシンで処理した細胞はCD2 レベルが明らかに時間依存的に低下しますが、TrypLE Express試薬で処理した細胞は測定可能なCD2 損失は見られません。
フローサイトメトリー解析:マウスCNS組織からの細胞解離
フローサイトメトリーは、細胞生物学の分野において科学者のツールボックスの中でも貴重な部分であり、豊富な情報を提供してくれます。ある研究では、さまざまな細胞解離試薬を比較し、細胞生存率と膜タンパク質の完全性への影響を評価されました。著者らは、TrypLE試薬による解離は効率的であり、細胞生存率と細胞表面のタンパク質エピトープの完全性の両方を維持すると結論付けています。
TrypLE試薬は細胞生存率の維持に役立ちます
細胞生存率はAccutase試薬と比較してTrypLE試薬で良好です。解離時間:10分;生存率(%)+/- 標準誤差。Stem Cells, 25:1560(2007). doi:10.1634/stemcells.2006-0260に示されているデータから適応。
TrypLE試薬は細胞表面のエピトープの保護に役立ちます
CD24エピトープはTrypLEを使用した場合に保持されますが、パパインの使用では、CD24エピトープは完全に失われます(Stem Cells, 25:1560(2007). doi:10.1634/stemcells.2006-0260に示されているデータから適応)。
ニーズに合ったTrypLE製品をお選びください
トリプシン代替試薬として、すべての研究者が簡単に入手できるように製造されたTrypLE Express製品をご覧ください
動物由来成分を含まない専用装置で製造されたTrypLE Select (1X)製品をご覧ください
動物由来成分を含まない専用装置で製造され、強力な接着細胞の迅速な解離を実現するTrypLE Select (10X)製品をご覧ください
TrypLE Express試薬
Gibco TrypLE Express試薬は、優れた性能をお手頃な価格で提供できることを証明しています。スケールメリットが大きいため、トリプシンをTrypLE Express試薬で置き換えることがさらに簡単になります。細胞を傷つけず、迅速かつ効果的な細胞解離には、 TrypLE Express試薬をご使用ください。
TrypLE Select (1X)試薬
Gibco TrypLE Select (1X)試薬は、ニューヨーク州グランドアイランドにある当社の最先端施設において、動物由来不含製品のための専用装置で製造されています。
TrypLE Select (1X)試薬による細胞の解離時間
  TrypLE Select試薬
細胞株培地細胞解離に必要な
平均時間(分)
平均生存率(%)
293FDMEM + 5% FBS297
VEROVP-SFM5100
VEROEMEM + 5% FBS8100
VEROOptiPRO SFM798
CHO-K1CHO III A795
TrypLE Select (10X)試薬
Gibco TrypLE Select (10X)試薬は、その完全な強力性能で、接着性の高い細胞を迅速かつ穏やかに解離します。TrypLE Select (10X)試薬もまた、ニューヨーク州グランドアイランドにある当社の最先端施設において、動物由来不含製品のための専用装置で製造されています。
高接着性細胞の解離時間
  TrypLE Select (10X) 試薬TrypLE Select試薬
高接着性
細胞株
培地細胞解離に必要な
平均時間(分)
平均
生存率(%)
細胞解離に必要な
平均時間(分)
平均
生存率(%)
PK-15EMEM + 10% FBS11.7 ± 2.099.4 ± 0.32798
PK-15Gibco OptiPRO SFMN/AN/A1199
MDCKOptiPRO SFM15.3 ± 0.898.7 ± 0.52898
MDBKDMEM + 5% FBS8.0 ± 1.398.8 ± 0.515100
A549DMEM + 10% FBS5.2 ± 0.399.1 ± 0.5998
MSCDMEM + 10% MSC FBS7.8 ± 1.298.7 ± 1.3N/AN/A
MSCGibco StemPro MSC SFM8.7 ± 1.597.5 ± 0.1N/AN/A
サポート
細胞培養&トランスフェクションサポートセンター
細胞培養ワークフローのヒント、トラブルシューティングのヘルプ、およびリソースが見つかります