トリプシンおよび細胞解離試薬
接着細胞培養のための信頼性の高い解離
Gibcoトリプシンおよび代替細胞解離用製品は、組織および細胞単層での使用に最適です。GibcoトリプシンおよびTrypLE試薬は接着細胞培養を行う研究者の多様なニーズを満たす幅広いフォーマットでお届けしています。
すべての細胞解離試薬を見る
トリプシンおよび細胞解離試薬
 迅速、汎用低刺激&研究用途に便利低刺激&バイオプロダクション/産業用途に便利低刺激&迅速、強接着性細胞用神経および多能性幹細胞の解離専用
 Trypsin
TrypLE Express (1X)TrypLE Select (1X)TrypLE Select (10X)StemPro Accutase
 詳細はこちら ›詳細はこちら ›詳細はこちら ›詳細はこちら ›詳細はこちら ›
由来動物由来(ブタ)動物由来成分不含動物由来成分不含(動物由来成分不含専用製造ライン)動物由来成分不含(動物由来成分不含専用製造ライン)無血清、動物由来(無脊椎動物)
保存温度冷凍
(–5~–20℃)
すぐに使用可(室温で安定)すぐに使用可(室温で安定)すぐに使用可(室温で安定)冷蔵
(2~8℃)
より高い細胞生存率 
不活性化法トリプシン阻害剤/中和剤が必要希釈による阻害(阻害剤不要)希釈による阻害(阻害剤不要)希釈による阻害(阻害剤不要)希釈による阻害(阻害剤不要)
入手可能なパッケージ100 mL
50 mL
100 g粉末
100 mL
500 mL
5 Lバッグ
100 mL
500 mL
100 mL
500 mL
100 mL
 製品を選択するフェノールレッド含有1xを注文する
フェノールレッド不含1xを注文する
フェノールレッド不含1xを注文するフェノールレッド不含10xを注文する注文する
cell culture media icon GMP manufacturing
Gibco cell culture products are manufactured in facilities that are compliant with current good manufacturing practices (GMP) for medical devices and adheres to a robust quality management system.
Learn more about GMP manufacturing
leaf icon Sustainable solutions
We are committed to delivering products that serve the research needs of our customers, while striving to develop them in a way that minimizes our use of natural resources and our impact on the environment.
Learn more about sustainable solutions
リソース
細胞培養&トランスフェクションラーニングセンター
より良い実験計画と実行のために、細胞培養とトランスフェクションの教育リソースにアクセスしてください。
Media Formulation Tool
FiDMEM、DMEM/F-12、MEM および RPMI-1640培地に対して、適切な Gibco 培地組成を見つけることができます。
関連製品
サポート
細胞培養&トランスフェクションサポートセンター
実験セットアップのヒントや詳細なトラブルシューティングヘルプなど、細胞培養とトランスフェクションワークフローに関するテクニカルサポートの推奨事項をご覧ください。
テクニカルサポートが必要ですか? 製品に関する技術的なお問い合わせは、当社テクニカルサポートまでお問い合わせください。