Search Thermo Fisher Scientific
GIBCO®トリプシン溶液は、組織および細胞単層の解離に広く使用されており、弊社はバッチ毎に一貫した性能を示す溶液を提供しています。
トリプシン1:250に対して行われる生化学分析では、細胞の解離や生存率に影響を及ぼすとされている混入酵素のレベルとトリプシン特異的活性の両方を測定します。 すべてのトリプシン溶液は、ブタパルボウイルステストおよびマイコプラズマテスト済み材料から調製されます。
GIBCO®トリプシン溶液は、短時間の生成手順により制御された条件下で製造されており, 変性や自己分解による酵素活性の損失を最小限にしています。全てのトリプシン原料は電子ビーム照射により検証され、PPV 、マイコプラズマおよびPCV 1/2汚染をテストしています。
TrypLE™ Express: トリプシンの優れた代替物
|
培養タイプ | 洗浄液 | 解離溶液 | 製品とカタログ番号 番号 |
---|---|---|---|
強力に接着した細胞株 初期継代の多くの細胞 | カルシウムとマグネシウムを含まないHBSSまたはPBS D-PBS | 平衡塩溶液中のカルシウムとマグネシウムを含まない0.25%トリプシン TrypLE™ 製品 | 0.25% Trypsin (liquid) (1X) 15050-065 2.5% Trypsin (liquid) (10X) 15090-046 Trypsin Powder (1:250) 27250-018 TrypLE™ Select (liquid) 12563-011 TrypLE™ Express (liquid) 12605-010 |
細胞表面タンパク質の完全性が重要である細胞株 | カルシウムとマグネシウムを含まないHBSSまたはPBS | 0.53 mMのEDTA中の0.05%トリプシン TrypLE™ 製品 | 0.05% Trypsin 0.53 mM EDTA (liquid) 25300-054 0.05% Trypsin 0.53 mM EDTA (liquid) (10X) 15400-054 TrypLE™ Select (liquid) 12563-011 TrypLE™ Express (liquid) 12605-010 |
接着性が弱い上皮細胞 形質転換された繊維芽細胞 細胞表面タンパク質の完全性が重要である初代細胞 | カルシウムとマグネシウムを含まないHBSSまたはPBS | EDTA、クエン酸ナトリウム中のグリセロール TrypLE™ 製品 | Enzyme-Free Cell Dissociation Buffers, Hanks' based 13150-016, PBS based 13151-014 TrypLE™ Select (liquid) 12563-011 TrypLE™ Express (liquid) 12605-010 |
接着性の強い初期継代細胞株 | カルシウムとマグネシウムを含まないHBSSまたはPBS | 1 mMのEDTA中の0.25%トリプシン PBS中の0.6~2.4 units/ml のDispase | 0.25% Trypsin 1 mM EDTA (liquid) 25200-056 Trypsin Powder (1:250) 27250-018 Dispase |
上皮細胞 | 0.5 mM~1 mM のEDTA | 0.5 mM~1 mM のEDTA PBS中の0.6~2.4 units/mlのDispase | Versene 1:5,000 (0.53 mM EDTA in PBS) Dispase |
接着性の強い、上皮および腫瘍細胞株 | 0.5 mM~1 mM のEDTA | 0.25% 1 mMのEDTA カルシウムとマグネシウムを含まないPBS中の0.6 ~2.4 units/mlのDispase | 0.25% Trypsin 1 mM EDTA (liquid) 25200-056 Versene 1:5,000 (0.53 mM EDTA in PBS) Trypsin Powder (1:250) 27250-018 Dispase |
Thick cultures、多層膜 コラーゲンの豊富な濃い培養 | 1 mMのEDTA | 0.25%トリプシン 200 units/mlのコラゲナーゼ、カルシウムとマグネシウムを含まない平衡塩類溶液中の1 mM EDTA | 0.25% Trypsin 1 mM EDTA (liquid) 25200-056 Trypsin Powder (1:250) 27250-018 Collagenase Type I, Type II, Type IV |
全ての接着性細胞培養 | カルシウムとマグネシウムを含まないHBSSまたはPBS | 細胞シートをこすり取って下さい。 | — |