Search Thermo Fisher Scientific
HEPES (4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸)は双性イオンの有機化学緩衝剤で、1966年のNorman Good博士と彼の同僚の記述(Good et. al., Biochemistry 1966) の中で、一連のバッファーに由来する「Good」」bufferのひとつとして分類されています。
HEPESなど「Good buffers」には以下の特性があります:
HEPESは、多くの生化学的反応において、また一部の細胞培養培地の緩衝剤として広く使用されます。
培地によく使用される緩衝系は、炭酸水素塩です。生理的pHで緩衝能力が減少するものの、栄養面での恩恵があるからです。HEPESを添加することで、pH7.2~7.6の細胞培養培地への補足的バッファーとなります。
細胞培養培地におけるHEPESのレベルは、10mMから25mMで変動します。GIBCO® DMEMでは、 濃度は25mMです。GIBCO® DMEM /F-12では、濃度は15mMです。最もよく使用される濃度は、 25mMです。
HEPESは、細胞への栄養はありません。CO2インキュベーターの外で長時間、細胞培養しなければならない場合、追加の緩衝能力として培地に添加します。