Gibco Recombinant Human FGF-Basic
FGF-Basic は、培養中の胚性幹細胞を未分化状態に維持するために重要な成分です。Gibco Recombinant Human FGF-Basic は、細胞培養アプリケーションでの使用を目的とした生理活性タンパク質です。Gibco FGF-Basic は三つの形態で供給されます。1)FGF-Basic(AA 1-155)、全長バーション、2)FGF-Basic(AA 10-155)、切断バージョン、3)Heat Stable FGF-Basic。
競合に勝る優れた生理活性。
一定密度の BALB/3T3 細胞(マウス線維芽細胞株、ATCC:CCL-163)を 37℃、5% CO2、18 ~ 24 時間、無血清培地でした FGF-Basic のと共培養しました。インキュベーションのエンドポイントで、各濃度の試験サンプルについて細胞数に比例する光学密度(OD)を 490/650 nm で測定しました。平均 OD と FGF-Basic 濃度(ng/mL)から、細胞増殖用量曲線を作成しました。
参照文献