Search Thermo Fisher Scientific
組み換えタンパク質 |
基礎研究であれ次世代の改変細胞治療であれ、実験に用いる組み換えタンパク質は、信頼可能な高い品質と完全性を有している必要があります。高品質な組み換えタンパク質のサプライヤーでありメーカーであるサーモフィッシャーサイエンティフィックは、これらのニーズを満たすGibco PeproTechタンパク質など、高品質なInvitrogenおよびGibcoブランドのタンパク質を各種提供しています。
サーモフィッシャーサイエンティフィックの組み換えタンパク質は、製品のグレードや使用目的ごとに異なる厳格な基準に従って製造および検査されています。
RUO
リサーチグレードの組み換えタンパク質は、すべて細胞培養(哺乳類、細菌、酵母、昆虫)で生産されています。すべてのバッチに対し、適切なアッセイを用いて、同一性、純度、生物学的活性についての検査が行われています。PeproTechおよびその他のGibco組み換えタンパク質は、細胞培養用の調節を想定した設計と検査がされているのに対し、Invitrogenタンパク質は、生化学および細胞分析アプリケーションでの使用に最適です。
動物由来成分不含
動物由来成分不含組み換えタンパク質の製造では、化学的に定義された動物由来成分不含(AOF)材料のみが使用されています。動物由来成分不含組み換えタンパク質は、動物実験だけでなく、3D細胞培養モデルでの使用にも最適です。これは、動物由来のタンパク質に潜む未知の病原体により誤った結果となるリスクを抑制できるためです。
GMP
Gibco PeproGMP組み換えタンパク質は、臨床製造での補助材料として使用するために製造されています。品質管理、文書化、テクニカルサポートなどに配慮することが、研究から臨床までの流れの中で成功を収める鍵となります。PeproGMP組み換えタンパク質は、迅速に結果を得られるよう設計されています。
Gibco Wnt Surrogate-Fc Fusionタンパク質は、溶解性と力価を高めるよう設計されており、多くの組み換えWnt3aタンパク質やWnt調整培地と同様のWntシグナル伝達経路を活性化します。
Gibco熱安定性組み換え成長因子は、細胞培養条件下で高い安定性をもたらすよう設計されています。人工的に高濃度にすることなく秀逸なパフォーマンスを発揮し、生体活性を維持できます。
スパイクタンパク質、ヌクレオカプシドタンパク質、アンジオテンシン転換酵素2など、SARS-CoV-2研究用の高品質な組み換えタンパク質の包括的な製品群をご確認ください。
創薬と開発の全過程を通じて組み換えサイトカインの一貫した供給が必要な場合でも、PeproTechのサイトカインおよび成長因子であれば、自社内製造のみとすることで品質が維持されており、RUOからGMPへの広範な領域で高い互換性が維持されます。
成長因子およびサイトカインは、細胞の増殖と発生において重要な役割を果たします。Gibco培地との適合性が検証済みで、品質と純度に優れた組み換え成長因子の活用は、細胞培養およびアッセイモデルにおいて、信頼できる結果の一貫した取得を容易にします。
組み換えタンパク質の最大サプライヤーの1つであるサーモフィッシャーサイエンティフィックには、InvitrogenおよびGibcoブランドの組み換えタンパク質の包括的なカタログが用意されており、PeproTechの名称で販売されている製品もここに含まれています。
Learn what recombinant proteins are, what they are used for, and what types are available
Learn about the PeproTech brand of recombinant proteins
Learn about all aspects of cell culture
See which recombinant proteins are used to generate organoids
Procedures and buffers for performing western blots
Explore the role of proteins and cytokines in various signaling pathways
Find Getting Started guides, protocols, troubleshooting, and other resources
Search the database to find answers to your questions
Get technical or customer support for any recombinant protein; find SDS, CoA, and phone numbers based on a specific product
Get in touch with GMP technical and regulatory experts
Intended use of the products mentioned on this page vary. For specific intended use statements please refer to the product label.