Gibco培地サプリメントにより、細胞培養を改善しましょう
培地サプリメントは、多くの場合、細胞培養実験を成功させるための重要な要素です。細胞培養サプリメントの使用は多くの利点があり、細胞の増殖条件のカスタマイズ化、細胞の生存率と増殖の向上、細胞をより長く健康な状態に保つことなどが挙げられます。
Gibco細胞培養培地サプリメントは、細胞培養研究の結果に確実な信頼性と一貫性をもたらします。
Product photo of Gibco HEPES
成長因子とサイトカイン
成長因子とサイトカインは、培養中の細胞の増殖や発育のために重要です。Gibco PeproTech組み換え成長因子およびサイトカインは、堅牢な細胞培養および疾患モデルのサポートにおいて一貫した品質で提供しています。
成長因子とサイトカインを調べる
Product photo of Gibco HEPES
細胞培養バッファー
pHの変化から守るため、細胞にバッファーを用いることは重要です。この重要な緩衝作用は、細胞培養培地に、HEPESまたは重炭酸ナトリウムベースのバッファーを用いることで実現します。
細胞培養バッファーを調べる
Product photo of Gibco HT Supplement
その他の培地サプリメント
当社は、細胞の増殖と維持をサポートする細胞培養培地サプリメントを幅広く取り揃えています。細胞培養をカスタマイズするため、Gibco培地サプリメントを是非お選びください。
培地サプリメントをさらに調べる
その他の培地サプリメント
細胞培養バッファー
炭酸水素ナトリウム7.5%溶液を含むボトル
細胞培養で使用する炭酸水素ナトリウム
炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)は、4~10%の二酸化炭素が存在する場合、培地のpH維持に使用される一般的な細胞培養バッファーです。またいくつかの栄養上の利点があっても、細胞に対して毒性を持つことはほとんどありません。
培地中での最終的な炭酸水素ナトリウム濃度は、培地の組成とインキュベーターの二酸化炭素濃度の両方に依存します。つまり、使用する濃度に応じて、異なるCO2濃度が推奨されるということです。培地組成が以下を含む場合:
  • NaHCO3(g/L)<1.5では、4%のCO2が必要
  • NaHCO3(g/L)1.5~2.2では、5%のCO2が必要
  • NaHCO3(g/L)2.2~3.4では、7%のCO2が必要
  • NaHCO3(g/L)>3.5では、10%のCO2が必要
Gibco HEPESバッファーを含むボトル
細胞培養で使用するHEPESバッファー
炭酸水素塩はその栄養上の利点により、もっとも一般的に使用される細胞培養バッファーですが、生理的pHにおける炭酸水素塩の緩衝能力はHEPESバッファーよりも低いです。HEPESバッファーは細胞への栄養上の利点はありませんが、pH 7.2~7.6で細胞培養培地に添加できます。したがって、CO2インキュベーターの外で細胞培養に長時間の操作が必要な場合、HEPESバッファーを添加することで、さらなる緩衝能力が得られるのです。
Gibco HEPES(4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸)は、双性イオンの有機化学緩衝剤で、1966年にNorman Good博士と彼の同僚の記述(Good et. al.,Biochemistry 1966)の中で、一連のバッファーに由来する「Good」バッファーとして分類されています。 
HEPESなどの優れた「Goodバッファー」には、次の特性があります。
  • pKa値6.0~8.0
  • 高い溶解性
  • メンブレン不透過性
  • 生化学反応への限定的影響
  • 可視光線および紫外線の極めて低い吸収率
  • 化学的および酵素的に安定
  • 調製しやすい
細胞培養培地中のHEPESのレベルは、10 mMから25 mMまで変化することがあります。Gibco DMEMでは、HEPESは25 mMの濃度で存在しますが、Gibco DMEM/F-12においては、15 mMの濃度で存在します。通常に使用される濃度は25 mMです。 
その他の細胞培養サプリメント
2-メルカプトエタノール
広く使用されている化合物2-メルカプトエタノールは、化学式HOCH2CH2SHです。エチレングリコールのハイブリッドで、ジスルフィド結合の還元に使用されます。(中でも)ヒドロキシルラジカルを除去することで、生物学的抗酸化剤として作用できます。ヒドロキシル基は水への溶解性を高め、揮発性を低減します。
Gibco MEM NEAAの製品写真
アミノ酸溶液
培養中の細胞の生存率を延ばし、増殖を刺激するために、アミノ酸のサプリメントを培地に添加できます。さらに、アミノ酸サプリメントを添加すると栄養が得られ、in vitroでの細胞の生合成の負荷が軽減されます。この溶液中の非必須アミノ酸は蒸留水で調製されており、MEM-α培地の100倍の濃度となっています。
HATサプリメント
HATサプリメントは、ヒポキサンチンナトリウム、アミノプテリン、およびチミジンの液体混合物です。希釈後のHATは、融合されていない、または自己融合したHGPRT-骨髄腫細胞を除去するための融合後の選択培地としての使用に適しています。ヒポキサンチンおよびチミジンは融合脾臓細胞によるHGPRTを利用し、サルベージ経路を介したハイブリドーマ法により、DNA合成用に形成済みのプリンおよびピリミジンを供給します。葉酸アンタゴニストであるアミノプテリンは、de novoヌクレオシド生合成経路を阻害します。
Gibco HTサプリメントの製品写真
HTサプリメント
HTサプリメント液は、ヒポキサンチンナトリウムとチミジンの混合物です。希釈後、HTサプリメントはレスキュー培地としての使用に適しています。残存している細胞内アミノプテリンの影響を克服するために、HTサプリメントは形成済みのプリンおよびピリミジンを供給します。de novoの生合成経路を再確立した後に、HTサプリメントの添加は中止できます。
MEMビタミン溶液
MEMビタミン溶液を培地に添加すると、培養中の細胞増殖と生存率が向上し、in vitroでの細胞への生合成の負荷を軽減できます。この溶液のビタミンは、0.85%生理食塩水で調製され、標準MEM培地で100倍の濃度です。
Gibcoピルビン酸ナトリウムの製品写真
ピルビン酸ナトリウム
ピルビン酸ナトリウムは多くの場合、炭素の追加供給源として細胞培養培地に添加されます。細胞培養用のGibcoピルビン酸ナトリウムは、最終濃度が11,004 mg/Lの100 mM(100倍)溶液として供給されます。
フィトヘムアグルチニン
フィトヘムアグルチニンは、赤色インゲンマメ(Phaseolus vulgaris)の粗抽出物から製造された溶液です。特定の濃度で適用すると、このサプリメントはさまざまな哺乳類単核細胞でin vitroのブラスト形成を誘導できます。
cell culture media icon GMP manufacturing
Gibco cell culture products are manufactured in facilities compliant with current good manufacturing practices (GMP) and adhere to a robust quality management system, helping to ensure the consistency, reliability, and high quality you can rely on.
Learn more about GMP manufacturing
leaf icon Sustainable solutions
We are committed to delivering products that serve the research needs of our customers, while striving to develop them in a way that minimizes our use of natural resources and our impact on the environment.
Learn more about sustainable solutions
Resources
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Related products
Support
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.