幹細胞培養
幹細胞基礎研究、創薬、または治療研究など、すべての幹細胞研究ニーズを満たすべく、幅広い Gibco 培地、サプリメント、試薬を提供しています。厳しい品質管理の下に製造された当社の製品は、一貫性と高精度により、実験で最良の成果をもたらします。
幹細胞研究に関するサポートについては、当社にお問い合わせください。
多能性幹細胞(PSC)研究は、培養条件に細心の注意を払う必要があります。Gibco の培地および試薬は、長年にわたり多能性幹細胞の最前線で使用されてきました。Knockout™ Serum Replacement から、Essential 8™ Medium、細胞治療研究用培地、最適化された継代試薬および基質まで、Gibco™ 製品は確実な培養を可能にします。
Gibco 培地およびサプリメントは、神経幹細胞培養でもっとも広く引用されている試薬です。柔軟性のある B-27N-2StemPro Neural SupplementNeurobasal Medium、または無血清でヒト神経幹細胞の成長と増殖ができるよう特別に組成された、使いやすい StemPro NSC SFM kit からお選びください。
当社は間葉系幹細胞集団用に最適化された特別な製品をさまざまに取りそろえており、その多くは動物由来成分を含まず、CTS ブランドによりサポートされています。これらの培地は、適応時間を最小限に抑えて細胞の性能を最大限に引き出すよう設計されています。
CD34 を発現する造血幹細胞(CD34+ 細胞)は、すべてのタイプの血液細胞を補い、自己再生できる能力により定義されます。Gibco StemPro-34 SFM は、これらの幹細胞の培養をサポートするように特別に組成された無血清培地で、骨髄、末梢血、または新生児臍帯血から単離された HSC の増殖と分化に関して、従来の培養系よりも優れた性能を備えています。
細胞療法研究用 幹細胞培養システム
細胞治療の基礎研究から臨床研究に移行する際には、高品質な製品と適切な書類作成を最初から正しく行うことが不可欠です。CTS ブランド製品は、研究で生じるコンタミネーションや変動のリスクを最小限にし、法的規制に関わる書類の提供をサポートするため、基礎から臨床研究への移行の際の優れた選択肢となります。