Search Thermo Fisher Scientific
人工多能性幹細胞(iPSC)研究においてはバリデーションが極めて重要です。 細胞が多能性であることを迅速に確認したい場合においても、抗体や色素の選択を柔軟に行いたい場合においても、多能性に関する標識アッセイおよび検出アッセイに特化したMolecular Probes®をご活用いただけます。 そして全ての結果はFLoid™ Cell Imaging Stationによって観察することが可能です。 当社の広範囲な内部および外部サポートリソースであるMolecular Probes®オンラインコミュニティー、フェイスブックのCell Imagingページおよび信頼性の高いMolecular Probes®ハンドブック等がお客様の研究をサポートします。
多能性の簡便な同定 | 細胞の健全性を犠牲にしない、多能性の簡便な同定 | 特異的でフレキシブルなPSCの同定 | |||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | |||||
特異性 | 中 (幹細胞および 前駆細胞の染色) | 中 (幹細胞および 前駆細胞の染色) | 高 (ヒト ESCおよびiPSCの染色) | ||
ターミナルアッセイ | |||||
反応時間 | PSCを 30分間染色する | PSCを通常20分間以内で染色する | PSCを通常90~120分間で染色する | ||
色/標識 | Hoescht /DAPI用のロングパスフィルターでの観察で黄緑色蛍光の沈殿 | 緑色/フルオレセイン(FITC) | コンジュゲートされていない一次抗体が、特定のフルオロフォアにコンジュゲートされた二次抗体と共に検出される可能性があります。 | ||
FLoid™ Cell Imagerプロトコールの利用可能性 | |||||
ユニットサイズ | 4枚の24ウェルプレート、 12枚の6 cmディッシュまたは 4枚の10 cmディシュの染色に十分な500μLバイアル | 4枚の24ウェルプレート、 12枚の6 cmディッシュまたは 4枚の10 cmディシュの染色に十分な50μLバイアル | 4枚の24-ウェルプレート、 12枚の6 cmディッシュまたは 4枚の10 cmディッシュの染色に十分な100μgバイアル | ||
1ユニット当たりの価格 | $$ | $ | $$$ | ||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |