Search Thermo Fisher Scientific
Gibco Essential 8 培地は、独自に開発された、組成が明らかで、一貫性の高い人工多能性幹細胞培養用フィーダーフリー培地です。幅広いアプリケーションに最適化されており、PSC 培養の最適な管理を実現します。
PSC の維持および増殖 | Essential 8 培地 |
|
フレキシブルな培養スケジュール | Essential 8 Flex 培地 |
|
分化 | Essential 6 培地 |
|
ストレス環境下での培養 | Essential 8 培地 + RevitaCell Supplement |
|
フィーダーベース培地からの馴化 | Essential 8 Adaptation Kit |
|
基礎研究からクリニカルリサーチへの移行 | CTS Essential 8 培地 |
|
Essential 8 培地システムおよび付随する試薬は、組成が明らかで一貫性のある多能性幹細胞の培養条件を提供します。以下のワークフローで推奨される各試薬は、既知組成かつゼノフリーであるため、常に一貫性のある結果が得られます。Essential 8 培地システムを使用する、リプログラミングから分化までのワークフローの例を以下に示します。
CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit
は、センダイウイルスベクターを用いたリプログラミングキットです (日本では当社では販売しておりません。臨床研究用の CTS CytoTune-iPS 2.1 のみ取り扱っております)
Essential 8 培地は、幹細胞培養に必要な 8 つの成分のみで構成されており、一貫性のある培養が可能です。
PSC Cryopreservation Kitには、ゼノフリーですぐに使用可能な凍結保存用培地と既知組成の回復用サプリメント RevitaCell Supplement が含まれており、解凍後に一貫して 50%以上の生細胞を回復します。
Essential 6 培地には、分化の抑制と多能性の維持に用いられる bFGF が含まれません。
For research use only.Not for use in diagnostic procedures.Essential 8 and Essential 6 are trademarks of Cellular Dynamics International, Inc.