Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
ヒトおよびマウスの線維芽細胞をリプログラミングによって、ES 細胞と極めて類似した人工多能性幹細胞(iPSCs)の作製に成功した 2006 年の発見は、創薬、細胞治療および基礎研究に利用可能な、多能性細胞の新たな供給源を生み出しました。
当社の幹細胞研究用製品は、人工多能性幹細胞発見の初期段階から現在の大きなブレークスルーにいたるまで、人工多能性幹細胞研究に不可欠なツールとして貢献し続けてきました。当社の幅広い技術プラットフォームは、体細胞リプログラミングから iPSC の増殖、バリデーション、分化まで、幹細胞ワークフローの各ステップ用に最適化されたツールを提供しています。
Request information
人工多能性幹細胞研究用製品の Step-by-Step ガイド
リプログラミング後の培養 iPSCs
人工多能性幹細胞(iPS 細胞)作製のための体細胞リプログラミングにはいくつかの方法があります。当社はさまざまなタイプの体細胞から iPSC を作製するための従来の方法、およびゲノムへの遺伝子挿入を伴わない方法のツールを提供しています。たとえば、臨床研究やトランスレーショナルリサーチ用途に対応できるように設計されたCTSブランド製品などがあります。
Gibco iPSC 培養製品
人工多能性幹細胞(iPSC)の研究においては、培養条件に細心の注意を払う必要があります。 Gibco の培地および試薬は、長年にわたり多能性幹細胞研究の最前線で使用されてきました。KnockOut Serum Replacement や Essential 8 Medium から cell therapy 研究用培地、最適化済みの継代用試薬および基質といった Gibco の製品群は、多能性幹細胞の培養を確実なものにします。
幹細胞エンジニアリング用の Neon Transfection System
人工多能性幹細胞を改変して、遺伝子やタンパク質の発現を解析したり、分化経路や疾患経路を研究できます。脂質ベースおよびエレクトロポレーションベースのトランスフェクション製品や、Gateway や TOPO 製品などの幅広いクローニング技術からお選びいただけます。
iPSC を 14 日間で分化し、NKX2.5(赤)および TNNT2/cTNT(緑)を DAPI(青)とともに染色
iPSC 分化には再現性と信頼性のある結果を確保する標準培養方法が必要です。Gibco 培地、サプリメント、基質、成長因子、およびサイトカインは、人工多能性幹細胞(iPSC)のターゲット分化に最適な使いやすく柔軟なツールセットです。当社の分化ポートフォリオは、分化細胞の最適な成長、増殖、および保管を可能にし、より迅速で効率的なシステムを実現します。
肝細胞マーカーによる培養 iPSC キャラクタリゼーション
細胞が多能性であること、または標的としている細胞系に分化していることをバリデーションするための iPSC キャラクタリゼーションは、研究において非常に重要なステップです。当社の PluriTest compatible PrimeView Global Gene Expression Profile Assays は、多能性マーカー発現の迅速な確認を実現します。TaqMan hPSC Scorecard Panel は、三胚葉への分化能を確認するための定量的手法です。KaryoStat および KaryoStat HD アッセイは、ゲノムワイドでの正確な染色体異常の検出を可能にします。これら 3つのアッセイにより、確信を持って iPSC 株を検証できる、完璧なソリューションが実現します。
マウス iPSC
推奨製品
細胞キャラクタリゼーション
ゲノムキャラクタリゼーション
分化した細胞のキャラクタリゼーション
Live-cell imaging media
詳細を見る
リプログラミング後の培養 iPSCs
人工多能性幹細胞(iPS 細胞)作製のための体細胞リプログラミングにはいくつかの方法があります。当社はさまざまなタイプの体細胞から iPSC を作製するための従来の方法、およびゲノムへの遺伝子挿入を伴わない方法のツールを提供しています。たとえば、臨床研究やトランスレーショナルリサーチ用途に対応できるように設計されたCTSブランド製品などがあります。
Gibco iPSC 培養製品
人工多能性幹細胞(iPSC)の研究においては、培養条件に細心の注意を払う必要があります。 Gibco の培地および試薬は、長年にわたり多能性幹細胞研究の最前線で使用されてきました。KnockOut Serum Replacement や Essential 8 Medium から cell therapy 研究用培地、最適化済みの継代用試薬および基質といった Gibco の製品群は、多能性幹細胞の培養を確実なものにします。
幹細胞エンジニアリング用の Neon Transfection System
人工多能性幹細胞を改変して、遺伝子やタンパク質の発現を解析したり、分化経路や疾患経路を研究できます。脂質ベースおよびエレクトロポレーションベースのトランスフェクション製品や、Gateway や TOPO 製品などの幅広いクローニング技術からお選びいただけます。
iPSC を 14 日間で分化し、NKX2.5(赤)および TNNT2/cTNT(緑)を DAPI(青)とともに染色
iPSC 分化には再現性と信頼性のある結果を確保する標準培養方法が必要です。Gibco 培地、サプリメント、基質、成長因子、およびサイトカインは、人工多能性幹細胞(iPSC)のターゲット分化に最適な使いやすく柔軟なツールセットです。当社の分化ポートフォリオは、分化細胞の最適な成長、増殖、および保管を可能にし、より迅速で効率的なシステムを実現します。
肝細胞マーカーによる培養 iPSC キャラクタリゼーション
細胞が多能性であること、または標的としている細胞系に分化していることをバリデーションするための iPSC キャラクタリゼーションは、研究において非常に重要なステップです。当社の PluriTest compatible PrimeView Global Gene Expression Profile Assays は、多能性マーカー発現の迅速な確認を実現します。TaqMan hPSC Scorecard Panel は、三胚葉への分化能を確認するための定量的手法です。KaryoStat および KaryoStat HD アッセイは、ゲノムワイドでの正確な染色体異常の検出を可能にします。これら 3つのアッセイにより、確信を持って iPSC 株を検証できる、完璧なソリューションが実現します。
マウス iPSC
推奨製品
細胞キャラクタリゼーション
ゲノムキャラクタリゼーション
分化した細胞のキャラクタリゼーション
Live-cell imaging media