Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen TrueCut Cas9 v2 タンパク質は、幅広い遺伝子ターゲットおよび細胞タイプで安定して高いゲノム編集効率をもたらす野生型の Cas9 タンパク質として開発されました。30年以上にわたってイノベーションの提供をリードしてきた弊社の R&D がお客様の研究ニーズを確実に満たすことを確信しています:
図 1.TrueGuide synthetic gRNAs を T 細胞レセプターのノックアウトに使用Invitrogen Dynabeads マグネットビーズ (カタログ番号: 11344D, 11141D) をヒト T 細胞 の分離および活性化にそれぞれ使用。その後、TrueCut Cas9 v2 タンパク質と TrueGuide Synthetic gRNA を一緒に T 細胞レセプターα (TRAC) または β (TRBC) の領域に Invitrogen Neon トランスフェクションシステムを使用して導入。トランスフェクション後、Invitrogen GeneArt Cleavage Detection assayで測定 (A)、および T cell receptor ネガティブ (TCR–) の細胞数を Invitrogen Attune NxT Flow Cytometer にて計測 (B)。フローサイトメーターで解析された細胞をT細胞レセプター特異的なPE標識コンジュゲートの抗体で染色 (C)。
図 2.Invitrogen CRISPR ゲノム編集ツールは一貫して他社製品を上回ります。TrueCut Cas9 v2 タンパク質と TrueGuide Synthetic gRNAs を一緒に用い、複数の遺伝子ターゲットでゲノム編集を実施。Invitrogen Lipofectamine CRISPRMAX Transfection Reagent の最適化済みプロトコルに従い、(A) A549、a human lung carcinoma および (B>) MDA-MB231, a human breast cancer の 2つの細胞株に導入 。これらの図は各メーカーの製品に対する推奨プロトコルを用い、同じ実験を行った結果比較です。難しいとされている遺伝子ターゲットに対し、Invitrogen のシステムと、他社製品 (他社推奨プロトコルで実施) を比較した結果、弊社のシステムでは、PRKCG-T1 や CMPK1-T1 でも切断効率が改善され、一貫して良いゲノム編効率を示しています。
図 3.がん細胞株でも強力なゲノム編集効率修飾済みの一本鎖 TrueGuide Synthetic gRNA (カタログ番号: A35511) と TrueCut Cas9 v2 タンパク質 (カタログ番号: A36497) の複合体を用い、幅広い種類のがん細胞株および遺伝子ターゲットで確認済みです。Cas9 RNP 複合体は、Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfection Reagent (カタログ番号: CMAX00003) により、3 つのがん細胞株に 導入。導入から72時間後、細胞は回収され、 GeneArt Genomic Cleavage Dectection Assay (GCD)キットまたはIon Torrent Next-Generation Sequencing (NGS)で切断効率の解析。 パネル (A) A549, an epithelial lung carcinoma cells、パネル (B) U2OS, osteosarcoma line、パネル (C) MDA-MB231, epithelial (breast) adenocarcinoma line
図 1.TrueGuide synthetic gRNAs を T 細胞レセプターのノックアウトに使用Invitrogen Dynabeads マグネットビーズ (カタログ番号: 11344D, 11141D) をヒト T 細胞 の分離および活性化にそれぞれ使用。その後、TrueCut Cas9 v2 タンパク質と TrueGuide Synthetic gRNA を一緒に T 細胞レセプターα (TRAC) または β (TRBC) の領域に Invitrogen Neon トランスフェクションシステムを使用して導入。トランスフェクション後、Invitrogen GeneArt Cleavage Detection assayで測定 (A)、および T cell receptor ネガティブ (TCR–) の細胞数を Invitrogen Attune NxT Flow Cytometer にて計測 (B)。フローサイトメーターで解析された細胞をT細胞レセプター特異的なPE標識コンジュゲートの抗体で染色 (C)。
図 2.Invitrogen CRISPR ゲノム編集ツールは一貫して他社製品を上回ります。TrueCut Cas9 v2 タンパク質と TrueGuide Synthetic gRNAs を一緒に用い、複数の遺伝子ターゲットでゲノム編集を実施。Invitrogen Lipofectamine CRISPRMAX Transfection Reagent の最適化済みプロトコルに従い、(A) A549、a human lung carcinoma および (B>) MDA-MB231, a human breast cancer の 2つの細胞株に導入 。これらの図は各メーカーの製品に対する推奨プロトコルを用い、同じ実験を行った結果比較です。難しいとされている遺伝子ターゲットに対し、Invitrogen のシステムと、他社製品 (他社推奨プロトコルで実施) を比較した結果、弊社のシステムでは、PRKCG-T1 や CMPK1-T1 でも切断効率が改善され、一貫して良いゲノム編効率を示しています。
図 3.がん細胞株でも強力なゲノム編集効率修飾済みの一本鎖 TrueGuide Synthetic gRNA (カタログ番号: A35511) と TrueCut Cas9 v2 タンパク質 (カタログ番号: A36497) の複合体を用い、幅広い種類のがん細胞株および遺伝子ターゲットで確認済みです。Cas9 RNP 複合体は、Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfection Reagent (カタログ番号: CMAX00003) により、3 つのがん細胞株に 導入。導入から72時間後、細胞は回収され、 GeneArt Genomic Cleavage Dectection Assay (GCD)キットまたはIon Torrent Next-Generation Sequencing (NGS)で切断効率の解析。 パネル (A) A549, an epithelial lung carcinoma cells、パネル (B) U2OS, osteosarcoma line、パネル (C) MDA-MB231, epithelial (breast) adenocarcinoma line
お客様がゲノム編集実験を簡単に、かつ多くの細胞株で85%までの切断効率を達成できるように、私たちのR &D 部門の研究者たちはCas9 タンパク質 とCRISPR gRNAs の複合体を用いて、遺伝子導入試薬で検証済みです。(Liang et al.2015)
Cas9 RNP 複合体は転写や翻訳の必要がなく、細胞に導入後すぐに作用します。そのうえ、 複合体はすぐに細胞から排出され、オフターゲット切断のリスクはベクター法に比べて最小限になります。
ハイスループットスクリーニングの開発や成功に導くには、高品質な実験コントロールの存在が不可欠です。導入の最適化、ゲノム編集効率の最大化、ヒット化合物のセレクションの基準確立など、実験コントロールを用いることを必ず忘れないようにしてください。
お客様のお探しの情報は見つかりましたか? お問い合わせはこちらから CRISPR@thermofisher.com