Search Thermo Fisher Scientific
FBSの代替動物血清 |
血清は、細胞の成長に必要なタンパク質、栄養素、接着因子、微量元素、増殖因子、およびホルモンなどを供給します。FBSは細胞培養にもっとも使用されている血清ですが、他の動物血清を細胞培養や血清学的アプリケーションで低コストの代替品として使用可能です。
FBSでないGibco動物血清はニュージーランド(ウサギを除く)から調達しており、これは動物血清やタンパク質製品の世界有数の供給源として認識されています。この国では、環境保護、厳しい農業規制、ならびに高水準の畜産など行き届いたケアによって、動物は あらゆる場所の群れにおいて生じる数多くの重要な疾病の影響から離れることができています。ニュージーランドは、すべてのOIE(国際獣疫事務局)疾病がないとみなされています。
サーモフィッシャーサイエンティフィックには、血清製造において60年以上の実績があります。当社は、原材料の調達能力、技術、製造ノウハウ、および非常に幅広いオプションを備えています。サーモフィッシャーの科学者やエンジニアと協力して、お客様のニーズに最適なソリューションをご利用ください。
ラボで細胞培養をサポートするように調製された、さまざまなFBS代替品から選択できます。
原産国 | 細胞の接着および増殖の試験系 | アプリケーション | |
---|---|---|---|
ウマ血清 | ニュージーランド | Sp2/O-Ag14(マウス骨髄腫)細胞 | 細胞培養(細胞分化、神経細胞増殖など)、IHC、血清学アッセイ |
新生仔ウシ/仔ウシ/成ウシ血清 | ニュージーランド | ベロ細胞 | 細胞培養、IHC、血清学アッセイ |
ウサギ血清 | 米国 | Sp2/O-Ag14(マウス骨髄腫)細胞 | 細胞培養、IHC、血清学アッセイ |
ニワトリ血清 | ニュージーランド | 3つの接着細胞株 | 細胞培養、IHC、血清学アッセイ |
ヤギ血清 | ニュージーランド | 3つの接着細胞株 | 細胞培養、IHC、血清学アッセイ |
ヒツジ/仔ヒツジ血清 | ニュージーランド | 3つの接着細胞株 | 細胞培養、IHC、血清学アッセイ |
ブタ血清 | ニュージーランド | 3つの接着細胞株 | 細胞培養(上皮細胞増殖など)、IHC、血清学アッセイ |
特定のアプリケーションにおけるFBSの代替であるヤギ血清は、ニュージーランドでドナー集団から採取、処理、および製造されています。
ヤギ血清は細胞培養サプリメントとして使用でき、細胞増殖に重要な栄養素、ホルモン、および酵素を提供します。さらに、サーモフィッシャーサイエンティフィックは10%正常ヤギ血清を提供しており、これは免疫組織化学研究のブロッキング溶液として使用できます。
ヤギ血清には、一般的な用途とより特異的な用途がいくつかあります:
ヤギ血清はカスタムフォーマットでもご利用になれます;詳細はお近くの担当者にお問い合わせください。
ブタ血清は、ニュージーランドの通常1歳未満の動物から採取され、特定の細胞培養アプリケーションでFBSの代替として機能します。
ブタ血清は細胞培養培地サプリメントとして、細胞の成長や増殖をサポートするために必要な栄養素、タンパク質、およびその他の要素を提供できます。
さらに、ブタ血清はさまざまな特異的なアプリケーションで使用されています:
サーモフィッシャーサイエンティフィックは正常ブタ血清も提供しており、これは免疫組織化学研究のブロッキング溶液として使用できます。
Fetal Bovine Serum Basics
Learn the basics of FBS for cell culture, including information on the FBS uses, components, and the market dynamics driving this industry.
Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Gibco iMatch Sera Lot Matching Tool
Provide your previous Gibco FBS lot number or answer a few questions to find your ideal serum match.
Find your regional sales representative
Connect with a regional FBS sales representative.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support?
Contact our expert team for technical and application support of laboratory products.
For Research Use or Further Manufacturing Use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.