皮膚線維芽細胞培養系
弊社のヒト初代皮膚線維芽細胞培養システムは、治癒に重要な役割を果たす、動物組織の構造骨格である、細胞マトリックスおよびコラーゲンを過剰に産生するように最適化されています。
初代成人ヒト皮膚繊維芽細胞(HDFa)
初代ヒト皮膚線維芽細胞新生児(HDFn)
  • > 500,000 1回目の培養の終わりで凍結保存した細胞/バイアル
  • > 70%の生存率
  • > 12 成体または16 新生児由来の集団細胞分裂回数
  • 代表的な競合他社により優れたパフォーマンスを出すように最適化
詳細情報をリクエストする
Fibroblast Cell
3日目 - HDFn
Fibroblast Cell
5日目 - HDFn
Fibroblast Cell
7日目- HDFn
培養液中のヒト皮膚線維芽細胞(HDFn)の位相差画像
低血清増殖用培地添加物( LSGS)を添加した、培地106( M-106-500)中におけるヒト皮膚線維芽細胞(HDFn)の増殖。 解凍後の最初の培養。