Phase contrast images of Primary Human Mammary Epithelial Cells (HMEC) growing in culture
HMEC grown in HuMEC medium with the addition of HuMEC growth supplement (included). 凍結融解後、最初の培養の細胞写真を以下に示します。
Day 1 - HMEC |
| Day 3 - HMEC |
| Day 5 - HMEC |
Superior HMEC growth in serum-free HuMEC medium
HuMEC medium is a serum-free medium engineered specifically for the culture of Human Mammary Epithelial Cells (HMEC). HuMEC培地は、競合他社の培養システムと比較して、凍結融解後の培養、そして保証期間内における優れた細胞増殖を実現します(図1)。
図1. HMEC grown in HuMEC Medium during first culture after thaw (left) and in continuous long-term culture (right) exhibit faster growth compared to a competitor’s HMEC culture system.
Premo™Cameleon、Organelle Lights™およびCellular Lights™による高効率なトランスダクション
Using an optimized procedure (protocol available) HMEC can be transduced and will express exogenous proteins with > 95% efficiency using the BacMam system. Premo™ Cameleon calcium sensor は、BacMam技術により導入されるレシオメトリックなカルシウム感受性蛍光タンパク質(Cameleon)です。 Organelle Lights™およびCellular Lights™試薬は、BacMamテクノロジーと、シグナルペプチドあるいはタンパク質融合により、特定の細胞内コンパートメントおよびオルガネラに局在する蛍光タンパク質の発現とを、すぐに使用可能なフォーマットとして組み合わせました。(下図参照)。
- 効率的なデリバリーにより大量の「初代細胞」を形質導入できます
- バッチモードで形質導入し、分注し、冷凍保存後、必要に応じて使用できます
- 蛍光タンパク質発現は、冷凍保存による影響は受けません
A. Premo™ Cameleon Calcium Sensor
|
| B. Cellular Lights™ fluorescent proteins |
| C. Organelle Lights™ fluorescent proteins |
Figure 2. HMEC were transduced with BacMam encoding proteins that enable robust visualization of distinct subcellular regions.
A. Premo™ Cameleon カルシウムセンサー (カタログ P36207) shown in green, live cell image at 100X
B. Cellular Lights™ Actin-RFC (cat. C10127) shown in red, fixed cell image at 200X
C. Organelle Lights™ Golgi-RFP (cat. O10098) shown in red, fixed cell image at 200X
Note: パネルB と Cの青色に染色された細胞核
A10565,12753018,12752010,12755013,R01510,12605013,10010,R00550,M171500,S0155