Search Thermo Fisher Scientific
High-efficiency chemically competent cells for broad transformation applications | Convenient pre-aliquoted chemically competent cells resistant to bacteriophage infection | High transformation efficiency for library construction | High transformation efficiency for library construction and resistance to bacteriophage infection | Highest transformation efficiency ideal for library creation or for transformation with limited, precious DNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top seller | |||||||||
Format | Bulk | One Shot®; pre-aliquoted, single use | Bulk | Bulk | Bulk | ||||
Volume per vial (µL) | 200 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
Number of vials | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||||
Total volume (µL) | 1,000 | 1,050 | 500 | 500 | 500 | ||||
Transformation efficiency | >1 x 109 cfu/µg | >1 x 109 cfu/µg | >1 x 1010 cfu/µg | >1 x 1010 cfu/µg | >3 x 1010 cfu/µg | ||||
Type of transformation | Chemical | Chemical | Electroporation | Electroporation | Electroporation | ||||
Resistance to T1 and T5 phage contamination | |||||||||
Genomic mutations make these ideal for transformation of cDNA and/or genomic DNA libraries | |||||||||
Blue/white screening | |||||||||
Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now |
幅広いアプリケーションに適した高い形質転換率のケミカルコンピテントセル | バクテリオファージ感染に耐性を持つ、分注済のケミカルコンピテントセル | ライブラリー構築に適した高い形質転換率 | ライブラリー構築に適した高い形質転換率およびバクテリオファージ感染に対する耐性 | ライブラリー構築または貴重なDNAを用いた形質転換に適した最高レベルの形質転換率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストセラー | |||||||||
フォーマット | バルク | One Shot®; 1反応分が分注済 | バルク | バルク | バルク | ||||
1バイアル量(µL) | 200 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
バイアル数 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||||
トータル量 (µL) | 1,000 | 1,050 | 500 | 500 | 500 | ||||
形質転換率 | >1 x 109 cfu/µg | >1 x 109 cfu/µg | >1 x 1010 cfu/µg | >1 x 1010 cfu/µg | >3 x 1010 cfu/µg | ||||
形質転換法 | ケミカル | ケミカル | エレクトロポレーション | エレクトロポレーション | エレクトロポレーション | ||||
T1およびT5ファージ感染に対する耐性 | |||||||||
cDNAおよび/またはゲノムDNAライブラリーの形質転換に理想的なゲノム変異 | |||||||||
青/白 スクリーニング | |||||||||
今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 |
研究用途にのみお使いください。診断用には対応していません。