promotion.par.66842.image.0.0.1
GeneArt® Seamless Cloning and Assemblyを使用すれば、最大4個のDNAフラグメントを実質的にすべての直鎖化ベクターに同時に30分でクローニングできます。余分なDNA配列は付加されず、制限酵素切断やライゲーションは必要ありません。
GeneArt® Seamless Cloning & Assembly
The GeneArt® Seamless Cloning and Assembly Enzyme mix , the GeneArt® Seamless Cloning and Assembly Kit, and the GeneArt® Seamless PLUS Cloning and Assembly kit enable cloning of DNA fragments into virtually any linearized vector, without extra sequences, or restriction endonuclease digestion and ligation. The proprietary enzyme mix recognizes and precisely assembles the DNA fragments sharing at least 15-base pair (bp) end homology created by PCR amplification in a simple ~30 minute room temperature reaction. DNA Oligo Designerのガイドに従えば実験をデザインできます Learn more about the differences between these kits here
GeneArt® Seamless Cloning and Assembly Kits work great together with GeneArt® Strings™ DNA Fragments. This new service offers custom-made DNA fragments up to 1,000 bp ready for cloning and assembly and delivered in only 5-7 business days.
 この図は、最大4個のDNAフラグメントとベクターを同時に正しい順序でアセンブルするためのGeneArt® Seamless Cloning and Assemblyプロトコールを示しています。
gene art work flow
 This figure outlines the GeneArt® Seamless PLUS Cloning and Assembly protocol for assembling up to four DNA fragments and a vector simultaneously and in precise order.
画期的べクター構築方法
 GeneArt® Seamless Cloning and Assembly Kitは、制限酵素解析および消化、DNAの末端修復、脱リン酸化、ライゲーション、酵素の不活性化および実験の後処理など一連の操作を排除し、貴重なDNAのロスをなくします。 Life Technologiesの専門家はこの技術を用いてベクターを作製し、従来の制限酵素クローニング法と比較して3~4週間の時間短縮に成功しています。
複数のフラグメントを最高の効率でアセンブル
 GeneArt® Seamless Cloning and Assembly Kitを使用すれば、広範囲のサイズのフラグメントをさまざまな数で効率的にクローニングできます。 競合品「I」と比較すると、3個以上のDNAフラグメントのクローニングを同時に行うときにGeneArt® Seamless Cloning and Assemblyが有利であることが分かります。
信頼性が高く使いやすい
GeneArt® Seamless Cloning and Assemblyは、クローニングの日常的なニーズを満たす簡単で信頼性のある方法です。 3人の研究者がGeneArt® Seamless Cloning and Assemblyのプロトコールに従って1 kbpのDNAフラグメント4個をアセンブルしたところ、クローニング効率は平均95.8%でした。
最適なクローニング効率の実現
 GeneArt® Seamless Cloning and Assembly Kitを使用すれば、様々なサイズ、数のフラグメントのクローニングを高効率で行うことができます。 AccuPrime® Pfx SuperMixを使用してインサートまたはベクターを増幅することで、Platinum® PCR SuperMix High Fidelityに比べ複数断片のクローニング効率を大幅に高めることができます。
今すぐスタート
複雑でもどかしい従来のクローニング手法を使用するのはやめて、これからは高効率の複数断片クローニングを行いましょう!