Invitrogen PureLink Low-Endotoxin/Endotoxin-Free Plasmid Purification Kit
PureLink Low-Endotoxin Plasmid DNA Isolation Kitは、極めてクリーンなプラスミド DNA の迅速な精製を可能にします
Invitrogen PureLink Low-Endotoxin Plasmid DNA Isolation Kitは、トランスフェクショングレードのプラスミド DNA を単離する二つの技術を提供します。PureLink HiPure Low-Endotoxin Plasmid Purification Maxi Kit および Giga Kit は、新規の独自手法である陰イオン交換メンブレン技術を利用しており、陰イオン交換樹脂カラムを利用した現在の標準的なプロトコールのおよそ半分の時間でプラスミド DNA を単離します。一方、PureLink Fast Low-Endotoxin Plasmid Purification Maxi Kit および Midi Kit は高速型の先進的シリカメンブレン技術を利用して、精製プロトコールを約 30 分まで劇的に短縮しました。さらに、この先進的シリカ技術ではアルコール沈殿が不要のため、これも精製時間の短縮に貢献しています。陰イオン交換方式、および高速型の先進的シリカ技術方式はどちらも、減圧を利用したワークフローを併用することでプラスミド精製時間が大幅に短縮されます。  
アプリケーションノートをダウンロード
PureLink Fast Low-Endotoxin Plasmid DNA Isolation Kit
迅速で簡便なプロトコールは、最大 0.4 mg(ミディプレップ)または 1.5 mg(マキシプレップ)の高品質な低エンドトキシンプラスミド DNA が得られるように設計されており、頑健な細胞株の標準的なトランスフェクション、および PCR、in vitro 転写、クローニング、シーケンシングなどの用途に適しています。
  • 大幅な時間の節約 ― 高速型の先進的シリカ技術はアルコール沈殿を必要とせず、減圧を利用したワークフローを併用することで、高純度の低エンドトキシンプラスミド DNA がわずか 30 分で得られます。
  • 高収率 ― 最大で 0.4 mg(ミディプレップ)または 1.5 mg(マキシプレップ)の高品質なプラスミド DNA を単離できます。
  • 低エンドトキシン DNA ― エンドトキシン濃度が 1 EU/μg 未満のプラスミドが得られ、標準的なトランスフェクション、およびすべての分子生物学的用途(PCR、クローニング、シーケンシングなど)に最適です。
  • 着色バッファー ― 容易で段階的なプロセスの実現に役立ち、高品質な低エンドトキシンプラスミドを得ることができます。
実例データ
図 1.競合他社のキットと比較して、PureLink Fast Kitでは、トランスフェクションに適した品質の低エンドトキシンプラスミド DNA が高収率で得られます。バックボーンが異なる 2 種類の高コピー数プラスミドを、Invitrogen PureLink Fast Low-Endotoxin Midi and Maxi Plasmid Purification Kits および Q 社 Plasmid Plus キットを用いて、製品マニュアルの記載に従って精製しました。プラスミドの収量に関するデータをグラフに示します。エンドトキシン濃度(EU/μg)は PureLink Fast Kitについてのみ表示しています。
図 2.先進的な陰イオン交換技術を採用した Invitrogen PureLink HiPure Expi Kit では、トランスフェクションに適した品質の DNA が優れた収率で得られます。PureLink HiPure Expi 技術、または競合他社のメガプレップキットを用いて精製した Invitrogen pcDNA 3.3 プラスミドの全収率を、細菌培養液の液量を増加させながら比較しました。
PureLink HiPure Low-Endotoxin Plasmid Purification kit  
PureLink HiPure Expi Plasmid Megaprep および Gigaprep Kit は、減圧ろ過カラムを採用し、遠心分離を行わずに細菌をろ過するため、処理時間の大幅な短縮を実現しています。本キットでは通常、500 mL ~ 2.5 L の細菌培養液から、高品質で本質的な低エンドトキシン濃度の超高純度プラスミド DNA が 4 mg ~ 12 mg 単離されます。
このキットには以下のような長所があります。
  • 高収率 ― 1 L の細菌培養液を用いた 1 回の精製で、最大 4 mg(メガプレップ)および最大 12 mg(ギガプレップ)の高品質プラスミド DNA を単離します。
  • 高純度 ― 本質的にエンドトキシン濃度が低く(通常 0.1~1.0 EU/µg)、A260/A280>1.8 であり、哺乳類細胞のトランスフェクションに理想的です。
  • シンプルかつ迅速 ― 減圧を利用したプロトコールの採用により、通常のプラスミド単離はわずか 90 分で完了します。
実例データ
図 3.PureLink HiPure Expi Kit は、プロトコール時間を短縮しつつ、優れた収率で超高純度のトランスフェクションに適したプラスミド DNA を回収します。PureLink HiPure Expi Kit における先進的な陰イオン交換技術と減圧操作の組み合わせは、プロトコール全体に要する時間を劇的に短縮します。
Resources
  • Protocol Videos—Videos to help you isolate nucleic acids using a variety of techniques.
  • DNA & RNA Selection Guide—Find the right purification products.
  • Videos—View our library of DNA & RNA purification and analysis videos.
  • Application Notes—Explore our application notes from scientists sharing data for isolation products
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Hero banner dark gradient overlay