Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen™ LentiArray™ Cas9レンチウイルスは、様々な種類の細胞において高レベルのCas9ヌクレアーゼ発現を促す効率的な方法をご提供します。LentiArray Cas9レンチウイルスのコンストラクトには、ヒトのコドンで最適化されたバージョンのCas9、および核に効率的な移行を容易にする2つの核局在化シグナルを含んでいます。LentiArray Cas9レンチウイルスにより、Cas9発現細胞の安定したプールの作成、およびCas9安定発現クローンの単離が可能です。
LentiArray Cas9レンチウイルスはInvitrogen™LentiArray CRISPRライブラリーで使用可能です。また各Invitrogen™ LentiArray™ gRNAsと組み合わせて、トランスフェクションが困難な細胞株や初代培養細胞に使用可能です。
LentiArray Cas9レンチウイルスは、高い力価の、すぐに使用できるレンチウイルスとして提供され、2つのサイズがあります。100μlサイズは、Cas9発現プールの作製やCas9安定発現クローンの単離に十分な量です。大きい1mLサイズは、単一の遺伝子ターゲティングまたはスクリーニングアプリケーションで同時感染の実験用にデザインされています。
ゲノム編集サポートセンター
お客様のゲノム編集アプリケーションのためのヒント、トラブルシューティングヘルプ、およびリソースを検索