NSF 49 規格取得済み安全キャビネット
継続的な保護
運転やメンテナンスにかかる費用を最小限に抑え、快適性と利便性を最大限に高めて優れた使いやすさを実現するよう設計された、クラス II、タイプ A2 安全キャビネットは、クラス最高の安全性、エルゴノミクス、エネルギー効率を提供します。
製品独自の特長:
  • H14 HEPA フィルターにより、MPPS 法で 99.995% までろ過効率を向上 
  • 長寿命で密閉状態が長く持続する強固なプレナム  
  • 二重の負圧側壁により、外部環境への漏れを防止
当社の SmartFlow™ 技術はデュアル DC モーターを特長とし、キャビネットの流入と下降流の気流速度をリアルタイムで自動調整します。これにより、優れたユーザー/サンプル保護機能が得られます。
キャビネット、スタンド、UV ライト、アームレストで構成された注文しやすいパッケージで、日常的な用途に安全かつ効率的にご利用ください。
Protect workers and samples during work with gases and volatile chemicals. Thermo Scientific™ 1300 Series Class II, Type B2 Biological Safety Cabinets are designed to meet the stringent safety requirements of working with toxic chemicals and trace amounts of radionuclides required in microbiological studies.
オプションのスタンド、UV 照射、アームレスト、フットレスト、バルブ類、およびパイプ類で、1300 シリーズ A2 クラス II 安全キャビネットの柔軟な構成を最適化します。
先進的な設計を備えた Thermo Scientific™ Herasafe™ KS (NSF) クラス II、タイプ A2 安全キャビネットは、クリーニングや燻蒸を迅速かつ簡単に行うことができます。