Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Maxisafe 2030i生物学的安全キャビネット(BSC)は、細胞毒性物質を扱う作業に適した封じ込め対策により、優れた保護とユーザーの安全性を提供します。Maxisafe 2030i BSCは優れた安全性に加えて、最先端の機能と革新的なテクノロジーを備えています。
1 タッチスクリーンと接続性* – 内蔵のWiFiシステムは、リモートでの装置モニタリング、安全なデータストレージ、コラボレーションツールなどのクラウドベース機能に対応しています。
2 SmartPort – チューブやケーブルをサイドウォールに容易に貫通させることができるため、多数のアプリケーションニーズに対応します。
3 カスタマイズ可能なワークトップ – アプリケーションや作業スタイルに最適な作業表面デザインを選択できます。 標準的な装置はデュプレックスコンセント2つまたは4つと、サービスバルブ2つを装備しています。
4 デュアルDCモーター – Thermo Scientific SmartFlow Plusエアフロー補正システムを動作させながら、エネルギー効率と静音動作を向上させます。夜間セットバックモードはエネルギーをさらに節約し、システムの寿命を延長します。
5 ガラス製サイドウォールとLED照明 – より明るい作業スペース環境とより良好な視認性を実現します。
6 SmartClean Plus – 前面サッシパネル全体を電動で持ち上げることでBSC内部に容易にアクセスできます。
トリプルフィルター設計の採用により、通常のクラスII生物学的安全キャビネットと比較して10万倍優れたろ過効率を発揮し、作業エリアにISOクラス5以上のエア品質を提供します。
Maxisafe 2030i生物学的安全キャビネットは、クラウドベースの接続性を提供する機能を内蔵しています*。これにより、お客様はBSCの状態をリアルタイムで確認したり、重要な問題についてアラームやアラートで警告を受信できます。
接続の利点
BSCの状態をリモートで確認
稼働データの分析
リマインダーの受信
*接続性対応モデルが購入可能かどうかは地域によって異なります。詳細はサーモフィッシャーサイエンティフィックの販売担当者にお問い合わせください。Thermo Fisher Connectクラウドサービスは現在次の国で利用可能です:オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、 米国。
細胞増殖抑制対応の安全キャビネットは、有害薬物やCMR(発がん性、突然変異誘発性、繁殖毒性)物質を扱うアプリケーションで選択されることが多く、医療用調剤薬局や、特にヨーロッパにおいてUSPその他の専門的手順に準拠した施設で使用されています。