信頼できる安全性、優れたデザインと操作性
当社の生物学的安全キャビネットのポートフォリオは、作業者、生成物、および環境を保護しながら、数十年の製造経験とラボ用機装置の設計における革新をユーザーに提供します。Thermo Scientific生物学的安全キャビネット(Biological Safety Cabinet;BSC)は安全性だけでなく、ユーザーエクスペリエンスやラボの効率を継続的に向上させるように開発されています。当社の製品をご覧になり、生物学的安全キャビネットがラボの安全性に対するより高い信頼性とより高度な機能性を提供し、かつ使用やメンテナンスがより容易になるように、技術、デザイン、および工学の適用において当社がどのようにしてリードしているかをご確認ください。
装置の特長
高度なエアフローデザイン
Thermo Scientific SmartFlowおよびSmartFlow PlusテクノロジーはデュアルDCモーターを採用しており、キャビネットの流入と下降気流の速度をリアルタイムで自動調整し、フィルターの負荷を補正します。その結果、安全性と効率の両方が飛躍的に向上します。
使用者のための設計
安全性の確保は当然最優先ですが、安全性が効率と生産性を実現する上で妨げになってはならないと当社は考えます。当社のBSCは高度なデザインと工学を採用しており、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、ワークフローを容易にし、ラボにとって必要なものから有益性と価値を付加するものへ転換します。
ラボに最適なBSCの選択
当社のBSCポートフォリオには、さまざまな特長や機能から選択できるモデルと構成があり、お客様のラボニーズに最適なBSCを選べます。
常時の安全性
消毒と汚染の管理においてシステムのセルフチェックと自動化を組み合わせており、生物学的安全キャビネットの防護能に関して安心できる信頼性を提供します。
接続したラボを実現するための未来に対応
当社の生物学的安全キャビネットはクラウドベースの接続性を備えており、リモートでのラボ用装置のモニタリングおよびデータ分析機能、コラボレーションツール、科学分析アプリなどを提供します。 
優れたエネルギー効率
当社の製品は、お客様が世界をより健康で、より清潔で、より安全な場所にするのを可能にするという当社の専心を体現しています。当社のBSCは、同等のテクノロジーと比較して最大68%のエネルギー消費を削減します。