専用アクセサリを使用して、ラボの生産性と快適性を実現するために生物学的安全キャビネットを調節できます
さまざまなオプションやアクセサリはあらゆる作業スタイル、アプリケーション、およびラボ環境においてThermo Scientific生物学的安全キャビネット(BSC)の保護を容易にします。当社のアクセサリは当社のBSCと同様に、細部への注意と品質基準により設計および製造されているため、単に適合性があるだけでなく、お客様の装置とワークフローを真に向上させることをお分かりいただけます。
人間工学に基づいた強化
固定高、機械式調節、または電動スタンドの選択肢
快適かつ健康的な姿勢で作業することは安全性を向上させ、作業をより容易にします。当社はこのことを念頭においてすべてのBSCを設計しており、それをさらに強化する他のオプションやアクセサリを提供しています。当社は、BSCの堅牢で安定した設置を確保しながら、お客様が最適な高さで快適性と安全性を得るられるよう、ベーススタンドをご注文になることを推奨します。固定高、手動調節、または電動調整高スタンドから選択できます。次に、作業者と作業方法に最適な、人間工学に基づいて設計されたスツール、フットレスト、アームレストなどのコンポーネントをお選びください。
快適で健康的なワークスペースの実現
人間工学に基づいて設計されたスツール、フットレスト、およびアームレストにより、BSCの使用がラボでの快適な作業になります。
作業表面
標準キャビネットには、さまざまな地域の規格認証に必要なステンレススチール製分割ワークトレイ、またはステンレススチール製一体構造凹型ワークトレイのいずれかが含まれます。ただし、作業やアプリケーションに合わせてカスタマイズできるよう、多くのオプションをご用意しています。フラット、低位置、振動減衰、および特殊素材など、さまざまな作業表面オプションからお選びになれます。
作業スペースの利便性
当社の標準BSCは二重サイドウォールの陰圧設計を採用しており、サービスバルブ、貫通配管用SmartPortの設置や、さまざまコンセント設置オプションの利用が可能です。当社のプレミアムユニットには、ユーティリティー(電気、ガス、水道など)をBSCの上部に接続するための配管を工場で行うオプションも提供しており、右左の外部設置面積を節約します。 
当社はこれらの固定のアクセサリに加えて、ワークスペースの整理やBSC内外の貴重なスペースの解放に役つ、お客様が自身で取り付ける独自のアクセサリを提供しています。生産性の向上を実現し、お客様特有の作業プロセスを容易にするさまざまなバルブ、フック、およびバスケットからお選びください。
つり式バー、フック、クリップ、バスケットなど
お客様のニーズに完全に適合する特殊設計アクセサリでBSCの作業スペースを構成し、効率と利便性を最大化できます。当社のBSC専門家がアクセサリやオプションの選択をお手伝いします。
フィルターおよび排気キット
お客様の要件に応じて、ご使用中のBSC用の追加の排気用HEPAフィルター(AEF)、微生物学アプリケーション用カーボンフィルター、および交換用フィルターをご利用になれます。AEFフィルターはBSCの上部に取り付けることが可能で、99.99999975%の累積排気ろ過を実現します。AEFフィルターは再循環式BSCに対する要件ではないことにご注意ください。これは、2000年以降BS5726がEN12469より優先される英国でも該当します。
HEPAフィルターは粒子やバイオハザードの捕捉において優れた効果を発揮しますが、微生物学研究で添加物として使用される可能性のあるガスや有毒化学物質を捕捉しません。これらのアプリケーションでは、実験室からの排気を外部環境に送り出す排気管移行を選択することが重要です。当社は2種類の接続を提供しており、これらは施設の要件に応じて3つの異なる方法で取り付けることができます。