Search Thermo Fisher Scientific
当社は最初のクリーンエア製品ラインを1965年に開始し、その後、1985年に世界初のTÜV(ドイツの技術検査協会)認定生物学的安全キャビネット(BSC)を市場に導入するなど、いくつかのマイルストーンを達成しています。長年、当社はForma Scientific、Heraeus, Holten、MAT、およびJouanとして知られ、最先端テクノロジーを開発してきました。それらの多くは、当社のThermo Scientificキャビネットが現在備えている独自機能になっています。
| 特殊アプリケーション | ||||
---|---|---|---|---|---|
経済的 | 高度機能 | 高性能 | 細胞毒性&連続ろ過 | 有毒ガス&揮発性化学物質 | クリーンベンチ |
分類 | |||||
クラスII A2 | クラスII A2 | クラスII A2 | クラスII細胞毒性 | クラスII B2 |
|
モデル | |||||
Maxisafe 2030i | 1500シリーズB2 | Heraguard ECO | |||
概要 | |||||
信頼できる安全性、耐久性に優れた設計。 | ユーザーの快適性と生産性を向上させる付加機能と特長。 | 高度な要件を有するラボ用の最新の設計とテクノロジー、効率とユーザーのための機能が豊富。 | CMR物質(発がん性、突然変異誘発性、または生殖毒性に分類される物質)を扱うラボのニーズに対して、99.999999%の累積ろ過効率で対応する優れた安全性と機能性。 | キャビネット内での空気の再循環がなく、大量の排気と専用の外部排気を必要とするアプリケーション用に設計。 | ユーザーや環境に対する危険性がない場合に、層流により生成物やサンプルを保護。 |
代表的なアプリケーション | |||||
|
|
|
|
|
|
主要な機能 | |||||
デュアルDCモーター カスタマイズ可能なワークトップ 標準アームレスト SmartFlow SmartClean SmartPort | デュアルDCモーター カスタマイズ可能なワークトップ 標準アームレスト SmartFlow Plus SmartClean/SmartClean Plus SmartPort | デュアルDCモーター ガラス製サイドウォール SmartClean Plus タッチスクリーンGUI グレード316ステンレススチール製内装 人間工学に基づいたアームレスト SmartFlow Plus LED照明 データログ クラウド接続 | デュアルDCモーター ガラス製サイドウォール トリプルフィルター SmartClean Plus タッチスクリーンGUI グレード316ステンレススチール製内装 人間工学に基づいたアームレスト SmartFlow Plus LED照明 データログ クラウド接続 | キャビネット内で再循環なし 一貫した下降流を実現する流量補正 GUI | 高エネルギー効率のDCモーター オプションのスマートポート オプションのサービスバルブ |