Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 1300シリーズクラスIIタイプA2生物学的安全キャビネットは、今日のラボが求める安全性、エネルギー効率、および有用性を兼ね備えています。このキャビネットはエネルギー効率に優れ、生物学的な危険や汚染から作業者と生成物を保護します。キャビネットは外部排気に接続できるため、キャビネット内で使用されることのある揮発性有毒化学物質を扱えます。
Thermo Scientific SmartFlowエアフロー補正システムを動作させながら、エネルギー効率と静音動作を向上させます。夜間セットバックモードはエネルギーをさらに節約し、システムの寿命を延長します。
前面ウィンドウをスライドして下げて、BSCの内部に容易にアクセスできます。
アプリケーションや作業スタイルに最適な作業表面デザインを選択できます。標準的な装置は、デュプレックスコンセント2つとサービスバルブ用ポート6つ(各側面に3つずつ)を装備しています。
電球の寿命を延長し、エネルギーを節約し、メンテナンスを軽減します。
左右のサイドウォールを貫通する真空チューブやケーブルをクリーンかつ安全に配線できます。
3、4、5、および6フィートのサイズで提供しています。
作業者、環境、および生成物の保護が必要なすべてのアプリケーションで使用でき、交差汚染も防止します。
代表的な分野:学術、臨床、バイオテクノロジー
代表的なアプリケーション:細胞培養、臨床研究、ライフサイエンス研究、微生物学、ヘルスケア
NSF/ANSI 49、UL、CE
キャビネット幅 | サッシ開口部の 選択肢 | チャンバー素材の選択肢 | 注文詳細の確認 |
3フィート | 8インチ 10インチ | ステンレススチール SmartCoat | |
4フィート | 8インチ 10インチ | ステンレススチール SmartCoat
|
|
5フィート | 8インチ 10インチ | ステンレススチール SmartCoat
|
|
6フィート | 8インチ 10インチ | ステンレススチール SmartCoat