Herasafe 2030i BSC
Thermo Scientific Herasafe 2030i生物学的安全キャビネット(BSC)は、卓越した封じ込め対策によりサンプルの保護とユーザーの安全を最大化しながら、優れたユーザーの快適性と利便性も提供するように設計されています。Herasafe 2030iは画期的な革新と最新機能を備えているため、当社のもっともユーザーフレンドリーで最先端テクノロジーのクラスIIキャビネットになっています。
革新的な機能によるプレミアムパフォーマンス
電動の前面ウィンドウとSmartClean Plusデザイン
前面サッシ全体は、電動で最適な開口部まで自動的に開口したり完全に持ち上げるられるため、BSC内部へのアクセスを容易にします。定期的なメンテナン、クリーニング、およびセットアップ作業はシンプルです。
タッチスクリーンコントロールと接続性
デジタルエアフロー検証(Digital Airflow Verification;DAVe)アラート、システムのセルフチェック、パフォーマンス状況がフルカラーのタッチスクリーンに表示されます。接続性が有効になっている場合(一部の国で利用可能)、必要なすべてのデータをリモートアプリで取得できます。
SmartFlow Plusによる保護
自動の安全機能はユーザーが介入することなくリアルタイムで適切なエアフローを維持し、危険な状況をモニターします。
特長
  1. タッチスクリーンと接続性* – 内蔵のWiFiシステムは、リモートでの装置モニタリング、安全なデータストレージ、コラボレーションツールなどのクラウドベース機能に対応しています。
  2. ガラス製サイドウォールとLED照明 – より明るい作業スペース環境とより良好な視認性を実現します。
  3. SmartClean Plusテクノロジー – 電動の前面サッシは設定した作業高で自動的に停止し、BSC内部へ容易にアクセスできます。サッシは電動でさらに広く開けることができます。また、前面パネルはヒンジで開き、入念なクリーニングを可能にします。
  4. デュアルDCモーター – Thermo Scientific SmartFlow Plusエアフロー補正システムを動作させながら、エネルギー効率と静音動作を向上させます。スタンバイモードは省エネとシステム寿命を向上させます。
  5. 殺菌用UVライト強度の自動調整 –  当社独自のクロスビームUVシステムは自己調整露光機能を備えており、再現性に優れた殺菌効果を常に発揮します。
  6. SmartPortの利便性 – チューブやケーブルをサイドウォールに容易に貫通させることができるため、多数のアプリケーションニーズに対応します。
  7. カスタマイズ可能なワークトップ – アプリケーションや作業スタイルに最適な作業表面デザインを選択できます。標準的な装置はデュプレックスコンセント2つまたは4つと、サービスバルブ2つを装備しています。
Cell Therapy Systems(CTS)シリーズ
当社は、細胞および遺伝子治療アプリケーション用にHerasafe 2030i生物学的安全キャビネットCTS(Cell Therapy Systems)シリーズを提供してます。このシリーズは製品本体、認証とプロトコルを含む包括的な文書記録パッケージ、およびコンプライアンスサービスで構成されています。
接続性
Herasafe 2030i生物学的安全キャビネットは、クラウドベースの接続性を提供する機能を内蔵しています*。これにより、お客様はBSCの状態をリアルタイムで確認したり、重要な問題についてアラームやアラートで警告を受信できます。
接続の利点:
BSCの状態をリモートで確認
稼働データの分析
リマインダーの受信
接続性に関するフライヤー
このフライヤーでは、HerasafeおよびMaxisafe 2030i BSCで利用できるThermo Fisher Connectアプリのさまざまな機能について説明しています。装置に関する情報、エネルギー消費、イベントログなどをどこで知ることができるかについてご確認ください。
オンデマンドWebセミナー
「接続された生物学的安全キャビネットはラボをどのようにサポートできるか — 現在のベストプラクティスと将来的な傾向。」
このWebセミナーは、生物学的安全キャビネットを接続すべき3つの理由と、BSCにおけるクラウドベース接続の現在および将来の機能についてカバーしています。
*接続性対応モデルが購入可能かどうかは地域によって異なります。詳細はサーモフィッシャーサイエンティフィックの販売担当者にお問い合わせください。Thermo Fisher Connectクラウドサービスは現在次の国で利用可能です:オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、 米国。 
アプリケーション
代表的な分野:バイオテクノロジーおよび製薬、GMP環境。
代表的なアプリケーション:ユーザー、サンプル、および環境の保護が必要な細胞培養、製薬、臨床、および微生物学的作業。
認証
NSF/ANSI 49
EN 12469に従ってTÜV GS認証されています
LNE(カタログ番号51901254)
Herasafe 2030i BSCの3Dバーチャルツアー
バーチャルツアーで当社のHerasafe 2030i BSCを360度から確認したり、スピン、ズーム、回転させて製品を体験できます。
リソース
動画
Webセミナー
ご注文情報
サイズ
認証
カタログ番号
4フィート
NSF
51032334
6フィート
NSF
51032335
0.9 m
EN12469
51032328
1.2 m
EN12469、LNE
51032329
1.5 mEN1246951032330
1.8 mEN1246951032331